Search Thermo Fisher Scientific
蛋白修饰试剂可以通过交联、片段化、变性、还原二硫键或添加不同辅基(如聚乙二醇化)等方式对蛋白进行修饰,这些修饰使得在各种环境下都可对蛋白进行操作,以便对蛋白功能和相互作用进行研究。
修饰蛋白或多肽氨基酸侧链的化学试剂,能够改变修饰电荷性质、封闭或暴露反应性结合位点、抑制功能或改变功能基团,从而生成交联和标记所需的目标物。
聚乙二醇 (PEG) 的直链和支链活化衍生物,适用于通过多肽和蛋白的伯胺和巯基对其进行聚乙二醇化和 PEG-修饰,PEG修饰可以帮助多肽和蛋白提高可溶性、延长稳定性并降低免疫原性。
纯化且被琼脂糖固定化处理的蛋白酶,适用于蛋白的酶促水解,水解后的蛋白可用于氨基酸测序、肽段分析和多肽结构研究。
离液和变性化学试剂,包括尿素和盐酸胍,能够打破水分子间的相互作用,促进疏水蛋白和肽段的溶解、洗脱、重折叠和结构分析。
二硫键还原剂可以纯化粉末、易用型溶液和固相树脂多种形式提供,包括 DTT、BME 和 TCEP,适用于游离巯基(半胱氨酸)的稳定和二硫键的还原。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。