Search Thermo Fisher Scientific
去除蛋白样本制备工作流程中未反应或残留的小分子是成功进行下游分析的关键因素。例如,在标记反应后去除游离染料对于准确测定染料-蛋白比以及帮助消除背景噪声至关重要。Zeba 染料和生物素去除离心柱和96孔过滤板内含有一种即用型树脂,专门用于快速去除未结合荧光染料、生物素、未使用的还原剂和交联剂,具有卓越的蛋白回收率。
产品规格 | 0.5 mL 离心柱 | 2 mL 离心柱 | 5 mL 离心柱 | 10 mL 离心柱 | 96孔过滤板 |
---|---|---|---|---|---|
树脂床体积 | 0.5 mL | 2 mL | 5 mL | 10 mL | 420 μL |
容量 | 50-120 μL | 400-700 μL | 1–2 mL | 2–4 mL | 40–100 μL |
截留分子量 (MWCO) | 7 kDa | 7 kDa | 7 kDa | 7 kDa | 7 kDa |
适合自动化操作? | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
技术/产品 | (小分子)去除 % | (蛋白)回收 % | 无需仪器 | 通用性 | 样本稀释 | 使用简易度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeba 染料和生物素去除柱和孔板 | ||||||
体积排阻(柱色谱法) | ||||||
体积排阻(离心)- BioRad® P30 |
表2.通过将每种蛋白的 1 mg/mL 样本上样于 5 mL 柱,评估蛋白回收率。使用 Pierce Rapid Gold BCA 蛋白检测试剂盒对处理后样本和起始材料的蛋白浓度进行定量。
使用 5 mL 柱所得的回收率 % | ||
蛋白 | MW (kDa) | 2 mL 样本 |
---|---|---|
胰岛素 | 5.8 | 29% |
细胞色素 C | 12 | 91% |
胰凝乳蛋白酶 | 25.6 | 97% |
蛋白 A | 34 | 97% |
转铁蛋白 | 80 | 94% |
兔 IgG | 150 | 89% |
相较于其他供应商的产品,Thermo Scientific Zeba 染料和生物素去除柱的染料去除效果更佳,且具有出色的蛋白回收率。
图5展示了这些色谱柱如何以更好、更简单的方式去除蛋白样本中的染料。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。