Search Thermo Fisher Scientific
内毒素污染是通过大肠杆菌等革兰氏阴性菌纯化得到重组蛋白和核酸时经常出现的问题。内毒素是脂多糖 (LPS),是与某些革兰氏阴性菌外膜相关的热稳定性分子。当细菌细胞活跃生长时,或者细胞膜在细胞死亡后分解时,细胞壁的基本 LPS 成分会被释放到周围环境中。脂多糖是大小为 3-4 kDa 的大分子,由共价结合到长链复合多糖尾部的疏水性脂质基团组成(图1)。内毒素污染是危险的,可引发动物内毒素休克、炎症或败血症,并对组织培养物有害。
图1. 细菌内毒素的结构。内毒素为复合脂多糖,是革兰氏阴性菌外细胞膜的生物活性结构成分。它们由核心寡糖链、O-特异性多糖侧链(O-抗原)和脂质组分脂质 A 组成(毒性作用由脂质 A 所致)。20世纪50年代初,Frederick Bang 发现鲎的血细胞(阿米巴细胞)在存在低水平内毒素的情况下会凝结。根据这一观察结果确立的凝胶法是一种经济、特异且灵敏的内毒素检测方法。使用鲎试剂已成为制药和食品行业以及生命科学和医学研究中内毒素检测的行业标准。
产品 | 参数 | 检测方法 | 测定时间 | 灵敏度范围 (EU/mL) |
---|---|---|---|---|
Pierce LAL 显色内毒素定量试剂盒 | 定量 | 比色法 (405 nm) | 10-14分钟(灵敏度为 0.1-1.0 EU/mL) 约30分钟(灵敏度为 0.01-0.1 EU/mL) | 0.01—1 |
Pierce 快速凝胶法内毒素测定试剂盒 | 定性 | 目视检查(凝块) | 15-25分钟 | 0.03—0.5 |
Pierce 高容量内毒素去除树脂 | 定量 | 不适用 | ≥1小时 | ≤5 |
Invitrogen Qubit 内毒素测定试剂盒 | 定量 | 荧光测定 | 17-27分钟 | 0.001—10.0 |
Invitrogen Quant-iT 内毒素测定试剂盒 | 定量 | 荧光测定 | 17-27分钟 | 0.001—10.0 |
Thermo Scientific Pierce 快速凝胶法内毒素测定试剂盒能快速得到定性结果且易于读取,所得结果能表明样本中是否存在革兰氏阴性菌内毒素。该试剂盒用于体外终点内毒素检测,无需复杂的设备或软件。此类试剂盒适合有色样本,且具有多种灵敏度:0.03 EU/mL、0.125 EU/mL、0.25 EU/mL 和 0.5 EU/mL。
图2.新型 Pierce 快速凝胶凝块法内毒素测定试剂盒
Pierce 快速凝胶凝块法内毒素测定试剂盒使用来源于鲎血淋巴的鲎细胞裂解物来检测样本中的内毒素水平。鲎试剂 (LAL) 作为一种简单、灵敏的检测革兰氏阴性菌细胞膜内毒素脂多糖的方法,已被广泛应用。当内毒素与鲎试剂相遇时,会发生一系列酶促反应,从而形成凝胶样凝块。检测结果呈阳性时,样本管中会形成凝块,表明样本中的内毒素含量大于或等于试剂盒列出的灵敏度(单位:EU/mL)。如果试管中未形成凝胶,则认为结果为阴性,表明试管中的内毒素浓度低于试剂盒的灵敏度(图3)。
图3.内毒素凝胶凝块反应。如果受试样本含有内毒素,LAL 通过酶级联反应形成凝块。如果样本不含内毒素,则不形成凝块。
Thermo Scientific Pierce 显色内毒素定量试剂盒可准确测定样本中低至 0.01 EU/mL 的内毒素。该试剂盒是一种终点鲎试剂测定试剂盒,可准确检测和定量多种样本类型中的内毒素(脂多糖),包括蛋白质、多肽、核酸和抗体。
该测定的原理是,在存在内毒素的情况下,会激活鲎试剂中的因子 C、因子 B 和促凝血酶。通过加入显色底物 Ac-Ile-Glu-Ala-Arg-pNA 来定量测定内毒素含量。内毒素激活的促凝血酶能催化对硝基苯胺 (pNA) 的释放,从而产生黄色(图4)。
图4.鲎血液中的凝血级联反应。 LPS(内毒素)能激活质膜结合因子 C。活化的因子 C 可激活因子 B,后者会激活凝固酶,触发凝血级联反应的胞外释放。加入显色底物后,Ac-Ile-Glu-Ala-Arg-pNA(活化的蛋白质酶,凝固酶)催化对硝基苯胺 (pNA) 的释放,从而产生黄色,可通过测量 405 nm 处的吸光度并从标准曲线外推来得出定量结果。
反应停止后,在 405 nm 处采用光度法测定释放的 pNA(图5)。显色强度与样本中存在的内毒素量成正比,并使用标准曲线计算。
图5.Pierce 显色内毒素定量试剂盒测定原理。样本内毒素激活了因子 C,从而产生信号级联,使激活的蛋白质酶催化显色 pNA 的释放。因此而产生了黄色,可通过 405 nm 处的吸光度测定。根据一组稀释的内毒素样本产生的吸光度值绘制标准曲线。
由于细胞培养和动物研究的样本局限性以及所要求的较低内毒素水平,灵敏的内毒素检测就至关重要。Pierce 显色内毒素定量试剂盒具有较高的灵敏度和重现性,提供 0.01–0.1 EU/mL 和 0.1–1.0 EU/mL 两个线性动态范围(图6)。使用该终点鲎试剂测定试剂盒的试验间和操作者间的重现性变异系数 (CV) 为 3%。灵敏度范围较低时,能对数量有限或含有干扰物质的样本进行更高倍数的稀释,因此有助于避免内毒素定量中潜在的假阴性或假阳性。
图6.Pierce 显色内毒素定量试剂盒的标准曲线。标准曲线呈现出出色的线性,r2 = 0.99。Pierce 显色内毒素定量试剂盒的较低标准曲线范围为 0.01–0.1 EU/mL。0.1–1.0 EU/mL 标准曲线表示使用内毒素标准品和鲎试剂培养14分钟,随后使用显色底物培养6分钟。对于较低浓度范围,使用内毒素标准品和鲎试剂培养30分钟,随后使用显色底物培养6分钟。低浓度范围标准品 (0.01–0.1 EU/mL) 的检测呈现出一致性和重现性(n = 17;CV = 3%)。
鲎试剂测定可能受诸多因素的影响,这些因素可能引起抑制或增强,产生假阴性或假阳性结果。可能导致抑制鲎试剂测定的因素包括反应温度、样本 pH 值、离子强度和金属离子(例如镁和钙)。血清蛋白质、核酸和脂肪酸、表面活性剂和螯合试剂(例如 EDTA 和肝素)会引起内毒素聚集体分子结构变化,可能导致不准确的鲎试剂测定或测定失效。此外,各种蛋白质工作流程中使用的表面活性剂(如 Triton X-100、SDS、脱氧胆酸盐)会改变脂多糖的超分子结构,因此会干扰其检测和定量。如果受试样本中存在这些干扰物质中的任何一种,则需要稀释样本。
表1总结了常用试剂与鲎试剂测定的兼容性水平。加入样本中的内毒素的测定浓度必须在已知加入量的 50%-200% 范围内,方可认为检测中不存在干扰因素。
表1.使用 Pierce 显色内毒素定量试剂盒进行有效内毒素加标回收的典型试剂的最高可接受浓度。 列出的浓度是指在样本中加标 0.5 EU 内毒素时,定量值不下降的实际浓度。稀释度以比例的形式表示,其中 1:100 表示稀释100倍。
鲎试剂测定中另一种常见的干扰物质是细菌和真菌的细胞壁成分 (1,3)-β-D-葡聚糖。虽然β-葡聚糖不具热原性,但可激活因子 G,从而能够触发凝血级联反应,在测定中产生假阳性结果(图7)。Pierce 显色内毒素定量试剂盒与β-葡聚糖兼容,在含 ≤10 ng/mL (1,3)-β-D-葡聚糖的样本中,未显示增强。
图7.(1,3)-β-D-葡聚糖激活凝固酶。当存在β-葡聚糖时,会激活一种与鲎试剂对内毒素的反应无关的途径,导致样本的细菌内毒素测定结果呈假阳性。Pierce 显色内毒素定量试剂盒对β-葡聚糖具有抗性。红色表示无活性酶,绿色表示活性酶。
将被内毒素污染的蛋白质或抗体样本转染到细胞中或注射到动物宿主中,可引发强烈的免疫反应,导致全身性炎症反应综合征 (SIRS) 和/或败血症。在细胞转染或动物注射前,有必要去除样本中革兰氏阴性菌产生的内毒素。传统使用超滤、多粘菌素 B 亲和树脂或者基于树脂或膜的色谱法来去除内毒素。这些方法在蛋白质回收率或内毒素结合能力方面存在局限性,或者存在毒性问题。
Pierce 高容量内毒素去除树脂是一种经改良的 ε-聚赖氨酸 [聚(ε-赖氨酸)] 亲和树脂(天然氨基酸赖氨酸的无毒聚合物),展示出了优异的内毒素结合能力和蛋白质回收率。可有效去除含有各种来源、大小和电荷的蛋白质的样本中的内毒素。该树脂的结合能力较高,蛋白质保留能力较低,故适用于多种蛋白质样本类型(包括抗体)。
图8 展示了 Pierce 高容量内毒素去除树脂上的聚(ε-赖氨酸)亲和配体如何通过阳离子和疏水性相互作用结合内毒素。
图8.聚(ε-赖氨酸)亲和配体通过离子和疏水性相互作用结合内毒素。多个ε-氨基丁基通过伯胺赋予正电荷,并通过伯胺之间的丁基间隔赋予疏水特征。通过用聚(ε-赖氨酸)配体对多孔纤维素基质内外表面进行彻底衍生化而掩盖多孔纤维素基质的亲水性。
Pierce 高容量内毒素去除树脂的结合能力为 2,000,000 EU/mL,能使初始内毒素水平为 10,000 EU/mL 的样本中的内毒素水平降低达 99%。采用 Thermo Scientific Pierce 高容量内毒素去除树脂处理的典型蛋白质样本的最终内毒素浓度低于 5 EU/mL(图9)。
图9.使用 Pierce 高容量内毒素去除树脂有效去除内毒素。内毒素去除和定量的一般工作流程。(B) 测定纯化蛋白质样本中的最终内毒素浓度,为下游应用做准备。
Invitrogen Qubit 内毒素检测测定试剂盒和 Invitrogen Quant‑iT 内毒素检测测定试剂盒,分别设计为与 Invitrogen Qubit Flex 荧光计和荧光酶标仪配合使用,提供高效的荧光终点测定,采用简化的工作流程定量各种样本类型中的内毒素。
Qubit 内毒素检测测定试剂盒旨在与 Qubit Flex 荧光计配合使用,是一种高效的荧光终点测定试剂盒,使用鲎试剂来定量蛋白质、多肽、抗体或核酸样本等多种样本类型中的内毒素。可以使用不同的样品量进行此测定,通过简化的工作流程实现 0.01-10.0 EU/mL 的动态范围(图10)。
Qubit 内毒素检测测定试剂盒的主要特点和优势包括:
新型 Invitrogen Qubit™ 内毒素检测测定试剂盒 | |
---|---|
灵敏度范围 (EU/mL) | 0.01—10.0 |
检测方法 | 荧光 |
β-葡聚糖干扰 | 否 |
测定次数 | 80 |
立即订购 |
图10.新型 Invitrogen™ Qubit™ 内毒素检测测定试剂盒
新型 Invitrogen Quant-iT™ 内毒素检测测定试剂盒
Quant-iT 内毒素检测测定试剂盒旨在与荧光酶标仪配合使用,提供高效的荧光终点测定,使用鲎试剂来定量蛋白质、多肽、抗体或核酸样本等多种样本类型中的内毒素。该测定试剂盒可在不同的样本量上执行测定,并采用简化的工作流程实现 0.01-10.0 EU/mL 的动态范围(图11)。
新型 Invitrogen Quant-iT™ 内毒素检测测定试剂盒 | |
---|---|
灵敏度范围 (EU/mL) | 0.01-10.0 |
检测方法 | 荧光 |
β-葡聚糖干扰 | 否 |
测定次数 | 160 |
立即订购 |
图11.新型 Invitrogen™ Quant-iT™ 内毒素检测测定试剂盒
仅供科研使用,不可用于诊断目的。