Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Stealth RNAi siRNA 采用下一代 RNAi 化学成分,其特异性以及血清和细胞培养稳定性均高于标准 siRNA。这种化学成分在消除不必要的脱靶效应的同时产生更清晰的结果,实现:
Stealth RNAi siRNA 采用极严格的质量控制标准制造。每个单链 RNA 寡核苷酸均通过质谱分析,然后退火并提供指定数量的双链。如需订购您的基因特定的 Stealth RNAi 试剂,请使用下方的搜索工具。
Stealth RNAi siRNA 提供有效敲低效率,以确保靶标基因的沉默。图1显示了 Stealth RNAi 和未修饰 siRNA 之间的沉默比较,Stealth RNAi 具有以下功能保证:倘若您实验的转染效率至少为 80%,对于每种基因,3种试剂中的至少2种将使够实现至少 70% 的转录物敲低。了解我们的功能保证的更多信息。
当 siRNA 与非靶向基因足够同源时,会发生脱靶效应,从而使其与预期靶标沉默。Stealth RNAi 可以消除使用传统 siRNA(即使是低浓度)导致的可能存在问题的正义链介导的脱靶效应。这些问题可能是由于未修饰 siRNA 的正义和反义链都能进入 RNAi 通路所引起。但 Stealth RNAi 修饰只允许反义链有效进入 RNAi 通路。这种修饰消除了对正义链脱靶效应的担忧。
图2. Stealth RNAi siRNA 表现出更高的靶标特异性。
与传统、未修饰的 siRNA 相比,Stealth RNAi 修饰还能提高稳定性。传统 siRNA 在含核酸酶的血清中随时间降解,因而它们不适合用于动物。
但是,Stealth RNAi siRNA 可稳定长达72小时(图3),因而成为涉及使用动物模型的项目的更好选择。这种灵活性可以节省数周时间,免却了为动物研究和细胞培养工作开发和测试不同分子的需要。
使用标准 siRNA 的研究表明,未修饰 siRNA 可以诱导细胞应激反应通路,如可导致生长抑制和细胞毒性的干扰素反应。这使得很难评估观察到的细胞表型是非特异性应激反应还是靶向基因的功能丧失所导致。Stealth RNAi 消除了 PKR/干扰素反应通路的诱导发生,确保 RNAi 实验结果更清晰(图4)。使用 Stealth RNAi 可实现强大的基因敲低而无激活细胞应激反应的风险,细胞应激反应会导致结果难以解释。
在 –20°C 以干燥颗粒形式储存,直至使用。一旦重悬,请在 –20°C 下储存并避免与 RNase 接触。在 -20°C 下储存至少一年。
根据图表在 DEPC 处理过的水中重悬 siRNA 或 Stealth RNAi 双链,以制备 20 µM 溶液。将缓冲溶液脱水制备 RNA 寡核苷酸。重悬至 20 µM 会将缓冲液复溶为 10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、20 mM NaCl 和 1 mM EDTA。
交货数量/纯度 | 重悬方案 |
20 nmole 脱盐 | 将 20 nmole 产物重悬于 1000 µl 不含 Rnase 水中,以制备 20 µM 溶液。 |
80 nmole 脱盐 | 将 80 nmole 产物重悬于 800 µl 不含 Rnase 水中,以制备 100 µM 溶液。按 1:5 比例稀释以制备 20 µM 工作储备液。 |
1.0 µmole 脱盐 | 将 1 µmole 产物重悬于 1 ml 不含 Rnase 水中,以制备 1mM 溶液。按 1:50 比例稀释以制备 20 µM 工作储备液。 |
Stealth RNAi siRNA 提供有效敲低效率,以确保靶标基因的沉默。图1显示了 Stealth RNAi 和未修饰 siRNA 之间的沉默比较,Stealth RNAi 具有以下功能保证:倘若您实验的转染效率至少为 80%,对于每种基因,3种试剂中的至少2种将使够实现至少 70% 的转录物敲低。了解我们的功能保证的更多信息。
当 siRNA 与非靶向基因足够同源时,会发生脱靶效应,从而使其与预期靶标沉默。Stealth RNAi 可以消除使用传统 siRNA(即使是低浓度)导致的可能存在问题的正义链介导的脱靶效应。这些问题可能是由于未修饰 siRNA 的正义和反义链都能进入 RNAi 通路所引起。但 Stealth RNAi 修饰只允许反义链有效进入 RNAi 通路。这种修饰消除了对正义链脱靶效应的担忧。
图2. Stealth RNAi siRNA 表现出更高的靶标特异性。
与传统、未修饰的 siRNA 相比,Stealth RNAi 修饰还能提高稳定性。传统 siRNA 在含核酸酶的血清中随时间降解,因而它们不适合用于动物。
但是,Stealth RNAi siRNA 可稳定长达72小时(图3),因而成为涉及使用动物模型的项目的更好选择。这种灵活性可以节省数周时间,免却了为动物研究和细胞培养工作开发和测试不同分子的需要。
使用标准 siRNA 的研究表明,未修饰 siRNA 可以诱导细胞应激反应通路,如可导致生长抑制和细胞毒性的干扰素反应。这使得很难评估观察到的细胞表型是非特异性应激反应还是靶向基因的功能丧失所导致。Stealth RNAi 消除了 PKR/干扰素反应通路的诱导发生,确保 RNAi 实验结果更清晰(图4)。使用 Stealth RNAi 可实现强大的基因敲低而无激活细胞应激反应的风险,细胞应激反应会导致结果难以解释。
在 –20°C 以干燥颗粒形式储存,直至使用。一旦重悬,请在 –20°C 下储存并避免与 RNase 接触。在 -20°C 下储存至少一年。
根据图表在 DEPC 处理过的水中重悬 siRNA 或 Stealth RNAi 双链,以制备 20 µM 溶液。将缓冲溶液脱水制备 RNA 寡核苷酸。重悬至 20 µM 会将缓冲液复溶为 10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、20 mM NaCl 和 1 mM EDTA。
交货数量/纯度 | 重悬方案 |
20 nmole 脱盐 | 将 20 nmole 产物重悬于 1000 µl 不含 Rnase 水中,以制备 20 µM 溶液。 |
80 nmole 脱盐 | 将 80 nmole 产物重悬于 800 µl 不含 Rnase 水中,以制备 100 µM 溶液。按 1:5 比例稀释以制备 20 µM 工作储备液。 |
1.0 µmole 脱盐 | 将 1 µmole 产物重悬于 1 ml 不含 Rnase 水中,以制备 1mM 溶液。按 1:50 比例稀释以制备 20 µM 工作储备液。 |
确保您的基因沉默实验的有效交付、检测和结果解读
如果您对产品或订购有任何疑问,请通过 RNAiSupport@thermofisher.com 联系我们