Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent 系统具有较高的灵敏度、可扩展性和快速周转时间,这对疫情研究至关重要。
Ion Plus 片段化文库试剂盒或 Ion Xpress Plus 片段化文库试剂盒可在短短两小时内实现 gDNA 和扩增子文库的低成本样本制备。
Ion GeneStudio S5 系统可在 Ion 520 芯片或 Ion 530 芯片上分别在4小时或2.5小时内进行400或 200 bp 的快速测序。
采用 Torrent Suite 软件进行初始数据分析。Ridom SeqSphere+ 软件包为细菌分型提供了后续解决方案。
Ion Plus 片段化文库试剂盒或 Ion Xpress Plus 片段化文库试剂盒可在短短两小时内实现 gDNA 和扩增子文库的低成本样本制备。
Ion GeneStudio S5 系统可在 Ion 520 芯片或 Ion 530 芯片上分别在4小时或2.5小时内进行400或 200 bp 的快速测序。
采用 Torrent Suite 软件进行初始数据分析。Ridom SeqSphere+ 软件包为细菌分型提供了后续解决方案。
应用文档与出版物
阅读应用文档及同行评审出版物,了解 Ion Torrent 测序系统如何应用于细菌和病毒分型研究。
数据集
下载 Ion PGM™ 系统生成的数据集,亲自查看相关结果。
信息学解决方案
了解细菌鉴定信息学解决方案,以便快速获取生物学研究结果。
Torrent Suite 软件提供了从原始序列数据获得信息学结果的工具,涵盖了优化的信号处理、碱基识别、序列比对和变异分析等功能。在运行后,直接右键单击,即可下载测序数据。报告含有扩展分析图和直观的图表,其中汇集了有助于确认测序运行是否为高质量的关键结果。
Torrent Browser Plugin Store 为 Torrent Suite 软件用户提供了查找和快速安装所需的插件、扩展自身 Torrent 服务器分析功能所需的简单的一站式平台。在此提供了可供进行微生物重测序(Alignment、PathFinder 和 PathogenDetector)、从头装配 (AssemblerSPAdes) 和其他应用的插件。
同时提供了专用于第三方软件包(例如 Ridom SeqSphere+ 软件包)细菌和病毒分型的工作流程,可实现下游分析自动化。SeqSphere+ 可支持实验室进行微生物全基因组分型 (MLST+)、传统 MLST 或 16S rDNA 测序项目。此软件可帮助单独或分散的工作组(客户端/服务器模式)轻松分享数据。
了解更多关于该软件如何简化您的数据分析过程。
在细菌和病毒分型研究、宏基因组学和未知微生物发现领域,引用 Ion Torrent 测序的同行评审出版物已超过900篇。
Rapid High Resolution Genotyping of Francisella tularensis by Whole Genome Sequence Comparison of Annotated Genes (“MLST+”). Antwerpen MH (2015) PLoS ONE 10(4): e0123298. doi:10.1371/journal.pone.0123298
A genome-based identification approach for members of the genus Bifidobacterium. Ferrario et al.FEMS Microbiol Ecol.2015 Mar;91(3). pii: fiv009. doi: 10.1093/femsec/fiv009.Epub 2015 Jan 27.
Ion Torrent Personal Genome Machine sequencing for genomic typing of Neisseria meningitidis for rapid determination of multiple layers of typing information. Vogel et al.(2012) J Clin Microbiol JCM.00038-12 [pii];10.1128/JCM.00038-12 [doi].
Multilocus sequence typing of total-genome-sequenced bacteria. Larsen et al.(2012).J Clin Microbiol.JCM.06094-11 [pii];10.1128/JCM.06094-11 [doi].
仅供科研使用,不可用于诊断目的。