Search Thermo Fisher Scientific
如果 Ion AmpliSeq 的即用型 panel 与您的靶标基因不匹配,那么只需选择靶标基因集或在线输入您的特定基因内容,我们便可以为您设计和创建定制的 Ion AmpliSeq NGS panel。
Ion AmpliSeq Designer 是一款免费的在线检测设计工具,可将您直接连接到我们的检测设计库中,从而可以轻松地创建和订购定制的基因 panel。 通过上传您自己的 FASTA 文件的参考序列,可以针对许多预加载的基因组或任何其他生物设计测序 panel。
预装可用的参考基因组
定制的 panel 以即用型管的形式提供,多重引物即可使用。 您可以在订单中添加 384-孔板,其中每个孔包含浓缩形式的单个引物对。 对于小于 96 对引物的定制 panel,您将收到 2,250个总反应。 对于大于 96 对引物的定制 panel,您将收到 9,000个总反应。
参数指标* | 当前值 |
---|---|
放入每个引物池的 DNA 量 | 低至 1 ng |
可用的参考基因组 | 牛,鸡,人,玉米,老鼠,猪,大米,绵羊,大豆,番茄 |
定制的参考 | 将任何参考基因组上传到受密码保护的云空间 |
每个引物池中的引物对数 | 12 至 24,000 |
靶标长度 | 1 kb to 5 Mb |
靶标设计覆盖率** | >90% |
覆盖均一性 | >85% |
**靶标设计覆盖率—是扩增子插入区域占提交的总靶标的碱基的比率。
†典型的覆盖均一性,碱基覆盖率在平均覆盖率的 20% 以上。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。