Interact Reference Component
全面的测序解决方案
从金标准 Sanger 测序到简单并且可扩展的 Ion Torrent™ 二代测序,我们提供了能够满足您需求的测序平台。通过优化应用、高品质耗材和简化的分析解决方案获得快速、准确和经济的结果。
哪一种平台最适合您?   立即订购
科学家如何使用各种测序技术解决最具挑战性的问题
在研究大型和小型实验室在研究中如何利用测序时,我们仅发现一个共同点:他们的做法各不相同。现实情况是:通常需要多种解决方案才能发现、验证并生成可行的结果。
人类基因组测序的数据考虑因素:越小越好?
数据分析和数据管理是选择测序方法决策过程中常常被忽视的两个领域。
随着我们掌握的疾病有关遗传学知识日益丰富,使用“广撒网”式检测有限基因中的突变的要求随之降低,基因检测 panels 成为了较好发展方向,因为它降低了成本和数据管理负担。
选择 Sanger 测序可以:
  • 研究与特定表型关联的基因列表
  • 确认 NGS 变异
  • 检测低至 5% 的次要等位基因片段
  • 读取高达 1000 个碱基的连续序列
选择 NGS 可以:
  • 研究具有更高表型异质性水平的疾病
  • 对大量基因进行无差异的测序,以发现新变异
  • 每天测序数据高达 2.6 亿个 reads 数
初次接触测序?
无论选择哪种测序仪器,我们均提供最优的试剂和耗材、直观的分析软件以及世界一流的技术支持。
仅需两个操作步骤,即可在一天实现从样本到报告的NGS全流程
Ion Torrent Genexus System
全新Ion Torrent Genexus自动化系统
第一个一站式的高通量测序(NGS)解决方案,仅需用户的两次手动操作,即可一天内自动化实现从样本到报告的NGS全流程。
本地化NGS检测从此可轻松实现。
了解更多 ›
couple
Oncomine精准肿瘤研究解决方案
将您实验室的免疫组化(IHC)结果与及时的NGS检测相结合,让您可以在一天内获得全面的癌症信息。
了解更多 ›
Jose Costa video image
观看视频:本地化NGS如何普及实现
来自IPATIMUP的Jose Costa博士讲述了目前在临床研究实验室开展NGS检测所面临的挑战:太慢、太贵、太复杂。
点击观看视频了解Genexus系统如何应对这些挑战和难题。
了解更多 ›
推荐使用的测序产品
genexus-front-view (1)
Ion AmpliSeq On-Demand panels
SeqStudio Genetic Analyzer
SeqStudio Flex genetic analyzer
仅供科研使用,不可用于诊断目的。