Search Thermo Fisher Scientific
全转录组分析在了解遗传变体的表达改变如何导致癌症、糖尿病和心脏疾病等复杂疾病方面越来越重要。对全基因组差异性 RNA 表达的分析使研究人员对调节细胞结局、发展和疾病进展的生物通路及分子机制有了更深入的了解。 通过在动态范围内检测假设中性环境中表达水平的细微变化,新一代测序有助于理解生物对刺激或环境变化的反应。
通过选择性去除 99.9% 的核糖体 RNA 来富集真正的全转录组。
了解更多信息 ›
Ion Total RNA-Seq 试剂盒 v2 可提供快速、简单的工作流程,只需 100 ng 的总 RNA 起始量,同时可保持链定向并尽可能减少偏差和误差。
Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒提供了一组 16 种独特的条形码引物,用于在 Ion Torrent PGM 半导体测序仪上进行 RNA 测序。当与 Ion Total RNA-Seq 试剂盒 v2 配合使用时,Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒可让用户在模板制备前混合多达 16 个片段文库,然后进行多重测序分析,从而简化小型和全转录组 RNA 的 Ion 半导体测序工作流程。
通过选择性去除 99.9% 的核糖体 RNA 来富集真正的全转录组。
了解更多信息 ›
Ion Total RNA-Seq 试剂盒 v2 可提供快速、简单的工作流程,只需 100 ng 的总 RNA 起始量,同时可保持链定向并尽可能减少偏差和误差。
Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒提供了一组 16 种独特的条形码引物,用于在 Ion Torrent PGM 半导体测序仪上进行 RNA 测序。当与 Ion Total RNA-Seq 试剂盒 v2 配合使用时,Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒可让用户在模板制备前混合多达 16 个片段文库,然后进行多重测序分析,从而简化小型和全转录组 RNA 的 Ion 半导体测序工作流程。