Search Thermo Fisher Scientific
此款无血清添加剂专门针对人及大鼠神经干细胞 (NSC) 和祖细胞 (PC) 生长及扩增应用而配制
表 1.NSC 培养所需组分
产品 | 原液浓度 | 终浓度 | 适合 100 mL | 适合 500 mL |
---|---|---|---|---|
StemPro 神经添加剂 | 50x | 1x | 2 mL | 10 mL |
KnockOut DMEM/F-12 | 1x | 1x | 97 mL | 485 mL |
GlutaMAX-I 添加剂 | 100x | 1x | 1 mL | 5 mL |
bFGF | 20 ug/mL | 20 ng/mL | 100 μL | 500 μL |
EGF | 10 ug/mL | 10 ng/mL | 100 μL | 500 μL |
StemPro Neural 添加剂可保证 GPC 的出色增殖能力,使细胞数量增加 50 倍以上(图1)。
图1.在添加了 StemPro Neural 添加剂的培养基中培养 GPC。每 7 天收获一次细胞并重新放入培养板中以进行进一步增殖,并记录累积的细胞数量。经过 3 次传代后,累积的细胞数量达到初始细胞数量的 50 倍之多。 |
与在 StemPro Neural 添加剂中培养的 GPC(图2A)相比,在 ScienCell™ OPC 培养基(竞争产品)中培养的 GPC 不能进一步传代且丢失其祖细胞状态,从而无法分化为星形胶质细胞(图2B)。
图2. GPC 在 (A) 添加了 StemPro Neural 添加剂的 Gibco 培养基或 (B) ScienCell™ OPC 培养基中培养。 在 3 周培养期间,在 (A) Gibco 培养基中培养的细胞可以传代 3 次,使细胞数量增加 50 倍,同时保留其表型。 相比之下,在 (B) ScienCell™ OPC 培养基(竞争产品)中培养的细胞不但数目没有增加,还引起了正常表型的丢失并分化为下游谱系的细胞,如星形胶质细胞(胞体较大)。
表 2.培养 GPC 所需的组件
产品 | 原液浓度 | 终浓度 | 适合 100 mL | 适合 500 mL |
---|---|---|---|---|
StemPro 神经添加剂 | 50x | 1x | 2x | 10 mL |
KnockOut DMEM/F-12 | 1x | 1x | 97 mL | 485 mL |
GlutaMAX-I 添加剂 | 100x | 1x | 1 mL | 5 mL |
bFGF | 10 μg/mL | 10 ng/mL | 100 μL | 500 μL |
PDGF-AA | 10 μg/mL | 10 ng/mL | 97 mL | 485 mL |
从表型标志物 PDGFRa、Olig2 和 N2 的表达可见,在 StemPro Neural 添加剂中培养的人类 GPC 保持了其未分化状态(图3)。
图3. 在添加了 StemPro Neural 添加剂的培养基中培养的人 GPC 表型标志物的表达。GPC 标记有 GPC 生物标记物,例如 PDGFRa、Olig2 和 NG2。相关数据表明,StemPro 神经添加剂能够支持 GPC 保留其未分化状态。
在添加了 StemPro Neural 添加剂的培养基中生长的 GPC 保持了其分化为少突胶质细胞及星形胶质细胞的潜能(图4)。
图4. 在添加了 StemPro Neural 添加剂的培养基中生长的人 GPC 进一步分化为 (A) 少突胶质细胞及 (B) 星形胶质细胞。少突胶质细胞由生物标记物 GalC(绿色)染色,星形胶质细胞由生物标记物 GFAP(红色)染色。所有细胞核均采用 DAPI 标记。
1. StemPro 神经添加剂是否为无血清添加剂?
是的
2. StemPro 神经添加剂的预期用途是什么?
StemPro 神经添加剂是一种经过优化的无血清添加剂,用于神经干细胞和祖细胞的生长和扩增。仅供研究使用。
3. 是否需要添加其他添加剂?
将 StemPro Neural 添加剂与基础培养基(如 Knockout DMEM/F-12 或 Neurobasal 培养基)混合,并添加适量的推荐生长因子,即可获得完全培养基。
4. StemPro 神经添加剂的关键用途是什么?
StemPro 神经添加剂可支持神经干细胞和祖细胞的生长和扩增。该添加剂还支持神经元的存活,以及祖细胞向星形胶质细胞、少突胶质细胞和神经元的分化。除此之外,其应用还可以扩展到移植研究和候选药物的筛选。
5. StemPro 神经添加剂可用于培养哪些物种?
其可用于培养人和大鼠 NSC、GPC 及部分神经元祖细胞。