答案
1.StemPro Accutase 适用于哪些靶向细胞系?
答:您可以使用 StemPro Accutase 进行温和且高效的解离。GIBCO 还验证了 StemPro Accutase 可用于在 StemPro hESC SFM 培养基中生长的 hESC,以及在 StemPro NSC SFM 培养基中生长的 NSC。所有这些检测方法都实现了理想的细胞回收,不会丧失细胞特性并保持了良好的活力。此外,产品说明书中还列出了经验证并已发表的细胞系应用示例。
2.StemPro Accutase 是否可用于解离非贴壁细胞?
答:可以。StemPro Accutase 经测试可分离神经祖细胞球体(神经球)。
3.冻存瓶显示颜色分布不均匀,且解冻后具有分层的颜色分布。这是否正常?
答:是的。在冷冻过程或运输过程中,可能会观察到颜色不均匀的现象。但是,这不会影响酶的活性或性能。仅需确保在使用前倒置管或瓶子将溶液混匀,即可获得均匀的颜色。
4.产品送达时已部分解冻,是否还能使用?
答:是的。在室温下解冻或在 4°C 条件下过夜以完全解冻。否则,请将其放入冰箱中重新冷冻。
5.产品送达时已完全解冻。是否还能使用?
答:是的,只要 Accutase 触感冰凉就没问题。
6.我未仔细看完产品说明书,在 37°C 条件下将产品解冻了。是否还能使用?
答:是的。如果将产品暴露在 37°C 下直到完全解冻,则其仍然可以使用。但是这可能导致酶的活性降低,并且需要更多的时间才能实现完全解离。如果您观察到这种情况,请考虑换一瓶新产品。如果一瓶 Accutase 在 37°C 下放置超过一个小时,则会失去活性。
7.StemPro Accutase 在 4°C 条件下可以储存多久?
答:解冻后,建议在 2 个月内使用。然而,内部稳定性数据表明即使在 1 年后酶的活性仍然保持稳定。
8.是否需要使用血清来终止解离反应?
答:否。StemPro Accutase 足够温和,只需用 DPBS 或培养基稀释试剂即可终止解离活动。
9.StemPro Accutase 在使用前是否需要稀释?
答:否。StemPro Accutase 以便利的即用型试剂形式提供,使用前无需稀释。
10.使用 StemPro Accutase 时是否会出现过度解离细胞的问题?
答:否。然而,虽然 StemPro Accutase 对细胞温和,您仍应根据特定细胞类型和应用确定最佳解离时间。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。