在添加了 StemPro hESC SFM 的 Geltrex hESC 专用合格 BME 或 CELLstart 包被培养皿中生长的 hESC 的解离
  1. 吸出培养皿中的培养基,用 4mL DPBS(磷酸盐缓冲盐水,不含钙和镁,货号:14190)清洗。
  2. 吸出 DPBS 并将 2 mL 的 Accutase 添加到培养皿中。
  3. 在 37°C 下孵育2至5分钟,直至单个细胞开始聚集成团。
  4. 轻轻冲洗以清除培养板表面的细胞。
  5. 将细胞悬液转移到 15 mL 锥形管中。 轻轻上下移液,直至细胞形成单细胞悬液。
  6. 加入 8 mL 培养基进行冲洗,以清除培养皿表面的任何剩余细胞,然后转移到锥形管中(从步骤 5 开始)。
  7. 取 20 μL 细胞悬液样品以测定活细胞密度。
  8. 在 200g 下将含有细胞悬液的锥形管离心 4 分钟。
  9. 吸出上清液,重悬于新鲜培养基中,然后铺板到包被培养皿中。将其置于 36 至 38°C 含 5% CO2 的湿润空气环境中孵育。
注意:0.5–1x106 个细胞/60mm 培养皿的接种率最适合添加了 Geltrex 的 StemPro hESC SFM 培养系统。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。