RNAlater 组织保存RNAlater为水溶性、无组织毒性的保存试剂,可快速渗透到组织中,固定并保护细胞RNA。RNAlater 解决方案旨在迅速灭活RNA酶,稳定组织或细胞中的RNA。无需冷冻RNA样品,稳定组织和细胞内的 RNA。
多年来,我们致力于为您提供优异的RNA 保存解决方案。当我们从肯尼迪 航天中心的 Stutte 博士那里收到这份报告时,它提醒我们关于 2001 年在空间飞行中使用 RNAlater 的第一篇文章。在这里 ,我们打印了第一篇关于 RNAlater 的文献,最近一篇描述 RNAlater 解决方案如何促进国际空间站科学实验的摘要。
RNAlater 解决方案”--让国际空间站研究微重力对植物的影响成为可能
已提议将植物用作月球或火星基地的生物支持系统,植物再生,净化水和生产食品。斯图特博士和同事 (肯尼迪航天中心,肯尼迪,佛罗里达州,麦迪逊,美国乳制品论坛研究中心,佛罗里达州,佛罗里达大学,盖恩斯维尔,弗罗里达大学) 的最新论文 FL ;南佛罗里达大学坦帕分校,佛罗里达州) 介绍了研究微重力对叶绿体发育、碳水化合物代谢和基因表达的实验 [1]。
在国际空间站上进行了 73 天的一系列实验,对无重力的小麦植株进行了取样。此外,还从空间中 14 天和 24 天的植株上采集了叶片。对照植物在相同的光照、温度、相对湿度、光周期、CO 2 和种植密度下生长。根据下游分析,样品在 3% 戊二醛中固定 ,在 RNAlater 组织收集中储存:RNA 稳定液或在 -25 ℃ 下冷冻。例如 ,要通过微阵列谱分析进行 RNA 分析的样品存储在 RNAlater溶液中。
在地球重力和微重力生长的植物之间观察到的形态差异很少。在淀粉、糖、木质素或基因表达中未观察到差异。数据表明,在航天环境中,空间环境对小麦代谢的影响不大。
六年前:RNAlater 解决方案”有助于研究航天飞机上生长的肾细胞的零重力影响
RNAlater 应用在空间站RNA保存
在其简短的历史中, RNAlater 解决方案已成为不可或缺的产品。它还陪同研究人员到太平洋最深的水域,偏远的岛屿和珊瑚礁以及医院的手术室中进行组织样本保存。
现在,RNAlater解决方案已投入空间,协助杜兰大学的 T.G. Hammond 研究。Hammond 博士的研究涉及微重力环境中基因表达的变化。地球研究人员通过在旋转壁容器(RWV)中培养细胞来研究微重力现象。RWV 提供了微重力的模拟环境。但是,更真实的实验;可以在轨道上的航天器上进行。
从理论到实践
RNAlater 在 2000 年 9 月的航天飞机飞行任务中使用了该溶液,在太空中培养人类肾脏细胞。选择肾细胞是因为它们与重金属毒性研究有关,这对于在封闭环境系统中进行长时间载人太空飞行非常重要。在自动细胞培养系统中培养细胞,并在指定时间将 RNAlater 溶液注入细胞培养基,停止生长(和基因表达),同时保存细胞 RNA。然后将培养物冷却至 8°C ,直到它们返回地球。随后从 RNAlater溶液处理的肾细胞中分离出 RNA ,并将其送往太空,同时分离出仍留在地球上的细胞的重复样本。然后将这些 RNA 生成标记的 cDNA 用于基因阵列分析。初步数据显示了飞行(0 重力)与地面条件(1 重力)下基因表达的具体变化。
RNAlater 已经应用在不同的领域。 现在,空间飞行与日俱增。如果空间飞行是可能的,谁知道 RNAlater 解决方案下一步将在哪里!
RNAlater 溶液
图1: