细菌是一大类普遍存在的单细胞微生物。其直径通常为几微米,形状各异,有球状、杆状、螺旋状等。由于普遍存在、尺寸较小且生长迅速,因此细菌以及酵母菌和霉菌是细胞培养中常见的生物污染物。
检测细菌污染
在感染后几天内,通过目视检查培养物很容易发现细菌污染;
  • 受感染的培养物通常出现浑浊,有时会在表面形成一层薄膜。
  • 也经常出现培养基 pH 值突然下降的情况。
  • 在低倍显微镜下,细菌表现为在细胞之间移动的微小颗粒,在高倍显微镜下观察时可以分辨出单个细菌的形状。
 以下模拟图像显示的是受大肠杆菌污染的贴壁293细胞培养物。
图2.2: 受大肠杆菌污染的贴壁293细胞的模拟相差图像。在低倍显微镜下,贴壁细胞之间的空间显示存在微小闪亮的颗粒,但不易区分单个细菌(图 A)。继续放大黑色正方形区域可分辨出单个大肠杆菌细胞,其通常为杆状,长约 2 µm,直径约 0.5 µm。图 A 中黑色正方形的边长为 100 µm。