HEK293 细胞系是由原代人胚肾建立的永久性细胞系,采用剪切过的人腺病毒5型 DNA 转化而成。该细胞系内表达的腺病毒基因使得细胞产生非常高的重组蛋白水平。我们提供数种 HEK293 细胞系变体,包括适合在无血清培养基中高密度悬浮培养的变体。
健康 HEK293 细胞形态
下文的相差图像显示了健康的 HEK293 细胞在贴壁培养达到 80% 汇合度时的形态(图3.1)和悬浮培养时的形态(图3.2)。请注意,对于贴壁培养的哺乳动物细胞培养物,应在处于对数生长期时于细胞汇合前进行传代(参见传代培养时间)。
图3.1: 适应悬浮培养的健康 HEK293 细胞在静置培养时的相差图像。将细胞以 5 × 104 个活细胞/cm2 的接种密度铺于 293 SFM II 培养基中,使其在含 5% CO2 的 37℃ 加湿空气环境培养箱中以未贴壁培养物形式生长。 铺板后第4天使用 10X 和 20X 物镜获得图像(分别为图 A 和 B)。
图3.2: 健康 HEK293F 细胞在悬液中生长的相差图像。从摇瓶开始培养,以 2 × 105 个活细胞/mL 的接种密度接种于 293 SFM II 培养基中,使其在含 5% CO2 的 37℃ 加湿空气环境培养箱中生长。 接种后第4天,以 1:3 的比例稀释细胞,并使用 10X 和 20X 物镜获得图像(分别为图 A 和 B)。