Search Thermo Fisher Scientific
两种常用的 RNAi 递送方法是脂质体介导的转染和病毒介导的转导。使用方法的选择取决于所研究的细胞类型以及需要瞬时敲低还是稳定敲低。最普遍的应用是 Silencer Select siRNA 和 Stealth RNAi siRNA 双链瞬时转染,其使用阳离子脂质体试剂,因为这类试剂适用于在各种常用细胞系中进行分子递送(参见非载体 siRNA 技术)。
对于不适合脂质体介导转染的细胞类型,通常使用病毒载体进行转染(参见载体介导的 RNAi)。腺病毒载体适用于多种细胞类型的瞬时递送。然而,当需要稳定表达 RNAi 时或者对于难以转染的细胞系(例如不分裂细胞),慢病毒载体是最佳的递送方法。确定最有利 RNAi 递送条件的另一种方法是使用 Life Technologies 递送优化服务,这是在病毒载体和非病毒递送试剂方面具有大量知识储备的专业科学资源,可用于测试递送参数矩阵。
siRNA 和基于载体的 RNAi 都可以高效地产生功能丧失表型。一般而言,大多数研究人员选择 siRNA 是因为可以快速启动实验,除了基本的细胞培养技术外,不需要特殊的准备。然而,促使研究人员选择 siRNA 还是选择基于载体的 RNAi 的原因有很多。
研究人员通常希望能够获得尽可能高的转染效率。这一目的对于 RNAi 应用尤为重要,因为未转染细胞将继续表达要敲低的靶向基因,从而导致具有背景表达水平。
对于许多疾病模型,最理想的细胞类型是原代细胞培养物。然而,这些细胞不能用市售的阳离子脂质体介导转染试剂充分转染。有效的替代方法是用病毒递送表达 RNAi 序列的载体。该方法适用于递送至难以转染的原代细胞和不分裂细胞中。病毒递送也可用于构建能够进行诱导型 RNAi 表达的稳定细胞系或在组织特异性启动子的控制下表达 RNAi 序列。
细胞类型 | 瞬时表达 <7 天 | 瞬时表达 >7 天 | 稳定表达 |
---|---|---|---|
快速生长的贴壁细胞(A549、HeLa) | Silencer Select siRNA 或 Stealth RNAi siRNA 脂质体转染 | RNAi 载体的脂质体转染或腺病毒递送 | RNAi 载体的脂质体转染或慢病毒递送 |
快速生长的悬浮细胞 (THP-1) | Silencer Select siRNA 或 Stealth RNAi siRNA 的脂质体转染或电穿孔转染 | RNAi 载体的脂质体转染或腺病毒递送 | RNAi 载体的脂质体转染/电穿孔转染或慢病毒递送 |
原代细胞 | 慢病毒递送 | ||
不分裂细胞 | 慢病毒递送 |
对于瞬时敲低实验,采用合成的非载体方法进行 RNAi 递送与基于载体的方法相比优势更加显著。具体而言,非载体实验通常更容易设计和执行,并可获得更高水平的瞬时敲低。此外,最近 RNAi 设计有所改进,使得只测试少量 RNAi 分子后即可实现高水平敲低的可能性增加。因此,使用以合成方式生成的 RNA 双链是更普遍的 RNAi 实验方法。
哺乳动物细胞中基因敲低的传统 RNAi 方法涉及使用合成 RNA 双链,其由两条未经修饰的 21-mer 寡核苷酸组成,经退火形成短/小干扰 RNA (siRNA)。Life Technologies 的 Silencer Select siRNA 和 Stealth RNAi siRNA 通过利用专有化学修饰技术,在这些传统双链基础上有所改进,以确保获得更好的 RNAi 结果。了解更多关于 siRNA 分析的信息
使用与蛋白编码基因相似的策略进行 miRNA 功能分析。用 miRNA 模拟物转染培养的细胞有助于鉴别功能获得表型;使用 miRNA 抑制剂进行下调或抑制实验可以鉴别功能丧失表型。上调与下调相结合可用于鉴别受特定 miRNA 调控的基因和细胞过程。了解更多关于 miRNA 分析的信息。
这些合成分子由于体积较小,比载体更容易转染,并且可以使用与 siRNA 相同的条件进行递送。与 miRNA 表达载体相比,这些分子也可用于量效研究。
备注:Pre-miR miRNA 前体分子不是发夹结构,因此不应与 pre-miRNA 混淆。
使用 siRNA 转染试剂可轻易将 siRNA 导入细胞。在插入哺乳动物细胞中后不久,siRNA 分子成为 RNA 诱导沉默复合体 (RISC) 的一部分。在 siRNA 反义链的引导下,RISC 降解靶向的 mRNA,抑制其翻译。然后,进行试验以检测 RNAi 活性。一般而言需要设置对照,以便可以正确比较 RNAi 结果。
RNAi 的成功依赖于在预期可产生最大反应时正确递送适量 siRNA。此精度的把握可能很难。siRNA 脱靶会造成严重后果,有时会导致分析问题。研究人员正在寻找设计和递送 siRNA 的更好方法。
转染试剂 | 有效载荷 | 转染效率 | 细胞活力 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Lipofectamine 3000 | 出色 | 出色 | 适用于多种细胞类型(包括难以转染的细胞)的高效通用试剂。 | |
Lipofectamine 2000 | 高 | 高 | 适用于多种常见细胞类型的高效通用试剂。 | |
Lipofectamine RNAiMAX 试剂 | 出色 | 出色 | 用于 siRNA/miRNA 递送的高效试剂。高效基因敲低。 | |
Neon 电穿孔 | 极高 | 优 | 适用于所有细胞系的高效电穿孔。 |
符号 | 解释 | 符号 | 解释 |
---|---|---|---|
用于蛋白、 shRNA 和 miRNA 表达的质粒 DNA | 用于蛋白表达的 mRNA | ||
非编码 RNA,用于通过 RNAi 抑制基因表达 | 共递送用于 RNAi 载体和 siRNA 共转染 |
对于不适合脂质体介导转染的细胞类型,如难以转染的细胞、原代细胞和不分裂细胞,通常使用含有 RNAi 基因盒的病毒载体。病毒递送也可用于构建能够进行诱导型 RNAi 表达的稳定细胞系或在组织特异性启动子的控制下表达 RNAi 序列。腺病毒载体适用于多种细胞类型的瞬时递送,而慢病毒载体在分裂细胞和不分裂细胞中均具有稳定递送效果,慢病毒载体是最优的选择。了解更多关于载体介导的 RNAi 的信息
病毒系统 | 何时使用 | |
---|---|---|
腺病毒 RNAi 递送 |
| |
慢病毒 RNAi 递送 |