vector-rnai-sho
RNA 干扰 (RNAi) 是有效敲低基因表达和研究各种细胞类型中蛋白功能的最佳方法。 与传统的小/短干扰 RNA (siRNA) 相比,使用载体来进行 RNAi 实验能极大地扩大实验的可行性。
订购 RNAi 载体
载体技术可帮助您:
  • 完成瞬时或稳定的目标敲低
  • 在任何细胞类型中进行 RNAi 实验,甚至是难转染的原代细胞和非分裂细胞
  • 通过诱导型 RNAi 表达来调控基因抑制
  • 筛选出能稳定表达 RNAi 序列的纯细胞群
  • 使用组织特异性启动子来控制体内基因表达
表 1.RNAi 载体技术对比。
BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi BLOCK-iT™ shRNA
Pol II 表达系统Pol III 表达系统
miRNA 的多顺反子表达(链锁作用)每一启动子表达单一 shRNA
共表达 GFP,以便对表达进行追踪只能追踪传递过程(使用独立的表达盒)
与大多数 Gateway DEST 载体兼容与 BLOCK-iT™ DEST 载体兼容
最佳设计成功率(>70%)中等设计成功率(约 50%)
表 2.我们的 RNAi 载体产品。
产品类型描述在线订购
BLOCK-iT™ miR RNAi 选择预设计的 miR RNAi 载体插入片段,适用于任何生物体载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 表达片段
载体骨架:在线目录
BLOCK -iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector DuoPak经过验证的 miR RNAi 构建体,适用于人激酶基因甘油菌:BLOCK-iT™ RNAi 表达片段
定制的 BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi 载体定制的 miR RNAi 载体,适用于任何生物体载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 设计软件
载体骨架:在线目录
BLOCK-iT™ shRNA 载体定制的 shRNA 载体,适用于任何生物体载体插入片段:BLOCK-iT™ RNAi 设计软件
载体骨架:在线目录
RNAi 载体对照转染对照、阳性对照及阴性对照,适用于各种 RNAi 实验在线目录
Ambion pSilencer™ siRNA 表达载体
pSilencer siRNA 表达载体系列产品包括几种带有 U6(RNA 聚合酶 III)启动子的经典质粒载体。 这些系统均包含预切载体、阴性对照载体及阳性对照插入片段。 请注意,这些载体并不包含细胞,也不兼容 Gateway。
表达载体
载体类型应用
pSilencer 2.1-U6 Neo
shRNA 载体(不兼容 Gateway)在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用新霉素筛选稳定表达株。
pSilencer 2.1-U6 Hygro
shRNA 载体(不兼容 Gateway)在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用潮霉素筛选稳定表达株。
pSilencer 2.1-U6 PuroshRNA 载体(不兼容 Gateway)在转染细胞中瞬时或稳定表达 shRNA。 用嘌呤霉素筛选稳定表达株。
更多信息
定制服务
您是否需要 RNAi 研究方面的帮助?立即联系我们进行咨询和询价。
问题
请将您的问题通过以下邮箱地址发送至我们的高级研究人员:RNAiresearcher@thermofisher.com