In-Vivo-RNAi
为成功进行体内 RNAi
分析而设计的解决方案
与体外试验相比,体内 RNAi 试验更富有挑战性,因为所有体液中都存在高水平的核糖核酸酶。为应对这些额外的挑战,需要在体内实验中使用耐核糖核酸酶的 Ambion 体内 siRNA 来获取重复性好的结果。Ambion 体内 siRNA 保留了 Silencer Select 的所有特点(包括效能、特异性和有效性),还具有更强的稳定性和安全特性,适用于动物研究。
哪一种体内 siRNA 最适合您?
 现在订购现在订购现在订购
 经济实惠的 siRNA高敲低率最高敲低率,更长的核酸酶稳定性
 Silencer siRNA
了解更多>
Stealth RNAi™ siRNA
了解更多>
Ambion 体内 siRNA
相对敲低 %中等最高
核酸酶耐受(无运输剂)<5 分钟,90% 小鼠血清~12 小时,90% 小鼠血清>48 小时,90% 小鼠血清
使用 Invivofectamine 3.0 时的推荐剂量>1 mg/kg~1 mg/kg~1 mg/kg
靶标特异性中等最高
先天免疫反应最小通过化学修饰降至最低通过化学修饰降至最低
分子形式未经修饰的 21-bp 二聚体,有突出端经过修饰的 25-bp 二聚体,无突出端LNA 修饰的 21-bp 二聚体,有突出端
定制工具定制 Silencer siRNA定制 Stealth RNAi™ siRNA定制 Ambion 体内 siRNA
推荐
目录号
AM16231: siRNA体内 定制 250 nmol100001866: RNA - Stealth 20 nmol体内4457308: Ambion 体内 Pre-DGN HPLC, 250 nmol
其他 siRNA 订购工具:
问题?
如果您对产品或订购有任何疑问,请通过 RNAiresearcher@thermofisher.com联系我们