共转染是指同时转染两个独立的核酸分子,如质粒 DNA 和 siRNA。共转染是稳定转染的常用程序。质粒 DNA 可能含有易于检测并用作标记物的基因。
为此,需要共转染标记基因,从而使细胞拥有筛选优势,例如对某种毒素产生抗性。选择正确的共转染试剂至关重要。
特色共转染试剂
Lipofectamine® 3000
Lipofectamine® 3000 试剂采用先进的脂质纳米颗粒技术,能够实现卓越的转染性能和可重现的结果。它对众多细胞类型均具有超高的转染效率,可转染常见及难以转染的细胞,同时保持较高的细胞活力。
Lipofectamine® 2000
Lipofectamine® 2000 试剂采用专有配方,有助于将短干扰 RNA (siRNA) 或质粒 DNA 高效递送至哺乳动物细胞中。
使用 Lipofectamine® 2000 的共转染方案
本参考文件提供了一般指南,且此部分描述了使用 Lipofectamine™ 2000 试剂将质粒 DNA 和 RNAi 分子(即 RNAi、siRNA、shRNA 质粒或 miRNA 质粒)共转染到哺乳动物细胞中的程序。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。