Search Thermo Fisher Scientific
Lipofectamine RNAiMAX 是一种专为将 siRNA 和 Stealth™ RNAi 双链体转染至真核细胞而开发的专利配方。Lipofectamine RNAiMAX 具有以下优势:
质量控制
用血琼脂平板、沙氏葡萄糖琼脂平板和液体巯基乙酸盐培养基检测 Lipofectamine RNAiMAX 是否不存在微生物污染,检测其是否不存在 RNase 活性,并通过将 Stealth™ RNAi 和适当对照品转染至报告基因细胞系对其进行功能检测。
注:用 Lipofectamine RNAiMAX 进行 DNA 和 RNA 共转染(参见本部分底部)
反向转染
使用此程序在 24 孔规格板中将 Stealth™ RNAi 或 siRNA 反向转染至哺乳动物细胞中(对于其他规格板,请参见“扩大或缩小转染规模”)。在反向转染中,在孔内制备复合物,然后添加细胞和培养基。反向转染的速度快于正向转染,是用于高通量转染的所选方法。如优化转染中所述优化转染,特别是首次进行哺乳动物细胞系转染时。所有用量和体积均按每孔给出。
评估转染效率
为在定性分析方面评估转染效率,我们建议使用 KIF11 Stealth™ Select RNAi(可通过以下网址获取:www.lifetechnologies.com/rnaiexpress);对于人类细胞,寡核苷酸 HSS105842 是良好选择)。由于有丝分裂停滞,KIF11/Eg5 被敲低的贴壁细胞在 24 小时后表现出“变圆”表型(Weil, D. 等人,Biotechniques (2002),33:1244-1248);生长缓慢的细胞可能需要 72 小时才能显示圆形表型。此外,还可在 48-72 小时后检测生长抑制情况。
注:BLOCK-iT™ 荧光寡核苷酸(货号 2013)经优化可与 Lipofectamine™ 2000 配合使用,不建议用于 Lipofectamine RNAiMAX。
正向转染
使用此程序在 24 孔规格板中将 Stealth™ RNAi 或 siRNA 正向转染至哺乳动物细胞中(对于其他规格板,请参见“扩大或缩小转染规模”)。在正向转染中,将细胞铺板于孔中,转染混合物通常在次日制备并添加。如优化转染中所述优化转染,特别是首次进行哺乳动物细胞系转染时。所有用量和体积均按每孔给出。
注:对于某些细胞系(例如 MCF-7 或 HepG2),我们建议进行反向转染。
注:用 Lipofectamine RNAiMAX 进行 DNA 和 RNA 共转染
对于将质粒 DNA 和 Stealth™ RNAi 或 siRNA 共转染至哺乳动物细胞,我们建议使用 Lipofectamine 2000(货号 11668-027),其在质粒转染方面有卓越的效果。如果您想要使用 Lipofectamine RNAiMAX 进行共转染,请进行反向转染,并进行以下调整:
1a: 将 20 ng(对于 24 孔规格板)质粒 DNA 添加至稀释的 RNAi 双链体中。
2: 添加细胞,使其汇合度在铺板后 24 小时达到 80-100%。
为获得极高的转染效率和较低的非特异性效应,通过改变 RNAi 双链体和 Lipofectamine RNAiMAX 浓度来优化转染条件。对于 24 孔规格板,检测 0.6-30 pmol RNAi 双链体(最终浓度 1-50 nM)和 0.5-1.5 μL Lipofectamine RNAiMAX。对于延长时程实验(> 72 小时),考虑细胞密度为汇合度在铺板后 24 小时达到 10-20%。
注:所需的 RNAi 双链体浓度取决于双链体的有效性。
为在不同尺寸的组织培养容器中转染细胞,采用与相对表面积成比例的方式改变 Lipofectamine RNAiMAX、RNAi 双链体、细胞和培养基的用量,如表中所示。
培养容器 | 相对表面积 | 铺板培养基体积 | 稀释培养基反向转染 | 稀释培养基正向转染 | RNAi (pmol) | RNAi (nM) | Lipofectamine RNAiMAX2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 孔 | 0.2 | 100 μL | 20 μL | 2 x 10 μL | 0.12-6 | 1-50 | 0.1-0.3 μL |
48 孔 | 0.4 | 200 μL | 40 μL | 2 x 20 μL | 0.24-12 | 1-50 | 0.2-0.6 μL |
24 孔 | 1 | 500 μL | 100 μL | 2 x 50 μL | 0.6-30 | 1-50 | 0.5-1.5 μL |
6 孔 | 5 | 2.5 mL | 500 μL | 2 x 250 μL | 3-150 | 1-50 | 2.5-7.5 μL |
60 mm | 10 | 5 mL | 1 mL | 2 x 500 μL | 6-300 | 1-50 | 5-15 μL |
100 mm | 30 | 10 mL | 2 mL | 2 x 1 mL | 12-600 | 1-50 | 15-35 μL |
1 不同生产商的表面积可能不同。
2 如果 Lipofectamine RNAiMAX 的体积太小而无法准确分配,且不能合并稀释液,则使用 Opti-MEM I 减血清培养基将 Lipofectamine RNAiMAX 预稀释 10 倍,再分配 10 倍相应量(每孔应至少 1.0 μL)。丢弃所有未使用的已稀释 Lipofectamine RNAiMAX。