Search Thermo Fisher Scientific
获取更多有价值的信息。
优化实验,获取最佳结果。我们汇编了一份详细知识库,包含满足您研究需求的顶级技巧和窍门。
查看下列相关问题:
实验中遇到问题?
可进入故障排除页面进行查询
点击获取更多信息 ›
在得到attB-PCR产物之后,我们建议对产物进行纯化以去除PCR缓冲液,残留的dNTP,attB引物,以及attB引物二聚体。引物和引物二聚体在BP反应中会高效的与供体载体重组,因而会增加转化E. coli时的背景,而残留的PCR缓冲液可能会抑制BP反应。使用酚/氯仿抽提,加醋酸铵和乙醇或异丙醇沉淀的标准PCR产物纯化方案不适合对attB-PCR产物进行纯化,因为这些实验方案通常仅能去除小于100 bp的杂质,而在去除较大的引物二聚体时效果不佳。我们推荐一种PEG纯化方案(请参见使用Clonase II的Gateway技术手册第17页)。如果使用上述实验方案您的attB-PCR产物仍然不够纯,您可以进一步对其进行凝胶纯化。我们推荐使用Purelink Quick 凝胶纯化试剂盒。
理论上,pDONR载体在BP反应时对插入片段没有大小的限制。我们自己测试过的最大片段是12 kb。TOPO载体对插入片段大小更敏感一些,要获得较高的克隆效率其插入片段长度的上限是3-5 kb。
我们自己成功克隆进pDONR载体的最小插入片段是70bp,最大是12 kb。虽然成功克隆50-200 bp小片段和序列有一定的关系,但是有文献显示非常小的插入片段(约30 bp)不能被有效克隆(Cheo et al., Genome Research, 14:2111-2120)。
可以使用pDONR201和pDONR207,但是尽管pDONR201和pDONR207都含有pUC复制起始点,它们的复制效率却低于我们提供的pDONR221和pDONR/Zeo供体载体,这导致质粒的产量较低。使用pDONR221时,质粒的产量范围是每毫升菌液0.5 - 1.0 µg DNA。
pDONR221和pDONR/Zeo载体的骨架完全相同,除了抗生素抗性标记不同。pDONR221带有卡那霉素抗性标记,而pDONR/Zeo带有Zeocin抗性标记。
要实现最高效的BP反应,最好要使attB位点的摩尔数不要超过attP位点的。标准的BP反应(20 µL)使用300 ng (不超过500 ng)的pDONR载体和30-300 ng两侧带attB位点的PCR产物或表达克隆在25摄氏度孵育1小时。在反应中使用过多的供体载体将抑制BP反应并且会导致完整的供体载体和入门载体共转化。这将降低平板上的克隆数,因为ccdB基因的存在会杀死转化后的E. coli。将孵育时间延长至24小时可以将更大比例的起始attB-DNA转化为产物。对于> 4 kb的PCR产物,每fmol PCR DNA获得的克隆数随着片段大小的增加而下降。因此,对于较大的PCR产物,我们推荐将每20 µL反应的PCR产物用量提高到至少100 fmol,并使用超过1小时的孵育时间(例如6小时或孵育过夜到24小时)。我们自己克隆过的最大PCR片段是10.1 kb。将孵育时间延长至4-6小时通常会将克隆产出提高2-3倍,而孵育时间延长至16-24小时会将克隆产出延长5-10倍。
您可以继续,但重组效率将降低大约10倍。
所有供体载体和目标载体均含有ccdB细胞致死基因以降低非重组BP/LR质粒的背景。因此,扩增非重组质粒需要使用对ccdB致死作用具有抗性的特殊细胞(One Shot ccdB Survival 2 T1R感受态细胞)。另一方面,通用的E.coli克隆菌株,包括TOP10或DH5a,可以用于BP或LR反应转化,或用于扩增和维持重组后的Gateway重组子。
不行,因为LR Clonase中的Xis蛋白抑制BP反应。但是,您可以顺次进行这两个反应。
BP Clonase和LR Clonase分别带有5X BP反应缓冲液或5X LR反应缓冲液,包装于单独的试管中并需要保存于-80摄氏度。相反,BP Clonase II和LR Clonase II分别提供预混的BP Clonase/LR Clonase和5X BP/LR反应缓冲液。这些预混的溶液更加稳定,可以保存在-20摄氏度。
LR Clonase Plus已经停产并被LR Clonase II Plus替代。LR Clonase II Plus针对多位点Gateway重组反应进行了特别优化。LR ClonasePlus之前带有5X LR反应缓冲液,包装于单独的试管中并需要保存于-80摄氏度。LR Clonase II Plus提供预混于同一试管中的LR Clonase Plus和5X LR反应缓冲液。预混的溶液更加稳定,可以保存在-20摄氏度。多位点Gateway LR Clonase II Plus实现效率最高的多位点重组反应。您可以使用LR Clonase II Plus进行单片段重组,但是您不能使用标准的LR Clonase或LR Clonase II进行多位点重组反应。
不行,这并不可行,因为attL序列长度大约为100 bp,这对于高效合成寡核苷酸来说太长了,并且这将影响PCR反应。相反,attB序列仅有25 bp长,这是一个很合适的长度,可以将其加到基因特异性PCR引物的5'末端。
不能,因为N-末端标签的目的载体需要有一个终止子,而终止子的存在将阻断C-末端标签的表达。
attB和attL位点的核心区含有限制性内切酶BsrG1的识别序列。因此,我们推荐使用BsrG1从Gateway载体上切下插入片段并用以验证BP和LR反应是否成功。BsrG1的识别序列是TGTACA。只要插入片段内没有BsrGI位点,则该酶便可以用来从大多数Gateway质粒上切下整个插入基因。插入片段可以从除了pDONR P4/P1R之外的所有pENTR和pDONR载体上释放出来,pDONR P4/P1R是3片段多重Gateway系统的一部分,它含有一个与attL1和attL2序列不同的attL4位点。如果需要其它的限制性酶切位点,则需要使用PCR将适当的序列加入到插入片段中。
我们不提供任何植物目的载体,但是您可以使用Gateway载体转化试剂盒(货号11828-029)改造Gateway兼容的植物表达载体。作为一项客户定制服务,我们提供pDONR P3-P4和pDONR P5-P6载体。每种载体10 µg,并且两种载体必须同时订购。如果您对这一服务感兴趣,请发送e-mail到custom.services@lifetech.com
供体载体和入门载体含有两个转录终止序列(rrnB T1和T2),分别位于attP1或attL1或attR1上游。这可以避免载体上其他启动子转录克隆的目的基因,从而降低了可能的毒性效应。
pCR8/GW/TOPO入门载体使用壮观霉素抗性进行筛选,以便生成的入门克隆可以和任意目的载体配合使用。尽管少数几个目的载体带有卡那霉素抗性或Zeocin抗性,大多数目的载体都是带有氨苄抗性的。否则的话,如果不预先对入门载体线性化,背景将会过高。壮观霉素是一个较不常用的筛选标记。我们不提供壮观霉素;盐酸壮观霉素Sigma有售,货号S4014。
不会,如果配合合适的哺乳动物DEST载体使用,则Shine-Dalgarno序列不会对基因在哺乳动物细胞内表达产生负面影响。
A, B,以及C读码框元件之间各相差一个核苷酸,以便配合在所有3个读码框内都能生成attR位点。每个读码框元件都包含一个独特的限制性酶切位点,以便您对它们进行区分(请参见用户手册第3页的表格)。
以下是一些需要检查的事项:
如果该质粒仍然没有被识别为Gateway克隆,则请将其att位点的序列和一个与其类似但被识别为Gateway载体的att位点序列进行比较。如果有一些点突变,则请根据被识别载体上的序列编辑不被识别的载体上的att序列。然后继续在Vector NTI程序内进行Gateway克隆。
上述单核苷酸差异在所有att位点内都是非关键核苷酸,但是旧版的Vector NTI程序对识别Gateway克隆载体有严格的要求。
目的基因必须两端带有合适的att位点,或者是入门克隆中的attL (100 bp)位点,或者是PCR产物中的 attB (25 bp)位点。对于入门克隆而言,所有位于attL位点之间的部分都将被转移到含有attR位点的Gateway目的载体中,而两端带有attB位点的PCR产物需被转移到一个含有attP位点的供体载体,例如pDONR™221。
翻译起始位点的位置,终止子,或者用于表达的融合标签必须在最开始的克隆设计中考虑到。例如,如果您的目的载体包含一个N末端标记而非C末端标记,则该载体应当已经带有合适的翻译起始位点,但是终止子应当被包含在插入片段当中。
理论上没有片段大小限制。长度在100 bp到11 kb之间的PCR产物可以被直接克隆到pDONR™ Gateway载体中。其它DNA片段如带有att位点的150 kb DNA片段可以成功和一个Gateway兼容载体发生重组。对于大的插入片段,推荐进行过夜孵育反应。
我们提供 One Shot ccdB Survival™ 2 T1R细胞(货号A10460)用于扩增包含ccdB的质粒。
对照模板的序列是受专利保护的。
我们不提供任何用于在植物内表达的Gateway载体。
5X LR Clonase缓冲液或5X BP Clonase缓冲液不作为单独产品出售。它们作为酶试剂盒的一部分进行销售。
建议使用一个供体载体进行一次BP反应以获得一个入门克隆。然后将这一入门克隆和目的载体进行一次LR反应以获得新的表达克隆。
有的,我们能提供针对BP/LR Clonase反应的一步克隆实验方案DNA可以在一步反应后被克隆到目的载体中,从而节省了您的时间和金钱。
在BP/LR Clonase反应的一步法实验方案中,不建议用BP Clonase酶和LR Clonase酶替代BP Clonase II 酶/LR Clonase II酶,因为这样的重组效率非常低。
建议将其储存在4°C。
小抽(碱裂解)纯化的DNA即适用在Gateway克隆反应中。重要的一点是要将RNA污染去除干净以便得到精确的定量。推荐使用通过我们的S.N.A.P.™ 核酸纯化试剂盒,ChargeSwitch试剂盒,或PureLink试剂盒纯化的质粒DNA。
请注意,MultiSite Gateway Pro试剂盒 (2.0,3.0,及4.0)和MultiSite Gateway 3片段载体构建试剂盒已经于2015年12月31日停产。替代产品是MultiSite Gateway Pro Plus试剂盒(货号12537100),它可用于多达4个DNA片段的克隆。
使用MultiSite Gateway Pro Plus试剂盒,您可以使用任何带有attR1和attR2位点的目的载体,而MultiSite Gateway 3片段载体构建试剂盒包含一个带有特殊att位点的特殊目的载体。另一方面,MultiSite Gateway 3片段载体构建试剂盒的主要优点是您可以使用带有attL1和attL2位点的标准入门载体。两个试剂盒之间的酶是互相兼容的,而载体不能互相兼容。
提供,我们提供pcDNA6.2/V5-PL-DEST载体,它是没有启动子的。如果您想使用MultiSite Gateway Pro试剂盒克隆您自己的5’启动子,那么您可以使用该载体。
抱歉,我们不单独出售任何的MultiSite Gateway相关载体。对于MultiSite Gateway 3片段载体构建试剂盒(于2015年12月31日停产),pENTR 5′-TOPO载体可以用于生成包含5′元件的入门克隆(不需要和pDONRP4-P1R进行BP反应),而带有attL1和attL2位点的入门载体可以用于生成包含目的基因的入门克隆(不需要和pDONR221进行BP反应),但是包含3′元件的入门克隆仍然需要通过和试剂盒提供的pDONRP2R-P3载体进行BP反应来生成。但是,对于MultiSite Gateway Pro试剂盒(2.0, 3.0, 和4.0于015年12月31日停产,替代产品是MultiSite Gateway Pro Plus试剂盒,货号12537100),仍然需要使用试剂盒内提供的供体载体来生成所需的入门克隆。
标准的MultiSite Gateway反应是在25摄氏度孵育16-18小时。使用2 µL或4 µL(对于4片段重组)反应产物转化One Shot Mach1细胞。使用Mach1细胞替代TOP 10细胞以获得最高效率。对于2片段和3片段重组反应,重要的是保证最优的质粒摩尔比(20 fmole的 pDEST + 10 fmole的pENTR载体)。一般可以获得数以百计的氨苄抗性克隆,克隆效率达到90%(3片段重组反应的效率稍低,通常为70-90%)。对于2片段重组,可以用SOC培养基按1:10比例稀释转化产物,然后涂板50或100 ul。对于3片段重组反应,使用50或100 ul转化产物涂板。对于4片段重组反应,每10 fmole pENTR质粒对应20 fmole的pDEST 载体。孵育16小时并转化Mach1细胞。4片段重组的克隆数和转化效率通常会降低。根据克隆的插入片段不同,得到的正确克隆数量从80%到30%不等。
MultiSite Gateway Pro 2.0, 3.0, 和4.0试剂盒已于015年12月31日停产。替代产品是多位点Gateway Pro Plus试剂盒,货号12537100,可用于克隆多达4个DNA片段。
试剂盒内提供了pDONR 221作为BP重组反应的阳性对照,但是它不能用于生成多片段入门克隆。
对于LR反应,所有入门克隆都可以使用试剂盒内提供的对照入门克隆所替代。预期的克隆数和/或产生的克隆的表型可以被用来确定LR重组反应的效率。在极端情况下,如果目的载体attR位点不正确,那么LR反应将不会产生任何克隆。通过顺次进行载体替换反应,有问题的入门克隆可以被找出来。
GeneArt Seamless PLUS试剂盒是原来试剂盒的升级版。它被推荐用于4片段组装并且最大可组装40 kb的载体,而原来的试剂盒最大可组装的载体仅为13 kb。GeneArt酶混合物以带有缓冲液的2X混合物形式提供,可以存储于-20摄氏度而不是-80摄氏度。最后,试剂盒包括线性化的pYES7L载体和Stbl3/pRK2013感受态细胞,可以将载体横向转移到很多种受体菌株内。使用此处表格以选择最适合于您的应用的GeneArt Seamless克隆和组装试剂盒。
DH10B T1 SA被优化用于大片段组装克隆,并且我们不推荐使用其它感受态细胞代替。
我们建议GeneArt Seamless克隆至少要有15 bp的同源区域,对于较大的插入片段我们也尝试过40或80 bp。
理论上,GeneArt Seamless克隆系统可以用于文库构建,但是我们没有测试两种中任何一种应用。要进行文库构建需要生成带有克隆载体同源序列的接头。
我们推断短片段的效率可能会高一些。对于一个5 kb片段我们得到过100%的克隆效率,但是克隆数比2 kb片段少。例如,对于5 kb片段1 uL反应可获得大约400个克隆,而对于2 kb片段1 uL反应可获得大约1200-2000个克隆。另外,我们还观察到,在类似5 kb的大片段组装过程中,如果没有对该5 kb片段进行凝胶纯化并且有一个明显的较小PCR条带,那么较小的片段比5 kb片段更容易被克隆进载体。对于1 kb或2 kb的片段我们没有观察到类似现象。
我们不建议过度孵育,因为酶混合物会回切,导致缺失突变。较短的孵育时间(例如20分钟)可能是可行的。对于4个片段和1个载体,我们试过15摄氏度,室温,以及30摄氏度,而最佳结果是在室温获得,克隆效率达77%。另外两个温度的克隆效率分别是31%和37%。我们不建议在冰上孵育,因为这可能会导致在连接处产生很多缺失突变。
克隆数取决于很多因素,包括载体的制备方法、载体的末端(3’突出产生最多的克隆,5’突出产生克隆较少,而平末端产生的克隆数和3’突起相似)、转化效率、插入片段的大小,以及插入片段的新鲜程度。预期的克隆数范围如下:
单片段克隆(1+1):每微升反应产生500-15,000 克隆
2片段克隆(1+2):每微升反应产生500-10,000克隆
3片段克隆(1+3):每微升反应产生200-2,000克隆
4片段克隆(1+4):每微升反应产生50-2,000克隆
我们不建议这么做,因为克隆效率/克隆产出会降低。这里有一些增加大片段组装成功率的诀窍:
我们测试过的最小片段是100 bp(>95%的克隆含有插入片段)。我们没有试过使用退火后的寡核苷酸作为插入片段。
对于单独的片段大小没有限制,只要重组后4个单独片段加上载体的总长度不超过13 kb。
对于单独的片段大小没有限制,只要重组后4个单独片段加上载体的总长度不超过40 kb
这不会是一个问题。比推荐的长度少几个碱基的重叠区域仍然会在反应中正常发挥作用。但是,获得最佳结果的重叠区域是15 bp。
对大于60 kb的片段我们的建议是至少设计与相邻片段有50个核苷酸的重叠区域。对小于60 kb的片段,建议使用30个核苷酸的重叠区域。
我们开发试剂盒时使用的是脱盐的寡核苷酸,但是更高的纯度将稍微提高克隆效率,特别是在进行片段编辑时。
可以,试剂盒可以对最多5个片段和3个寡核苷酸补丁(Stitches)进行组装。
如果这些片段全部小于5 kb且分子的总长度小于13 kb,那么我们建议使用GeneArt Seamless克隆和组装(PLUS)试剂盒。如果您组装的片段没有末端同源性,或者由于太大而不能进行PCR扩增,或者组装后的分子大于13 kb,那么我们推荐使用GeneArt High-Order组装系统。总体来说,High-Order 系统可以组装更多片段,进行片段编辑,以及进行寡核苷酸拼接并且效率更高。但是,它的组装是在体内(酵母中)进行并且得到最终质粒需要更长的时间,因为酵母的生长周期比E. coli长。请使用这一表格来选择最适合您应用的GeneArt Seamless克隆和组装试剂盒。
在线工具不能自动进行片段编辑,但是可以用它来手动进行片段编辑。用户手册中有一个章节是关于片段编辑的,并且给出了如何使用在线工具进行片段编辑的示例。
请使用这一表格来决定最适合您的应用的克隆方法。对于简单的PCR克隆或将小于5 kb的基因亚克隆到一个载体内,我们的常规TA或TOPO TA试剂盒是最佳选择。Gateway 是最好的表达平台,它适用于在不同宿主系统内进行蛋白表达,或者在日常实验工作中将基因从一个载体转移到另一个载体上,而无需使用PCR扩增该基因并重新克隆。GeneArt克隆和组装试剂盒适合于需要将超过一个DNA片段同时克隆进一个载体的用户,或者那些需要克隆较大(超过5 kb)DNA片段而其它克隆方法效率很低的用户,以及那些需要将DNA片段进行无缝连接而不添加额外序列的用户。这些新平台也是非常灵活的,并且用户可以使用他们自己的载体制作最大达到110 kb的DNA质粒。
克隆效率根据带有末端同源性的片段数目的不同而有很大的不同。请参见下列对于将片段组装进pYES1L载体时克隆效率的大致估计:
对于使用“Stitching”DNA寡核苷酸的方法将已经存在的无末端同源性的片段组装进入pYES1L载体,通常的克隆效率如下:
不会,您可以使用产生平末端或末端加A的酶。克隆效率不受影响。
pYES1L载体,一个9.4 kb线性化的YAC-BAC穿梭质粒,是在MaV203细胞中进行DNA片段组装的对照载体并且可用来将组装后的重组DNA分子转移到E. coli中。如果需要,您也可以将它用作克隆载体。酵母的复制起始位点是Chromosome II的中心粒(单拷贝,高效能YAC)。E. coli的复制起始点是F’ ori (单拷贝,高效能BAC)。壮观霉素可以用来进行E. coli筛选。试剂盒内包含可用于4次反应(1管,8 µL)的pYES1L载体。这对于对照反应或克隆您的插入片段,或者将两者结合都是足够的。pYES1L载体也可以单独出售(货号A13287,10次反应)。
大片段(>5kb)更容易在凝胶回收过程中受到损伤。因此,当使用PCR获得片段时,我们建议您在一次反应内组装多个小于5 kb的片段,而不是一个单独的大片段。另外,尽量减少DNA暴露于UV照射的时间和/或溴乙锭(EtBr)的使用量。如果您要将插入片段连入线性化的克隆载体,所有提供同源性的核酸序列必须位于引物的5'末端。如果您要连接相邻的两个片段,您可以将30至50 bp的同原序列分别置于不同片段(例如对于30 bp同源区的设计,将15 bp置于片段1的反向引物,15 bp置于片段2的正向引物,或者对于50 bp同源区的设计,将25 bp置于片段1的反向引物,25 bp置于片段2的正向引物)。请注意,您可以在相邻片段之间任意分配同源序列(例如对于30 bp的同源序列,可以使用上例中的15+15或20或20+10,25+5等等)。
对于单独的片段大小没有限制,只要组装后的10个片段和载体的总长不要超过110 kb。
裂解缓冲液仅作为试剂盒的一部分出售,不作为单独产品出售。
CSM培液可单独出售(货号A13292)。
用于插入编辑的stitching寡核苷酸除了插入碱基之外必须含有和每个相邻片段重叠的30bp核酸序列(最大长度80 mer,包括20 mer的插入碱基)。请参见用户手册内的图表。注意:这适用于2片段组装和插入仅适用于内部连接。对于其他的无缝连接,请使用40 bp重叠序列(即一个80 mer的寡核苷酸)。
用于删除编辑的stitching寡核苷酸必须含有和每个相邻片段重叠的40bp核酸序列,重叠区域可以离开片段连接处6个核苷酸处开始匹配,从而在每个片段末端有6 bp的序列可以在转化介导的重组中被删除。请参见用户手册内的图表。注意:这适用于2片段组装和删除仅适用于内部连接。对于其他的无缝连接,请使用40 bp重叠序列(即一个80 mer的寡核苷酸)。
可以,您可以根据下列建议用GeneArt High-Order载体转换元件(货号A13291)将您的E. coli载体改造为酵母兼容的克隆载体用于 GeneArt High-Order遗传组装系统:
DNA Oligo Designer是一款帮助您设计克隆载体和DNA片段的免费在线工具。它可以帮助避免特定序列连接时的潜在问题,并使用您的序列进行虚拟克隆。它也可提供一份最终组装后的质粒分子的图谱,以及一个可下载的和VectorNTI软件兼容的GenBank文件。请注意,该工具并不支持片段编辑。但是,对于删除编辑,您可以向DNA Oligo Designer中输入已经进行了末端删除的片段序列。要使用该工具请点击这里。
这里是一些对于引物设计的建议:
我们还提供GeneArt Primer & Construct Design Tool可用于引物设计
所有三种GeneArt Type IIs组装试剂盒均包含pType IIs受体载体和pType IIs–CTRL载体。三种试剂盒之间唯一区别是试剂盒内的Type IIs酶混合物不同。为了使该系统得到最广泛的应用,GeneArt Type IIs组装试剂盒提供三种不同的基于非回文识别序列的酶混合物,这三种识别序列长度和GC含量(%)均不同:AarI (7 bp, 71% GC), BbsI (6 bp, 50% GC), 以及BsaI (6 bp, 66% GC )。所有三种混合物均包含所有需要的酶和非酶组分,并且作为单独的一管2X浓度的混合物提供,从而简化了实验设计,减少了移液步骤。我们建议根据所组装的片段的序列来选择合适的试剂盒。
下表显示了使用预克隆DNA片段进行组装和直接使用PCR片段进行组装相比的优点:
片段类型 | 最大片段数 | 片段大小 | 载体总长度 |
---|---|---|---|
预先克隆的 | 8+载体 | 25 bp – 10 kb | 0 kb +载体 |
PCR | 5+载体 | 250 bp – 2 kb | 10 kb +载体 |
预先克隆的,带有重复/同源序列* | 4+载体 | 150 bp – 600 bp | 2.4 kb +载体 |
PCR,带有重复/同源序列* | 2 + 2 +载体 | 20 bp – 500 bp | 2 kb +载体 |
*带有至少80%相同的重复/同源序列的片段 |
如果有必要,您可以将您自己的载体改造后用作受体载体。改造后的载体必须包含ccdB基因作为反向选择标记,并且至少有一对相同的AarI, BsaI, 或BbsI内切酶识别位点分布在其两侧。如果在载体中出现多于一种Type IIs识别位点,则它们必须对称分布于ccdB反向选择标记两侧的MCS(多克隆位点)中。载体的MCS之外不能有任何其它的Type IIs识别位点。
对本页内容有意见或建议?请使用右侧的 “意见反馈 ”按钮。
了解更多信息,请联系我们
仅供研究使用,不得用于诊断过程。