引物设计技巧
良好的引物设计对于成功进行 PCR 反应来说至关重要。当为您的目标基因设计最佳引物时,需要考虑许多因素。以下是设计引物时需要考虑的一些技巧。
引物设计技巧
- 通常,引物长度为 18-30 个核苷酸最佳。
- 尝试使引物的熔化温度(Tm)介于 65°C 和 75°C 之间,并且差异在 5°C 以内。
- 如果引物的 Tm 非常低,请尝试找到 GC 含量更高的序列,或稍微延长引物的长度。
- 目标 GC 含量在 40% 至 60% 之间,引物的 3’以 C 或 G 结尾以促进结合。
- 通常,在引物中的限制酶位点的 5’处加入 3 至 4 个核苷酸,便于有效切割。
- 尽量避免二级结构区域,并平衡分布富含 GC 和富含 AT 的区域。
- 尽量避免运行 4 个或以上单碱基或二核苷酸重复序列(例如,ACCCC 或 ATATATAT)。
- 避免引物内同源性(引物内的互补性超过 3 个碱基)或引物间同源性(具有互补序列的正向和反向引物)。 这些情况可导致自身二聚体或引物二聚体的形成,而不是退火至所需的 DNA 序列。
- 如果您使用引物进行克隆,我们建议将小柱纯化作为最低纯化标准。
- 如果您使用引物进行诱变,请尝试将不匹配的碱基置于引物的中间位置。
- 如果您使用用于 Invitrogen TOPO 克隆的 PCR 反应引物,引物应不具有磷酸修饰。
引物设计工具
使用 Vector NTI Advance 软件设计和订购引物
当使用 Invitrogen Vector NTI Advance 序列分析软件时,设计并订购引物大约需要 60 秒:
- 选择要放大的区域。
- 访问引物设计菜单并选择“放大选择”。
- 根据需要将 5’和 3’限制性位点添加至有义和反义引物中。
- 根据需要将其他碱基添加至有义和反义引物中。
- 检查左侧窗格中的热力学参数,如 Tm、长度和 GC 含量。
- 选择产品并点击“订购”。
- 添加研究人员的姓名、所需的 5’或 3’修饰,或更改纯度。
- 点击“添加至购物车”并开始结帐流程。
专题视频
OligoPerfect 设计工具
Invitrogen OligoPerfect 设计工具是一款免费、简单、高效的基于 Primer 3 和云的引物设计工具,可与您上传的多达 50 个 DNA 的模板序列配合使用。与 Vector NTI Advance 软件一样,OligoPerfect 设计工具与我们的在线订购系统无缝连接,因此您无需剪切和粘贴序列。
引物设计工具
您可通过引物设计工具快速搜索、配置和订购 NGS 工作流程的 Sanger 确认步骤所需的引物。该数据库由约 650,000 个预设计引物对组成,用于对人外显子组和人线粒体基因组进行重新测序。
- 我们的引物不含 SNP 和引物二聚体,具有高度靶标特异性,可在通用 PCR 条件下使用
- 引物覆盖,适用于 Ion Torrent Ion AmpliSeq Exome Panel 和 Ion Torrent Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Panel v.2 Sanger 验证工作流程
- 灵活的引物配置,满足您的研究需求:引物可以是未经修饰、M13 尾结合的、HPLC 纯化或脱盐的
- 所有引物均采用质谱进行检测,并已通过严格的生物信息学指标要求。实验室工作台验证检测结果显示,成功率 > 95%。