多目的に使用できるGibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation Systemは、細胞治療の研究からプロセス開発、商用製造まで、あらゆるニーズに柔軟に対応できる細胞処理システムです。この自動化ソリューションは、実績のあるカウンターフロー・遠心分離法により、CAR-T細胞療法や幹細胞療法、PBMC分離などの幅広い細胞処理アプリケーションに対応します。
受賞歴のある細胞処理システム
CTS Rotea細胞処理システムの機能
プロセス全体を通して無菌性を維持します
ガンマ線照射済みキットは、プロセス完了時に安全に廃棄でき、より高価で高いクリーンルーム分類の必要性を低減するのに役立ちます。
細胞処理ワークフローの複数のポイントで統合できる卓越した柔軟性
The CTS Rotea system serves a variety of processes, including cell separation, concentration, washing and, buffer exchange.本機器は卓上に設置でき、複数のワークフローポイントでスムーズに組み込むことができます。
研究開発からGMP細胞治療薬製造までスケールアップします
CTS Rotea systemを使用してプロセス開発をし改良しますそして、そのまま同じ装置キット、プロトコルを使用して、シームレスかつ確実に臨床のGMP製造へ移行することができます。
CTS Rotea細胞処理システムに適合する培地および試薬をご覧ください
Gibco CTS培地および試薬は、自動化ワークフローに適した自動化対応の細胞治療バッグにパッケージ化されています。