Search Thermo Fisher Scientific
変異速度が速く予測が困難なSAR-CoV-2の経験から、多くの検査室が拡大する感染症領域に対応できる検査メニューの充実に取り組み、研究領域における精度および確度を改善する方法を模索しています。従来の培養または顕微鏡検査をベースとする方法による一般的な感染症の検出は感度および特異性が低く、もはや時代遅れの感もあります。リアルタイムPCR(qPCR)は、増殖速度が遅く培養が困難または不可能な微生物の検出を可能にする画期的なソリューションです。
流行の効果的な試験および類似した病原体が存在する疾患の病因を同定するためには、検査室での研究試験をサポートできる感度の高い解析パネルが必要です。
Applied Biosystems TrueMark Infectious Disease Research Panelは、便利なデュプレックスのTaqManアッセイであり、プレートの各ウェルに疾患特異的な病原体を検出するためのリアルタイムPCR用のアッセイがスポット乾固されています。
その結果、薬剤耐性菌研究に加えて、呼吸器、膣、泌尿器、消化管および性感染症の病原体の迅速で正確な同定および分類が可能となります。
TrueMark Infectious Disease Research Solutionはカスタム化が可能です。広範な病原体リストからお客様独自のプレート用の病原体を選択してカスタム化することも、疾患に応じて10種類の設計済みパネルから選択することも可能です。
TrueMark Panelの利点
遺伝子検査の利点
サーモフィッシャーサイエンティフィックから購入する利点
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
遺伝子解析システムおよびソリューションの検査室への導入は、効率の改善、コストの削減および迅速な結果報告に直接つながります※2。qPCRでは増殖速度の遅い、培養が困難な微生物を検出できるため、培養法では不十分、不明瞭で長時間を必要とし、コストがかかる困難な場合に理想的です。
SARS-CoV-2検査から、同一のワークフローを使用してTrueMark Infectious Disease Research Panel検査に拡張できます。96ウェルおよび384ウェルのTaqMan Array Plateのカスタムパネルまたは設計済みパネルを、QuantStudio qPCRシステムに使用できます。サンプルから結果までが約4時間で完了します。
サーモフィッシャーの遺伝子検査を使用されるのは初めてですか 下記のステップをクリックして、検査室へのリアルタイムPCR検査導入に必要な推奨製品をご確認ください。
KingFisherシステムおよびMagMAXキットを含む既存のワークフローの使用
|
|
|
|
|
|
|
|
Development Softwareは研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません
KingFisherシステムおよびMagMAXキットを含む既存のワークフローの使用
|
|
|
|
|
|
|
|
Development Softwareは研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません
TrueMark Infectious Disease Research Panelは、病原体と内部コントロールを同一反応内で検出するデザインのデュプレックスアッセイです。96ウェルプレート上のそれぞれ8つの病原体をカバーする設計済みパネル群および96ウェルまたは384ウェルのプレート上のカスタムパネルから選択できます。
デュプレックスアッセイ
スポット乾固済みのプレート
増幅コントロール
複数の疾患領域に関して、それぞれ8つの検査領域をカバーする合計10種類の設計済みパネルからお選びいただけます。設計済みパネルのオプションに含まれる病原体は研究用途にのみご使用ください。
表1.Applied Biosystems TrueMark Respiratory I Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
ウイルス | Adenovirus Enterovirus Influenza A (Pan) Influenza B Respiratory Syncytial Virus A/B (RSV A/B) Rhinovirus Human Metapneumovirus (HM) SARS-CoV-2 ORF1ab |
鼻咽頭スワブまたは 鼻咽頭拭い液※3 |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表2.Applied Biosystems TrueMark Respiratory II Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
ウイルス | Coronavirus 229E (CE) |
鼻咽頭スワブまたは 鼻咽頭吸引※3 |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表3.Applied Biosystems TrueMark Respiratory III Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | C. pneumoniae |
鼻咽頭スワブまたは 鼻咽頭吸引※3 |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表4.Applied Biosystems TrueMark Urinary I Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Pseudomonas aeruginosa Proteus mirabilis Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Staphylococcus aureus Coagulase negative staphylococci Staphylococcus saprophyticus |
尿サンプル※3 |
真菌 | Candida albicans | |
コントロール | Bacillus Atrophaeus spike-in control※1 |
表5.Applied Biosystems TrueMark Urinary II Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Corynebacterium riegelii Enterobacter aerogenes Aerococcus urinae Proteus vulgaris Acinetobacter baumannii Actinobaculum schaalii Enterococcus faecalis Streptococcus agalactiae |
尿サンプル※3 |
コントロール | Bacillus Atrophaeus spike-in control※1 |
表6.Applied Biosystems TrueMark Urinary III Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Citrobacter freundii |
尿サンプル※3 |
コントロール | Bacillus Atrophaeus spike-in control※1 |
表7.Applied Biosystems TrueMark STI Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Chlamydia trachomatis (CT) |
膣スワブまたは 性器スワブ※3 |
寄生虫 | Trichomonas vaginalis (TV) | |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表8.Applied Biosystems TrueMark Vaginal Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Gardnerella vaginalis (GV) |
膣スワブ※3 |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表9.Applied Biosystems TrueMark Lesion Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Haemophilus ducreyi (HD) |
病巣スワブ※3 |
ウイルス | Herpes simplex virus type 1 (HSV1) | |
真菌 | Pan-Candida
| |
コントロール | RNase P内部コントロール |
表10.Applied Biosystems TrueMark Genital Plus Panel
病原体の種類 | 種 | サンプル |
細菌 | Gardnerella vaginalis (GV)
|
膣スワブまたは 性器スワブ※3 |
真菌 | Candida albicans | |
寄生虫 | Trichomonas vaginalis (TV)
| |
コントロール | RNase P内部コントロール |
当社の設計済みアッセイ製品で必要なターゲットが見つかりませんか? 当社の微生物アッセイおよび薬剤耐性遺伝子アッセイをご検索ください。
Combo Kit製品†
製品番号 | 製品名 | サイズ |
Combo Kitの構成 | TrueMark Infectious Disease 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) | 3 X 1 mL |
カスタムプレートのオプション††
概要 | カタログ番号 †† |
TrueMark Respiratory Panel | |
TrueMark Urinary Panel | |
TrueMark UTI and Vaginal Panel | |
TrueMark Gastrointestinal Panel | |
TrueMark Antibiotic Resistance Panel | |
TrueMark Custom Assay Panel |
※1Applied Biosystems TaqMan Universal Extraction Control Organism(カタログ番号A39180)には工程コントロールとしてBacillus atrophaeusが含まれます。
※2Davenport et al.New and developing diagnostic technologies for urinary tract infections.Nat Rev Urol.(2017) 14: 296–310.
※3当社で評価を行ったサンプルの種類です。異なるタイプのサンプルの検査室における検証も可能です。
† Combo Kitには、5枚のTaqMan Arrayプレートおよび1 mLのTrueMark Infectious Disease Multiplex Master Mixのチューブが3本含まれます(No ROX)
†† 各カタログ製品に入手可能な特異的パネルコントロールに関しては、お近くの販売担当者にお問い合わせください。
研究用途にのみご使用ください診断目的には使用できません