Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、世界中の政府、当局機関、業界パートナー、および研究者と協力してコロナウイルスに対する世界的な対応の最前線に立っており、感染の大流行に対処するための機器、消耗品、安全用品、およびその他の製品への優先的アクセスを確保しています。
臨床微生物検査室は、コロナウイルスと似た症状を示すウイルスおよび細菌感染を同定のための膨大な量の追加検査に追われています。コロナウイルス、および同様または関連した感染の同定は、感染の大流行に迅速に対処するために不可欠です。
臨床微生物学分野では、当社は製造能力の向上に注力し、ウイルス採取キットや輸送培地を世界中に提供してきました。微生物の単離および同定用の当社製品を継続して供給するのに加えて、パンデミックに直面している場合でも、抗生物質の管理任務を維持するための抗菌剤感受性試験(AST)製品を提供します。
コロナウイルスと同様の症状を示す可能性のあるウイルス感染を確認/排除できます
製品番号 | 製品名 | 用途 |
採取および輸送 | ||
R12688 | M4RT(3 ml)NPGスワブキット | ウイルス |
R12596 | M4RT(3 ml)チューブ、ビーズなし | ウイルス |
TV4001V | M4RT(3 ml)チューブ、ビーズなし | ウイルス |
TV4002V | M4RT(3 ml)チューブ、ビーズなし | ウイルス |
R12505 | M4RT(3 ml)チューブ | ウイルス、クラミジア |
R12566 | M4RT(3 ml)フロックスワブキット | ウイルス、クラミジア |
検出および単離 | ||
Xpect™インフルエンザA&B検査 | インフルエンザAおよびインフルエンザBウイルス抗原 | |
Xpect™ RSV検査 | 呼吸器合胞体ウイルス | |
Remel™ Xpect™インフルエンザA&Bコントロールスワブ | インフルエンザA&Bコントロールスワブ | |
Remel™ Xpect™ RSVコントロールキット | RSVコントロールキット | |
Remel™ PathoDx™呼吸器系ウイルスパネル | インフルエンザA;インフルエンザB;アデノウイルス、パラインフルエンザ1、2、および3、呼吸器合胞体ウイルス(RSV) |
利用可能な製品については、微生物学担当者にお問い合わせください
人工呼吸器の使用期間や入院期間を長期化させる可能性のある細菌性呼吸器重感染、または人工呼吸器関連肺炎(HAP/VAP)の患者の増加に対処できます。
製品番号 | 製品名 | 用途 |
採取および輸送 | ||
Remel™ BactiSwab™ワイヤーシャフトAmies Clear | ワイヤーシャフトAmies Clearには、耳、鼻、喉、目、男性尿道、および小児検体採取に適したミニチップスワブが付属 | |
Amies寒天ゲル輸送用スワブ | 喉、膣、傷、皮膚スワブの輸送。Amies寒天ゲル輸送スワブには、微生物に対して不活性で無毒なソフトレーヨンチップが付属 | |
検出および単離 | ||
培地の製品番号は、最寄りのサーモフィッシャーサイエンティフィック販売代理店にお問い合わせください
または、テクニカルサポートpeisan.lau@thermofisher.comにお問い合わせください | Columbia血液寒天培地、ヒツジ血液含有 | 黄色ブドウ球菌に典型的な溶血を促進し、肺炎連鎖球菌(くぼみ形態)の一般的な増殖をサポート |
Columbia I寒天培地、ヒツジ血液含有 | ブドウ球菌および連鎖球菌の同定 | |
チョコレート寒天培地、ビトックス含有 | 選好性微生物の単離と培養 | |
Columbia寒天培地、チョコレートウマ血液含有 | 選好性微生物の単離と培養 | |
Remel™チョコレート寒天培地、バシトラシン含有 | 混合細菌叢を含有する呼吸器検体からヘモフィルスを単離 | |
チョコレートG.C.選択的寒天/チョコレート寒天培地、ビトックス2分画プレート付属 | 病原性淋菌の単離と培養 | |
ヘモフィルス選択的寒天培地(ビトックス、バシトラシン、バンコマイシン、アンフォテリシンB含有チョコレート寒天培地) | 混合細菌叢を含有する臨床検体からヘモフィルスを選択的に単離 | |
MacConkey寒天培地No. 3 | 大腸菌などの大腸菌群の検出と計数、およびサルモネラ菌と赤痢菌種の単離と検出 | |
Brilliance™ MRSA 2寒天培地 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のスクリーニング | |
VersaTREK™ REDOX™培地 | 嫌気性培地 | |
同定 | ||
Remel™ BactiDrop™ PYR | グループA連鎖球菌および腸球菌の仮同定 | |
Oxoid™ O.B.I.S.PYR | 培養液中のシトロバクター種および連鎖球菌微生物のPYRase活性の検出 | |
DrySpot™ Pneumoラテックス凝集試験 | 肺炎連鎖球菌から莢膜抗原を検出し、培養プレートおよび血液培養から単離した肺炎連鎖球菌を迅速に同定 | |
Wellcogen™肺炎連鎖球菌迅速ラテックス凝集試験、Wellcogen肺炎連鎖球菌キット | 肺炎連鎖球菌(肺炎球菌)から莢膜抗原を検出 | |
Remel™ PathoDxtra™ Strepグループキット | グループA、B、C、D、F、およびGの連鎖球菌の同定 | |
Staphaurex™ Plusラテックス凝集試験 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)菌株およびメチシリン感受性黄色ブドウ球菌(MSSA)菌株などに特徴的な、クランピング因子、タンパク質A、および表面抗原を有するブドウ球菌の同定 | |
Oxoid™ PBP2’ラテックス凝集試験キット | 黄色ブドウ球菌(MRSA)およびコアグラーゼ陰性ブドウ球菌のメチシリン耐性を特定する際の補助としてPBP2'を検出 | |
Remel™グラム染色キット、4 x 250 mLボトル | グラム陽性菌をグラム陰性菌から識別 | |
RapID™ ONEシステム | ヒト臨床検体から単離される、医学的に重要な腸内細菌およびその他の特定の酸化酵素陰性、グラム陰性桿菌の同定 | |
Sensititre™グラム陰性GNID IDプレート | グラム陰性細菌をわずか5時間で仮同定、または一晩インキュベーションして種を同定 | |
Sensititre™グラム陰性GPID IDプレート | 一晩インキュベーションしてグラム陽性菌の種を同定 | |
感受性試験 | ||
複数の抗生物質をプレート形態で同時検査。検査室のスループットに合わせて手動、または拡張可能な自動測定器オプションを利用可能 | ||
EUMDROF** DKMGN** EURGNCOL** | Sensititre™グラム陰性ASTプレート | 多剤耐性グラム陰性分離株の感受性試験を広範囲の二次抗菌剤に対して1つのプラットフォームで実施 |
Sensititre™連鎖球菌STP6F ASTプレート | 連鎖球菌分離株の抗菌剤感受性試験(AST) | |
Sensititre™ヘモフィルスおよび連鎖球菌HPB1 ASTプレート | ヘモフィルスおよび連鎖球菌の抗菌剤感受性試験(AST) | |
EUX2NF** | Sensititre™グラム陰性EUX2NF ASTプレート | 非選好性グラム陰性菌、非発酵菌分離株の抗菌剤感受性試験(AST) |
EUGNF** | Sensititre™グラム陰性EUGNF ASTプレート | 非選好性グラム陰性菌、非発酵菌分離株の抗菌剤感受性試験(AST) |
EUSTAPF** | Sensititre™グラム陽性ASTプレート | 非選好性グラム陽性菌分離株の抗菌剤感受性試験(AST) |
多剤耐性菌に対する検査をサポートする最新のディスク形態 | ||
CT1948B | Oxoid™セフタジジム/アビバクタム抗菌剤感受性ディスク | セフタジジム/アビバクタムは、腎盂腎炎などの複合尿路感染症の治療として18歳以上の患者に使用されます。メトロニダゾールと併用して、複合腹腔内感染症の治療にも使用されます。(CLSIまたはEUCAST準拠) |
Oxoid™メロペネム/バボルバクタムMEV30抗菌剤感受性試験ディスク | カルバペネム耐性腸内細菌(CRE)の抗菌剤感受性試験(AST)(CLSIまたはEUCAST準拠) |
*研究用途のみ
**米国では提供されていません
すべての検査室には、検査結果を安定した生存微生物と対照して検証するための品質管理(QC)用微生物が必要です。
Thermo Scientific™ Culti-Loops™は、工程の各段階に利用できる、すぐに使用可能なQC用微生物です。
微生物 | 製品番号 | 採取および輸送 | 検出および単離 | 同定 | 感受性試験 |
Campylobacter jejuni subsp. jejuni ATCC® 33291™ | ✓ | ||||
Candida albicans ATCC® 10231™ | R4601503 |
| ✓ |
| |
Citrobacter freundii ATCC® 8090™ |
| ✓ | |||
Enterococcus faecalis ATCC® 29212™ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
Enterococcus faecalis ATCC® 51299™ |
|
|
| ✓ | |
Escherichia coli ATCC® 25922™ |
| ✓ |
| ✓ | |
Haemophilus influenzae ATCC® 49766™ |
|
|
| ✓ | |
Haemophilus influenzae Type b ATCC® 10211™ | R4603810 | ✓ | ✓ |
| |
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 43069™ | ✓ | ||||
Neisseria gonorrhoeae ATCC® 49226™ |
| ✓ | |||
Proteus hauseri ATCC® 13315™ |
| ✓ | |||
Proteus mirabilis ATCC® 12453™ |
| ✓ | |||
Proteus vulgaris ATCC® 8427™ |
| ✓ | |||
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ |
| ✓ |
| ✓ | |
Salmonella enterca subsp. enterca serovar Typhimurium ATCC® 14028™ |
|
| ✓ |
| |
Salmonella enterica subsp. enterica serovarEnteritidis ATCC® 13076™ |
|
| ✓ | ||
Shigella flexneri serovar 2b group B ATCC® 12022™ | ✓ | ||||
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™ |
| ✓ |
| ✓ | |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™ |
|
|
| ✓ | |
Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™ |
| ✓ | |||
Streptococcus agalactiae group B ATCC® 12386™ |
|
| ✓ | ||
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619™ |
|
|
| ✓ | |
Streptococcus pneumoniae ATCC® 6305™ |
| ✓ | |||
Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| |
Streptococcus sanguinis Type 1 ATCC® 10556™ |
| ✓ |
|
|
データはまだ出そろっていませんが、一部の報告ではコロナウイルス入院患者の15%が二次的な細菌感染を発症したことが示唆されています。これらは、肺炎または菌血症の臨床症状または徴候と、陽性培養により定義されます1。
コロナウイルスで死亡した患者のうち、16%の患者が二次感染に罹患しています2。
検体の採取、輸送、同定、および正確な処理は、患者の入院期間を短縮し、最終的には命を救うために不可欠です。
Thermo Scientific™ Xpect™インフルエンザA&Bキットを使用すると、15分以内に正確な結果を得られます。
今すぐ在庫を確保して、簡便な無人手順により工程の遅れを軽減できます。
*ATCC Licensed Derivativeエンブレム、ATCC Licensed Derivativeワードマーク、ATCCカタログマークはATCCの商標です。Remel Inc.はこれらの商標の使用、およびATCC®培養由来製品の販売に関するライセンスを付与されています。ライセンス製品の同一性、純度、および真正性の責任は、ATCCではなく、Remel Inc.が負っています。
1.Zhou F, Yu T, Du R, et al.Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.Lancet.2020 Mar 11[Online ahead of print].
2.Ruan, Q., Yang, K., Wang, W. et al.Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China.Intensive Care Med (2020). https://doi.org/10.1007/s00134-020-05991-x