Nalgene PET/PETG角型培地ボトル
Nalgene PET/PETG角型培地ボトル
Nalgene角型PETおよび PETG 培地ボトルは、今日の製薬、診断、およびバイオテクノロジー市場に最適な培地、血清、バッファー、試薬の保管、および輸送に適した容器です。これらの軽量で耐久性があり、飛散しにくいポリエチレンテレフタレート(PET)ボトルおよびポリエチレンテレフタレート共重合体(PETG)ボトルは、高密度ポリエチレン(HDPE)製キャップと互換性があり、標準的なスクリューキャップ、不正開封防止キャップ、セプタムキャップの3種類のキャップにわたって液漏れ防止構造を形成します。独自のNalgeneボトルおよびキャップは、ライナーやガスケットを必要とせず、液漏れ防止構造を形成し、試薬の適切なpHを維持するための効果的な酸素および二酸化炭素のバリアを提供します。これらのボトルを使用すると、研究から生産にスケールアップすることができ、ラボでの使用や手動および自動充填ライン用のパッケージオプションを提供します。 
Nalgene培地ボトルは、当社の安全かつ液漏れ防止保証付き容器の厳しい要件を満たすように設計および製造されており、以下のような多くの規制仕様に準拠し、さらにDMF準拠の高品質樹脂のみで製造されています。USPクラスVI、USP <661>、およびISO 10993-3。製品は細胞無毒性、パイロジェンフリー、非変異原性で、動物由来成分不含(ADCF)素材で製造されており、内容物の純度を保証します。特定の Nalgene ボトルに適用される規制要件および認証については、Nalgene規制に関するサポートまでお問い合わせください。
化学薬品はプラスチックの強度、柔軟性、表面の外観、色、寸法、重量に影響を与える可能性があるため、特定の用途に適した材料を慎重に選択する必要があります。一般的に、PET樹脂はPETG樹脂に比べて、酸(溶液)、脂肪族アルコール、脂肪族炭化水素、および乾燥塩に対する耐性が高く、PETG樹脂は界面活性剤や界面活性剤に対する耐性が高くなります。特定の化学物質および用途による化学薬品耐性の評価については、こちらのガイド(PDF)をご参照ください。
    Nalgene化学薬品耐性ガイド
お客様のアプリケーションに最適なThermo Scientific Nalgeneボトルの選択については オンライン選択ガイドをご利用いただくか 、サポートが必要な場合は、 Nalgeneテクニカルサポートまでお問い合わせください
バルクパックパッケージングボトル
ボトルはシュリンク包装でトレイに格納されています。トレイは、マスターカートン内に一重(2019シリーズ)または二重のポリバッグに入っています。クロージャーはバルクでご利用いただけますので、取り扱いが簡単です。
滅菌PET培地ボトル
キャップ付き角型PET培地ボトル
(342040シリーズ) 
キャップなし角型PET培地ボトル
(342044シリーズ)
ペットボトルPETボトル
透明ボトル透明ボトル
125 mL250 mL650 mL1000 mL容量125 mL650 mL1000 mL容量
ナチュラルHDPEキャップキャップは別売りです
液漏れ防止構造液漏れ防止構造
ADCF素材でできていますADCF素材でできています
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6
トレイパック、二重ポリバッグ入り
マスターカートンの内部
トレイパック、二重ポリバッグ入り
マスターカートンの内部
図面をダウンロードします図面をダウンロードします
滅菌PETG培地ボトル
キャップ付き角型PETG培地ボトル
(342020シリーズ)
キャップなし角型 PETG 培地ボトル
(342024シリーズ)
セプタムクロージャー付き角型PETG培地ボトル (342023シリーズ)キャップ付き角型PETG培地ボトル
(2019シリーズ)
PETGボトルPETGボトルPETGボトルPETGボトル
透明ボトル透明ボトル透明ボトル透明ボトル
30 mL、60 mL、125 mL、250 mL、500 mL650 mL、1000 mL、2000 mLの容量30 mL、60 mL、125 mL、250 mL、500 mL、1000 mLの容量60 mL500 mL、
650 mL 、1000 mL
容量
30 mL60 mL125 mL250 mL500 mL1000 mL2000 mL容量
ナチュラル色HDPEキャップキャップは別売りナチュラル色HDPEセプタムキャップ白色HDPEキャップ
液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造
シュリンクバンドなしシュリンクバンドなしシュリンクバンドなし熱シュリンクバンド
ガンマ線滅菌、SAL 10-6
ガンマ線滅菌、SAL 10-6
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌 、SAL 10-6  
トレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイには、一重ポリバッグで格納されています
マスターカートン
図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします
未滅菌PETG培地ボトル
キャップ付き角型褐色PETG培地ボトル
(322021シリーズ)
キャップ付き角型PETG製培地ボトル
(322020 - シリーズ)
PETGボトル
PETGボトル
褐色ボトル
透明ボトル
褐色HDPEキャップ
ナチュラル色HDPEキャップ
褐色ボトルの着色剤はADCFではありません
ADCF素材でできています
液漏れ防止構造
液漏れ防止構造
トレイは梱包されており、ポリバッグで二重に入っています
マスターカートン。
トレイは梱包されており、ポリバッグで二重に入っています
マスターカートン
図面をダウンロードします図面をダウンロードします
滅菌バルク HDPE キャップ
ナチュラル色HDPEキャップ
(342151 - シリーズ)
ナチュラル色HDPE不正開封防止キャップ 
(342141 - シリーズ)
ナチュラル色HDPEセプタムキャップ 
(342178 - シリーズ)
ナチュラル色HDPEキャップナチュラル色HDPE不正開封防止キャップナチュラル色HDPEセプタムキャップ
----無菌分注またはサプリメントの添加
20-41524-415および38-430
クロージャーサイズ
38-430クロージャーサイズ24-415および38-430クロージャーサイズ
液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造
異物混入防止シールにはシュリンクバンドを使用する必要があります異物混入防止シール異物混入防止シールにはシュリンクバンドを使用する必要があります
ADCF素材でできていますADCF素材でできていますADCF素材でできています
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6
バルクパックバルクパックバルクパック
図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします
滅菌PET培地ボトル
キャップ付き角型PET培地ボトル
(342040シリーズ) 
キャップなし角型PET培地ボトル
(342044シリーズ)
ペットボトルPETボトル
透明ボトル透明ボトル
125 mL250 mL650 mL1000 mL容量125 mL650 mL1000 mL容量
ナチュラルHDPEキャップキャップは別売りです
液漏れ防止構造液漏れ防止構造
ADCF素材でできていますADCF素材でできています
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6
トレイパック、二重ポリバッグ入り
マスターカートンの内部
トレイパック、二重ポリバッグ入り
マスターカートンの内部
図面をダウンロードします図面をダウンロードします
滅菌PETG培地ボトル
キャップ付き角型PETG培地ボトル
(342020シリーズ)
キャップなし角型 PETG 培地ボトル
(342024シリーズ)
セプタムクロージャー付き角型PETG培地ボトル (342023シリーズ)キャップ付き角型PETG培地ボトル
(2019シリーズ)
PETGボトルPETGボトルPETGボトルPETGボトル
透明ボトル透明ボトル透明ボトル透明ボトル
30 mL、60 mL、125 mL、250 mL、500 mL650 mL、1000 mL、2000 mLの容量30 mL、60 mL、125 mL、250 mL、500 mL、1000 mLの容量60 mL500 mL、
650 mL 、1000 mL
容量
30 mL60 mL125 mL250 mL500 mL1000 mL2000 mL容量
ナチュラル色HDPEキャップキャップは別売りナチュラル色HDPEセプタムキャップ白色HDPEキャップ
液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造
シュリンクバンドなしシュリンクバンドなしシュリンクバンドなし熱シュリンクバンド
ガンマ線滅菌、SAL 10-6
ガンマ線滅菌、SAL 10-6
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌 、SAL 10-6  
トレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイはマスターカートン内に梱包され、二重ポリバッグで梱包されていますトレイには、一重ポリバッグで格納されています
マスターカートン
図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします
未滅菌PETG培地ボトル
キャップ付き角型褐色PETG培地ボトル
(322021シリーズ)
キャップ付き角型PETG製培地ボトル
(322020 - シリーズ)
PETGボトル
PETGボトル
褐色ボトル
透明ボトル
褐色HDPEキャップ
ナチュラル色HDPEキャップ
褐色ボトルの着色剤はADCFではありません
ADCF素材でできています
液漏れ防止構造
液漏れ防止構造
トレイは梱包されており、ポリバッグで二重に入っています
マスターカートン。
トレイは梱包されており、ポリバッグで二重に入っています
マスターカートン
図面をダウンロードします図面をダウンロードします
滅菌バルク HDPE キャップ
ナチュラル色HDPEキャップ
(342151 - シリーズ)
ナチュラル色HDPE不正開封防止キャップ 
(342141 - シリーズ)
ナチュラル色HDPEセプタムキャップ 
(342178 - シリーズ)
ナチュラル色HDPEキャップナチュラル色HDPE不正開封防止キャップナチュラル色HDPEセプタムキャップ
----無菌分注またはサプリメントの添加
20-41524-415および38-430
クロージャーサイズ
38-430クロージャーサイズ24-415および38-430クロージャーサイズ
液漏れ防止構造液漏れ防止構造液漏れ防止構造
異物混入防止シールにはシュリンクバンドを使用する必要があります異物混入防止シール異物混入防止シールにはシュリンクバンドを使用する必要があります
ADCF素材でできていますADCF素材でできていますADCF素材でできています
ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6ガンマ線滅菌、SAL 10-6
バルクパックバルクパックバルクパック
図面をダウンロードします図面をダウンロードします図面をダウンロードします
一般的な化学的適合性
一般クラス
PET
PETG
HDPE
酸(希釈された酸または弱酸)
E
G
E
酸(強酸、濃酸)
F
N
G
アルコール(脂肪族)
E
G
E
アルデヒド
G
F
G
塩基/アルカリ
N
N
E
アミン
G
N
G
塩基/アルカリ、有機/無機
F
N
G
エステル
F
N
G
炭化水素(脂肪族)
E
G
G
炭化水素(芳香族)
F
N
N
炭化水素(ハロゲン化物)
F
N
N
ケトン
G
N
N
酸化剤(強)
N
F
F
水溶液
E
E
E
培地&血清
E
E
E
エーテル
F
N
F
乾燥塩
E
G
E
洗剤/界面活性剤
G
E
E
オイル(潤滑油)
G
F
G
オイル(必須)
N
N
F
オイル(野菜由来)
G
G
F
シリコン
G
G
E
化学薬品およびアプリケーション温度別のより詳細な化学薬品耐性ガイドについては、173}       Nalgene化学薬品耐性ガイドをダウンロードするか、    Nalgeneテクニカルサポートまでお問い合わせください。
表の説明
30日間の継続的な接触において損傷を生じません。プラスチックは長年にわたる使用に耐性を示す場合もあります。
試薬への30日間の継続的な接触においてほとんどまたは、まったく損傷を認められません。
試薬への7日間の継続的な接触後にある程度の影響が生じます。プラスチックにより、ひび割れ、亀裂、強度低下または変色を生じる可能性があります。溶剤は、HDPEで軟化、膨張、および浸透損失を引き起こす可能性があります。この樹脂への溶剤の影響は通常可逆的で、通常は蒸発後に正常な状態に戻ります。
継続的な使用は推奨できない即座に損傷が生じることがあります。プラスチックによっては、より深刻なひび割れ、ひび割れ、強度の低下、変色、変形、溶解、または浸透の損失が発生します。
培地ボトルのビデオギャラリー
脚注:*
* 液漏れ防止のシールに対する当社の保証には、サーモフィッシャーサイエンティフィックの販売契約条件に規定する標準製品保証が適用されます。当社の製品は、対応するNalgeneキャップと併用した場合、常温・常圧で液漏れがありません。ただし、安全に使用いただくためには、コンテナとキャップについて、予定する用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。当社製品に関する詳細な情報が必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
† 液漏れ防止のシールに対する当社の保証には、サーモフィッシャーサイエンティフィックの販売契約条件に規定する標準製品保証が適用されます。
‡ ただし、褐色または白色の着色剤(322021シリーズおよび2019シリーズ)で製造された製品は除きます。