Search Thermo Fisher Scientific
体外診断医療機器の質量分析 ワークフローで自家調整検査法(Laboratory Developed Test:LDT)を開発できます。UHPLC の最先端技術を活用すれば、生産性の向上を図りながら、結果と分析の確実性を最適化し、MS 独自の能力を利用して 1 回の分析でさまざまな対象物を分析できます。
当社は、医療従事者の方々が複雑な生体サンプルをより迅速かつ堅牢に分析し、その結果について高い信頼性を得られる方法をご紹介しています。
ルーチン分析を行う臨床ラボにおける質量分析の導入の妨げになっている問題、推奨メソッドとして質量分析を用いたより複雑なタンパク質ベースのバイオマーカーの今後について、Leann M. Mikesh 博士 (米国ミシガン州立大学非常勤助教) が解説しています。
Thermo Scientific™ Prelude MD™ HPLC を使用して、迅速で正確な in vitro 診断検査の要求に応えます。Prelude MD HPLC は、質量分析を行うための自動サンプルクリーンアップと HPLC による分離を 2 系統内蔵しており、ラボにおける臨床診断検査の開発から生産性と確実性を高めます。Prelude MD HPLC は Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計および ClinQuan MD™ ソフトウェアと組み合わせて使用し、LC-MS の定量的精度を簡単かつ確実に取得できます。
日々の生産性ニーズを満たす効率性と柔軟性を備えています。Thermo Scientific™ Prelude LX-4 MD™ HPLC クラス I 医療用機器(日本国内は未登録)は、4 系統の自動 HPLC チャネルを備えており、1 台の質量分析計に対して最大 4 種類の分離を提供します。これにより、アイドル時間の短縮、ラボスペースの節約、技術スタッフの効率的な配置を実現することで、LC-MS ワークフローを合理化し、生産性を高めることができます。Prelude LX-4 MD HPLC を Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計と組み合わせることにより、LDT の結果を提供する際に、生産性と信頼性が大幅に向上します。
Develop in vitro diagnostic tests with superior resolution. The Vanquish MD HPLC is the ideal chromatographic separations system for laboratories whose analyte resolution is more critical than sample throughput and batch turnaround time. The small, powerful single channel Vanquish MD HPLC meets analytical needs, as well as space and budget limitations. The Vanquish MD HPLC instrument is intended to chromatographically isolate and separate analytes, such as drugs and endogenous compounds, from a sample solution and introduce these separated drugs or compounds into a detector.
TSQ Altis MD Series 質量分析計を使用して、質量分析計の感度、定量的精度、および信頼性を活用する in vitro 診断検査を開発できます。クラス I 医療機器である TSQ Altis MD 質量分析計は、使いやすいだけでなく、優れた感度、定量性能、および堅牢性が備わっているため、臨床診断 LDT を用いて、より価値のある安心できる結果をもたらすことができます。
Achieve in vitro diagnostic (IVD) compliance with sensitivity, remarkable speed, and robustness for routine laboratory developed tests (LDTs) using the TSQ Quantis MD triple-stage quadrupole mass spectrometer. The TSQ Quantis MD mass spectrometer, a Class I medical device helps clinical diagnostic laboratories meet their routine requirements for LDTs by providing seamless integration of software, best-in-class quantitation, and day-after-day confidence while enabling method development to sample reporting with ease of use and productivity.
For a workflow-oriented approach to high-throughput quantitation, TraceFinder LDT software is batch-centric and provides tools to automate or speed up the processes of creating methods, loading samples, generating data, manually reviewing and editing results, and finalizing the data review and reporting process.
TraceFinder LDT Software includes data acquisition, data processing, results analysis, and reporting capabilities designed to assist analysts in clinical applications. The application has a fully automated acquisition mode and a manual data results mode. The data acquisition system can be used to create and submit batches and monitor real-time review of results.
CLIA 準拠の Thermo Scientific™ ClinQuan MD™ ソフトウェアを使用して、ラボで開発された in vitro 検査からのデータを安心して保存、読み出し、処理することができます。ClinQuan MD ソフトウェアは、患者検査データを迅速かつ確実に処理し、結果を報告します。ClinQuan MD ソフトウェアを Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計と Prelude MD™ HPLC に組み合わせて、LC-MS の定量的精度を簡単かつ確実に取得できます。
Thermo Scientific™ Prelude MD™ HPLC を使用して、迅速で正確な in vitro 診断検査の要求に応えます。Prelude MD HPLC は、質量分析を行うための自動サンプルクリーンアップと HPLC による分離を 2 系統内蔵しており、ラボにおける臨床診断検査の開発から生産性と確実性を高めます。Prelude MD HPLC は Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計および ClinQuan MD™ ソフトウェアと組み合わせて使用し、LC-MS の定量的精度を簡単かつ確実に取得できます。
日々の生産性ニーズを満たす効率性と柔軟性を備えています。Thermo Scientific™ Prelude LX-4 MD™ HPLC クラス I 医療用機器(日本国内は未登録)は、4 系統の自動 HPLC チャネルを備えており、1 台の質量分析計に対して最大 4 種類の分離を提供します。これにより、アイドル時間の短縮、ラボスペースの節約、技術スタッフの効率的な配置を実現することで、LC-MS ワークフローを合理化し、生産性を高めることができます。Prelude LX-4 MD HPLC を Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計と組み合わせることにより、LDT の結果を提供する際に、生産性と信頼性が大幅に向上します。
Develop in vitro diagnostic tests with superior resolution. The Vanquish MD HPLC is the ideal chromatographic separations system for laboratories whose analyte resolution is more critical than sample throughput and batch turnaround time. The small, powerful single channel Vanquish MD HPLC meets analytical needs, as well as space and budget limitations. The Vanquish MD HPLC instrument is intended to chromatographically isolate and separate analytes, such as drugs and endogenous compounds, from a sample solution and introduce these separated drugs or compounds into a detector.
TSQ Altis MD Series 質量分析計を使用して、質量分析計の感度、定量的精度、および信頼性を活用する in vitro 診断検査を開発できます。クラス I 医療機器である TSQ Altis MD 質量分析計は、使いやすいだけでなく、優れた感度、定量性能、および堅牢性が備わっているため、臨床診断 LDT を用いて、より価値のある安心できる結果をもたらすことができます。
Achieve in vitro diagnostic (IVD) compliance with sensitivity, remarkable speed, and robustness for routine laboratory developed tests (LDTs) using the TSQ Quantis MD triple-stage quadrupole mass spectrometer. The TSQ Quantis MD mass spectrometer, a Class I medical device helps clinical diagnostic laboratories meet their routine requirements for LDTs by providing seamless integration of software, best-in-class quantitation, and day-after-day confidence while enabling method development to sample reporting with ease of use and productivity.
For a workflow-oriented approach to high-throughput quantitation, TraceFinder LDT software is batch-centric and provides tools to automate or speed up the processes of creating methods, loading samples, generating data, manually reviewing and editing results, and finalizing the data review and reporting process.
TraceFinder LDT Software includes data acquisition, data processing, results analysis, and reporting capabilities designed to assist analysts in clinical applications. The application has a fully automated acquisition mode and a manual data results mode. The data acquisition system can be used to create and submit batches and monitor real-time review of results.
CLIA 準拠の Thermo Scientific™ ClinQuan MD™ ソフトウェアを使用して、ラボで開発された in vitro 検査からのデータを安心して保存、読み出し、処理することができます。ClinQuan MD ソフトウェアは、患者検査データを迅速かつ確実に処理し、結果を報告します。ClinQuan MD ソフトウェアを Thermo Scientific™ Endura MD™ 質量分析計と Prelude MD™ HPLC に組み合わせて、LC-MS の定量的精度を簡単かつ確実に取得できます。
in vitro 診断専用。国や地域によっては、ご利用できない製品があります。仕様、条件および価格等は変更される場合があります。詳細については、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
WEB64173-EN 0714S
This information is presented as an example of the capabilities of Thermo Fisher Scientific products. It is not intended to encourage use of these products in any manner that might infringe the intellectual property rights of others. Specifications, terms and pricing are subject to change. Thermo Fisher Scientific is in the process of ensuring that the Thermo Scientific Prelude LX-4 MD HPLC, Thermo Scientific Vanquish MD HPLC, Thermo Scientific TSQ Altis MD, and Thermo Scientific TSQ Quantis MD products comply with all regulatory requirements for application of the CE mark under the new IVDR requirements.