Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、現在のSARS-CoV-2の危機に対し不可欠な病原体検出研究ソリューションにおいて業界をリードする信頼できるパートナーであることを目指しています。今日におけるSARS-CoV-2の流行と呼吸器ウイルスのシーズンの重なる季節において、病原体検出研究のために特別にデザインされた新しい高感度のマルチプレックスリアルタイムPCRキットが現在のSARS-CoV-2研究ソリューションの製品ラインアップに新たに加わりました。
本製品は研究用試薬です。診断目的には使用できません。
製品 | 概要 | 数量 | 製品番号 |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2、A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルスのマルチプレックスソリューション | |||
TaqMan SARS-CoV-2、Flu A、Flu B RT-PCR Assay Kit | SARS-CoV-2(スパイク(S)およびヌクレオカプシド(N)遺伝子)、Flu AおよびFlu B multiplex、ならびにMS2ファージコントロール | 1,000反応 | A47701 |
TaqMan SARS-CoV-2、Flu A、Flu B RNA Control | RNAコントロールSARS-CoV-2(SおよびN遺伝子)、Flu A、Flu B | 10 x 10 µL | 956125 |
TaqMan SARS-CoV-2 Control Dilution Buffer | RNAコントロールの希釈緩衝液 | 10 x 250 µL | A49889 |
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix | 4X RT-qPCRマスターミックス。1つのマルチプレックス反応に対し最大4つの異なるRNA/DNAの標的化が可能 | 1 x 10 mL | A28523 |
SARS-CoV-2、A型/B型インフルエンザウイルス、RSVのマルチプレックスソリューション | |||
TaqMan SARS-CoV-2, Flu A/B, RSV RT-PCR Assay Kit | SARS-CoV-2(SおよびN遺伝子)、Flu A/B、RSV A/B multiplex、およびMS2ファージコントロール | 1,000反応 | A47702 |
TaqMan SARS-CoV-2、Flu A/B、RSV RNA Control | RNAコントロールSARS-CoV-2(SおよびN遺伝子)、Flu A/B、RSV | 10 x 10 µL | 956126 |
TaqMan SARS-CoV-2 Control Dilution Buffer | RNAコントロールの希釈緩衝液 | 10 x 250 µL | A49889 |
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix | 4X RT-qPCRマスターミックス。1つのマルチプレックス反応に対し最大4つの異なるRNA/DNAの標的化が可能 | 1 x 10 mL | A28523 |
7500 FastリアルタイムPCRシステムおよびアプライドバイオシステムズ7500 Fast Dxは、高性能で複数の色素を用いたリアルタイムPCR装置です。 当社の7500 Fast(0.1mL)システムは、信頼した結果を得るために必要な高い性能と様々な色素への多様性を持つように設計されています。
QuantStudio 5リアルタイムPCRシステムは、高い性能を備えた装置を求めるユーザーに適した装置です。内蔵のセキュリティ機能、ユーザーアカウント管理、およびクラウドベースまたはPCでの解析オプションをご用意しています。内蔵のセキュリティ機能、ユーザーアカウント管理、およびクラウドベースまたはPCでの解析オプションをご用意しています。
Applied Biosystems MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kitを用いて、高品質なDNAとRNAを迅速かつ効率的に抽出します。
Thermo Scientific KingFisher Flexシステムを用いて、DNAおよびRNAの抽出の自動化を実現します。このシステムは、1ランあたり24または96サンプルを同時処理できる汎用的なベンチトップツールです。