Search Thermo Fisher Scientific
これらのビデオは、上記の手順を実施したり、Vanquish HPLC/UHPLCシステムのスムーズな動作を維持するための方法について、ステップバイステップで説明します。
外部のインターネットに接続することなく装置からこれらの手順に簡単にアクセスするには、Thermo Scientific Vanquishユーザーインターフェースをシステムに追加することをご検討ください。
詳細な説明と手順については、当社のHPLCマニュアルおよびクイックインストールガイドを閲覧またはダウンロードしてください。販売終了したThermo Scientificの製品マニュアルやその他の文書については、ナレッジベース をご確認ください。
内部漏れを引き起こしポンプ性能の低下につながる接液面の損傷、または圧力センサーが故障している場合は、ポンプヘッドを交換してください。
ポンプのピストンシールは定期的に交換するか、過度のシール漏れにより保持時間がシフトしたりベースラインノイズが増えた場合は交換してください。ポンプヘッドを外した際は、必ずシール洗浄シールを交換してください。ピストンシールを交換する際に、サポートリングを交換する必要はありません。サポートリングは必要に応じて交換してください。
また、製品選択や注文、製品アプリケーションおよび使用、装置サポート、フィールドサービスフルフィルメント、デポ修理、またはお客様が関心をお持ちの製品のディーラーや販売代理店を見つけるサポートも行います。