Syringe Filters
信頼性の高い状態でサンプルから粒子と微生物を除去
クロマトグラフィーカラムの詰まりの原因になる微粒子の蓄積を防止します。Thermo Scientific Titan3、Target2、Choice シリンジフィルターは、干渉物質、微粒子、微生物を除去して、より清浄度の高いサンプルを抽出できます。これらの高品質で堅牢なサンプルろ過ソリューションは、幅広いサンプルおよび用途向けにさまざまなシリンジフィルターサイズ、メンブレン、ハウジングのものを用意しています。
Titan3、Target2、Choice シリンジフィルター
シリンジフィルターアプリケーション
プレミアムブランドルーチンブランドベーシックブランド
Titan3 ナイロンTarget2 ナイロンChoice ナイロン
  • 汎用ラボ用ろ過
  • ほとんどの HPLC 試料のろ過
Titan3 PTFE
(疎水性)
Target2 PTFE
(疎水性)
Choice PTFE
(疎水性)
  • 浸潤性の高い有機溶液、強塩基性溶液、高温溶液、トランスデューサー保護剤のろ過
  • アルコールで予湿した後に水溶液をろ過
Titan3 PTFE
(親水性)
Choice PTFE
(親水性)
  • 浸潤性の高い有機溶液、強塩基性溶液、高温溶液、トランスデューサー保護剤のろ過
  • 水溶液のろ過(プレウエッティング不要)
Titan3 PVDF
(疎水性)
Target2 PVDF
(疎水性)
Choice PVDF
(疎水性)
  • 汎用生物学的ろ過
  • 高いタンパク質回収率が望まれるサンプルのろ過
Choice PVDF
(親水性)
  • 汎用生物学的ろ過
  • 高いタンパク質回収率が望まれるサンプルのろ過
  • 水溶液のろ過(プレウエッティング不要)
Titan3 再生セルロース(RC)Target2 ナイロン再生セルロース(RC)Choice ナイロン再生セルロース(RC)
  • 低非特異的結合用途
  • 細胞培養液のろ過および一般生体試料のろ過
Titan3 PES
(ポリエーテルスルホン)
Target2 PES
(ポリエーテルスルホン)
Choice PES
(ポリエーテルスルホン)
  • イオンクロマトグラフィー
  • 組織培養、タンパク質、核酸のろ過
  • 高温の液体
Titan3 GMF
(ガラス製マイクロファイバー)
Target2
(ガラス製マイクロファイバー)
  • 溶出試験
  • 一般ろ過
Titan3 ポリプロピレンTarget2 ポリプロピレンChoice ポリプロピレン
  • 生体試料のろ過
  • 浸潤性の高い有機溶液のろ過
Titan3 酢酸セルロースTarget2 酢酸セルロースChoice 酢酸セルロース
  • 細胞培養液のろ過、繊細な生体試料
Titan3、Target2、Choice シリンジフィルターの違い
 Titan3 高級シリンジフィルターTarget2 ルーチンシリンジフィルターChoice 基本シリンジフィルター
フィルターサイズの範囲4 mm ~ 30 mm4 mm ~ 30 mm13 mm ~ 25 mm
高品質なろ過ソリューション   
溶出物の少ないメンブレンとハウジング   
純ポリプロピレン製ハウジング   
HPLC 性能試験済み   
シリンジに確実に取り付けることが可能な強化されたルアーロックインレット   
ホールドアップ量が少ないため、少量のサンプルを最小限のサンプルロスで処理可能   
色分けにより簡単に識別し、正しいメンブレンと孔径を選択可能   
サンプルの安全性の強化のため、30 mm の製品は最大 120psi の圧力に対応   
ろ過量を増やすため、30 mm の製品のほとんどにホウケイ酸塩ガラス製 の 1 mm の前置フィルターを追加