Accucore 高速分離 HPLC・UHPLC カラムのコア性能で hplc の分離度を上げる
Accucore 高速分離 HPLC・UHPLC カラムのコア性能で hplc の分離度を上げる
Core Enhanced Technology に基づく Thermo Scientific Accucore HPLC/UHPLC カラムは、究極のコア性能でラボ効率を最大化します。ソリッドコア粒子により、高速での高分離を実現します。あらゆる分離ニーズに対応できる、非常に頑丈で使いやすいカラムを幅広くご用意しています。
1 Accucore カラムに、次世代の Thermo Scientific Accucore Vanquish C18+ UHPLC カラムが追加されました。このカラムは、ソリッドコア材質の利点と、1.5 μm 粒子径によって向上したクロマトグラフィー効率の向上を併せ持っています。
ソリッドコアテクノロジー
ソリッドコアテクノロジー
Accucore カラムシリーズ
Accucore カラムの動画
Core Enhanced Technology 使用の Accucore HPLC カラムのご紹介
Accucore カラムでは、Core Enhanced Technology を使用することで、従来の完全多孔質の大型粒子よりも、高速ではるかに高い分離能力を実現する一方で、UHPLC で扱う 2 µm 以下の粒子よりも、生成する背圧を低く抑えています。
低い背圧下での優れたクロマトグラフィー効率
新しい Accucore HPLC カラムに採用されている技術を Dafydd Milton がご紹介します。この技術により、高速で高い分離能力を実現する一方で、UHPLC の場合よりも低い背圧が得られています。