Search Thermo Fisher Scientific
pI 3 ~ 10、分子量 10,000 超のタンパク質および糖タンパク質を超高分解能かつ高効率で分離します。Thermo Scientific ProPac Protein LC カラムは、広範囲の pH、温度、移動相組成に対応して優れた再現性および耐久性を示すことで、以前から高い評価を受けています。
当社はバイオ医薬品の分離の課題に取り組むために幅広いポートフォリオを取り揃えており、ProPac カラムは Thermo Scientific MAbPac および Acclaim SEC 300 カラムと同様、このポートフォリオを構成する製品となっています。
分離は、カラムの官能基が接触可能なタンパク質または糖タンパク質の表面電荷に基づきます。必要なのが陰イオン交換カラムか陽イオン交換カラムかでお悩みですか?カラムを決める際には、タンパク質の pI が手がかりになります。
推奨されるイオン交換カラム(タイプ別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カラムタイプ | 強陰イオン交換(SAX)カラム | 弱陰イオン交換(WAX)カラム | 弱陽イオン交換(WCX)カラム | 強陽イオン交換(SCX)カラム | |
カラム | ProPac SAX-10 | ProPac WAX-10 | ProPac Elite WCX 5 μm | ProPac WCX-10 | MAbPac SCX |
官能基 | 四級アンモニウム | 三級アミン | カルボン酸 | スルホン酸 | |
サンプルの pI | 通常タンパク質の pI < 6 | 通常タンパク質の pI > 6 | |||
補足説明 | WCX-10 カラムをベースとする 超高分解能 高速、高効率、高い再現性 | 長年にわたるゴールドスタンダードのカラム | 強陽イオン交換カラムは弱陽イオン交換カラムと異なる選択性を示す | ||
グラジエント | 塩グラジエントを使用 | WAX は SAX より強く相をバッファーする | 塩または pH グラジエントを使用* | 塩グラジエントを使用 | 塩または pH グラジエントを使用 |
* 当社の CX-1 pH グラジエントバッファーを使用
さまざまな翻訳後修飾(PTM)の可能性があるため、複数のカラム担体を用いてすべての構造バリアントおよび修飾を検出、特性評価、定量するとともに、生成物の安定性をモニターする必要があります。
HIC カラムは非変性条件下では、タンパク質や mAb 分子を疎水性が低い順に分離します。塩が高濃度で存在するなかで検体は弱疎水性固定相に結合し、塩濃度が下がるにつれてカラムから溶出されます。
逆相液体クロマトグラフィーとは対照的に、HIC ではタンパク質の生物活性が維持されます。このため、下流で結合アッセイや細胞ベースの力価アッセイなどで機能解析する際に役に立ちます。
当社の Thermo Scientific MAbPac HIC カラムもご覧ください
MAbPac HIC-10 LC カラム | MAbPac HIC-20 LC カラム | MAbPac HIC-Butyl LC カラム |
---|---|---|
|
|
|
バイオ技術およびバイオ医薬品の業界には、タンパク質およびモノクローナル抗体(mAb)医薬品に関する広範囲の開発パイプラインがあります。mAb は極めて複雑な構造をしており、さまざまなパターンの部位特異的変異が安全性、有効性、安定性プロファイルに影響する可能性があります。さまざまな翻訳後修飾(PTM)の可能性があるため、構造バリアントおよび修飾を検出、特性評価、定量評価、生成物の安定性をモニターする必要があります。
当社の役割は、mAb の開発および生産段階において、規制当局に対して安全性、有効性、安定性を示すための革新的かつ有効な分析ツールを開発、販売することにあります。mAb およびその他のバイオ医薬品タンパク質を特性評価する際に不可欠なツールとして、Thermo Scientific の HPLC および LC/MS 装置、HPLC カラムをご検討ください。お客様の課題に対応できるよう設計されています。
分析 | 概要 | カラムおよびバッファー |
---|---|---|
チャージバリアント分析 | ルーチンの電荷バリアントプロファイリング/スクリーニング(リジンのトランケーション、脱アミノ化およびアシル化など) | |
メチオニン酸化およびトリプトファン酸化 | メチオニン酸化、トリプトファン酸化のターゲット分析 | |
抗体薬物複合体(ADC)の MS 分析 | ADC DAR 分析/抗体と薬物の比率およびインタクト質量 | |
インタクト mAb およびフラグメント分析 | 軽鎖(LC)/重鎖(HC)分析 フラグメント(Fab および Fc)分析 scFc/F(ab’)2 分析 |
分離は、カラムの官能基が接触可能なタンパク質または糖タンパク質の表面電荷に基づきます。必要なのが陰イオン交換カラムか陽イオン交換カラムかでお悩みですか?カラムを決める際には、タンパク質の pI が手がかりになります。
推奨されるイオン交換カラム(タイプ別) | |||||
---|---|---|---|---|---|
カラムタイプ | 強陰イオン交換(SAX)カラム | 弱陰イオン交換(WAX)カラム | 弱陽イオン交換(WCX)カラム | 強陽イオン交換(SCX)カラム | |
カラム | ProPac SAX-10 | ProPac WAX-10 | ProPac Elite WCX 5 μm | ProPac WCX-10 | MAbPac SCX |
官能基 | 四級アンモニウム | 三級アミン | カルボン酸 | スルホン酸 | |
サンプルの pI | 通常タンパク質の pI < 6 | 通常タンパク質の pI > 6 | |||
補足説明 | WCX-10 カラムをベースとする 超高分解能 高速、高効率、高い再現性 | 長年にわたるゴールドスタンダードのカラム | 強陽イオン交換カラムは弱陽イオン交換カラムと異なる選択性を示す | ||
グラジエント | 塩グラジエントを使用 | WAX は SAX より強く相をバッファーする | 塩または pH グラジエントを使用* | 塩グラジエントを使用 | 塩または pH グラジエントを使用 |
* 当社の CX-1 pH グラジエントバッファーを使用
さまざまな翻訳後修飾(PTM)の可能性があるため、複数のカラム担体を用いてすべての構造バリアントおよび修飾を検出、特性評価、定量するとともに、生成物の安定性をモニターする必要があります。
HIC カラムは非変性条件下では、タンパク質や mAb 分子を疎水性が低い順に分離します。塩が高濃度で存在するなかで検体は弱疎水性固定相に結合し、塩濃度が下がるにつれてカラムから溶出されます。
逆相液体クロマトグラフィーとは対照的に、HIC ではタンパク質の生物活性が維持されます。このため、下流で結合アッセイや細胞ベースの力価アッセイなどで機能解析する際に役に立ちます。
当社の Thermo Scientific MAbPac HIC カラムもご覧ください
MAbPac HIC-10 LC カラム | MAbPac HIC-20 LC カラム | MAbPac HIC-Butyl LC カラム |
---|---|---|
|
|
|
バイオ技術およびバイオ医薬品の業界には、タンパク質およびモノクローナル抗体(mAb)医薬品に関する広範囲の開発パイプラインがあります。mAb は極めて複雑な構造をしており、さまざまなパターンの部位特異的変異が安全性、有効性、安定性プロファイルに影響する可能性があります。さまざまな翻訳後修飾(PTM)の可能性があるため、構造バリアントおよび修飾を検出、特性評価、定量評価、生成物の安定性をモニターする必要があります。
当社の役割は、mAb の開発および生産段階において、規制当局に対して安全性、有効性、安定性を示すための革新的かつ有効な分析ツールを開発、販売することにあります。mAb およびその他のバイオ医薬品タンパク質を特性評価する際に不可欠なツールとして、Thermo Scientific の HPLC および LC/MS 装置、HPLC カラムをご検討ください。お客様の課題に対応できるよう設計されています。
分析 | 概要 | カラムおよびバッファー |
---|---|---|
チャージバリアント分析 | ルーチンの電荷バリアントプロファイリング/スクリーニング(リジンのトランケーション、脱アミノ化およびアシル化など) | |
メチオニン酸化およびトリプトファン酸化 | メチオニン酸化、トリプトファン酸化のターゲット分析 | |
抗体薬物複合体(ADC)の MS 分析 | ADC DAR 分析/抗体と薬物の比率およびインタクト質量 | |
インタクト mAb およびフラグメント分析 | 軽鎖(LC)/重鎖(HC)分析 フラグメント(Fab および Fc)分析 scFc/F(ab’)2 分析 |
新しい ProPac Elite 弱陽イオン交換カラム技術を用いて、タンパク質、mAb、バイオシミラー、およびそれらのチャージバリアントの困難な特性評価を最適化する方法を説明します。
構造に関する知見の拡充、技術革新の加速、薬物の安全性と品質の確立を目指して、NIBRT とサーモフィッシャーサイエンティフィックは連携しています。
NIBRT とサーモフィッシャーサイエンティフィックの独自アプリケーションです。これらのアプリケーションは、豊富な情報を含むキャラクタリゼーションデータを提供するシンプルかつ高速なメソッドに重点を置いています。
チャージバリアント分析のための革新的技術の詳細をご覧ください。
当社の最新科学のコンテンツおよびキャンペーンをご覧ください。