hdi-vanquish-flex-uhplc-230x195
高性能で簡単な高速 UHPLC 分離
新しい次元の分離、速度、スループットを手に入れ、超高性能の液体クロマトグラフィーと LC-MS を使用して複雑なマトリクスを分析する際に直面する今日の課題を解決することができます。Thermo Scientific VANQUISH UHPLC カラムはその優れた圧力性能と堅牢性を利用して、Thermo Scientific Vanquish UHPLC を補完できるよう設計されています。
Vanquish 検証済み UHPLC カラム
これらの逆相 VANQUISH カラムを使用すると、1 回の実行で極性化合物および無極性化合物の分離能、速度、スループットをさらに高めることができます。これらのカラムは、C18 カラムの補完的な選択性を備えています。
高スループット環境における高速かつ高分解能の分離を求める、現代のニーズに対応します。UHPLC および LC-MS アプリケーションにエンドキャッピングされた高純度シリカベースカラムを使用すると、優れたピーク形状と分解能が実現します。
これらのペンタフルオロフェニル(PFP)カラムは、ハロゲン極性化合物と非ハロゲン極性化合物の複雑な混合物に対し、高性能で簡単な高速分離を実現します。
これらのカラムを使用することで、高スループット環境における極性検体の高性能で簡単な高速分離を実行できます。
注目の動画
リソース