Search Thermo Fisher Scientific
危険を最小限に抑えるための適切な措置を可能にしてくれる機器を使用して、可燃性ガスや有毒ガスから作業員と環境を守りましょう。US EPA メソッド 21 モニタリング、現場のレメディエーション、ごみ埋め立て地モニタリングおよび一般的なエリアの調査など多様なアプリケーションにおいて天然ガスを検出する、軽くて本質的に安全なモニタリング機器を揃えています。
ほぼすべての有機化合物および無機化合物を検出できます。Thermo Scientific TVA2020 蒸気分析計は、炎イオン化検出器(FID)またはデュアル検出技術(FID/PID -光イオン化検出器)として設定できる軽くて本質的に安全な携帯型検出器であり、応答時間の短縮を実現します。
Thermo Scientific 直接メタン&非メタン炭化水素分析計 Model 55i は、メタン系&非メタン炭化水素を自動測定します。メタンおよび総炭化水素のみを測定する機器とは異なり、このバックフラッシュガスクロマトグラフィー(GC)システムは非メタン炭化水素濃度を直接測定します。
すべての環境プロセスおよびモニタリング製品の修理またはキャリブレーションは、弊社にお任せください。測定範囲の検証、問題診断、費用見積もり、および修理費用を含め、プロセスを最初から最後までサポートします。