空気をきれいに、安全に、そして健康に
空気をきれいに、安全に、そして健康に
クリーンな空気を確保するには、米国、中国、インド、ヨーロッパ、および世界中のすべての地域での協力が必要です。政府機関は、大気中の汚染物質や有害物質の放出を最小限に抑える規制の策定にかつてないほど努力しています。製造業者や産業プラントでは、これらの規制に確実に準拠するには、高度な技術と最大限の信頼性を備えた装置が必要です。
アプリケーションスペシャリストに問い合わせる
サブトピック
粒子状物質測定用TEOM技術
TEOM技術を採用した粒子状物質モニタリングシステムは、フィルターを通じて大気を吸入し、フィルターを計量して粒子状物質の濃度を計算する「重量測定」装置です。
粒子状物質測定用のβ線減衰テクノロジー
ベータ減衰粒子サンプリング装置の原理は、ベータ粒子がフィルター媒体で収集された粒子状物質を通過するときに、エネルギーがベータ粒子から吸収されることです。
中国の大気をクリーンに
中国の大気をクリーンに
中国では、大気中に危険な高レベルの粒子状物質やその他の有害物質が存在するため、住民に対する健康への悪影響が最大の懸念事項です。オゾン、二酸化炭素、窒素酸化物、微粒子状の粉じん粒子は、吸入すると有害な物質です。直径2.5ミクロン未満の非常に小さい粒子状物質はPM2.5と呼ばれ、肺に深く侵入して、がんやその他の肺疾患の原因となる可能性があります。空気中の汚染物質を測定することは、空気の浄化のための重要なステップです。PM2.5を測定するためのもっとも信頼性が高く正確な技術は、TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance)技術およびβ線減衰テクノロジー です。
ダウンロード可能なインフォグラフィック-米国EPA MACT規則の順守
米国環境保護庁(EPA)は、ポートランドのセメント製造施設に対する最大達成可能管理技術(MACT)/有害性大気汚染物質国家排出基準(NESHAP)への順守を求める計画です。米国EPA大気汚染防止基準を順守しなければならない施設をお持ちの場合は、MACT順守に関するインフォグラフィックをダウンロードしてください。
Fast5ガス分析計とCEMSに関するヒントとコツ
オンサイトの課題がある場合は、おそらく弊社のFast5の中から解決策を見つけられることでしょう。過去の号を読んだり、最新号を受け取るには、こちらから登録してください。トピックには、オゾンシーズンへの準備、キャリブレーター認証の延長、NO、NO2、NOxの測定の最適化などが含まれます。
Talk Tech
Talk Tech Q&Aで、環境微粒子の課題に対する解決策とヒントをご確認ください。トピックには、寒冷地のモニタリングと機器のメンテナンスに関する推奨事項が含まれます。
水銀排出規制への準拠
EPAの暫定トレーサビリティープロトコルに準拠するため、水銀生成器の品質チェックを行う方法について、屋外基準発生器、透過線源、吸着剤チューブ、および水銀ガスシリンダーの4つが承認されています。それぞれの方法ではいずれも同じコンプライアンスレベルが実現されますが、認証期間を延長するには透過管による方法が最適となります。透過管では既知のかつ信頼性の高い水銀濃度が、一定の温度とフローで生成されます。これにより、自動監査でキャリブレーターの出力の信頼性を確認することが可能になります。
Share