Search Thermo Fisher Scientific
環境衛生や公衆衛生を保護するためには、大気、飲料水、廃水、土壌、下水汚泥 (バイオソリッド)、堆肥中の汚染物質を制御する必要があります。こうした汚染物質には、無機陰イオンと陽イオン、重金属、殺虫剤、除草剤、残留性有機汚染物質、ホルモン、医薬品、パーソナルケア製品などが含まれます。こうした汚染物質の多くは有害であることがわかっており、米国連邦および各州の法規によって厳しく規制されています。
また、その他の多くの汚染物質に関しては、健康への影響はよくわかっておらず、環境中の濃度や発生頻度も不明です。また、数値化や特性評価に利用できる効率的な分析法もありません。 こうした汚染物質は新たに懸念される汚染物質としてみなされ、毒性と見通しに関してはまだ評価段階にあります。
このページでは以下の内容をご紹介します。
ディスクリート方式分析装置のメソッドと性能をご紹介し、この分析装置が、十分な量の清潔な水を提供および維持するという世界的な課題にどのように役立っているかについて
紹介します。
水に含まれる 0.02 および 0.10 ng/mL という超低濃度のピレスロイドの測定方法が、PTV インジェクション採用の GC による事前濃縮用の固相抽出 (SPE) と それに続く分析を利用して開発されました。
米国では、水質は Safe Drinking Water Act (SDWA) と Clean Water Act (CWA) で法制化されています。特定の無機陰イオンに対する飲料水の一次および二次基準が米国でどのようにして採用されたかについてご紹介します。
金属汚染は、重大な環境問題の 1 つです。これらの金属、特に有毒な重金属は、食物連鎖に取り込まれ、健康に影響を与えます。これらの金属をモニタリングし分析することが公衆衛生の保護にどのように重要であるかについてご紹介します。
三価クロム Cr(III) は人にとって必要不可欠ですが、六価クロム Cr(VI) は高い毒性を持っています。Cr(VI) は冷却タワーから飲料水に混入したり、飲料水中の Cr (III) が Mn(III/IV) によって酸化することで発生します。
飲料水を供給している自治体は、潜在的に危険性のある微生物から一般市民を保護するために定期的に上水を消毒しています。これらの処置は、一般市民を有害な化学物質にさらす可能性のある副産物を発生します。
無機陽イオンも公共上水道ではモニターされています。また、廃水処理場ではアンモニウム陽イオンが National Pollutants Discharge Elimination system (米国国家汚染物質排出防止システム; NPDES) の許容値を満たしているかがモニターされています。さまざまな環境アプリケーションで各種の技術を使用して陽イオンがどのように分析されるかについてご紹介します。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for air quality, contaminant and water quality analysis.