Search Thermo Fisher Scientific
先進の大気サンプリング技術を利用して、環境大気中の微粒子を継続して確実にモニタリングできます。環境大気中に存在するPM-10やPM-2.5の質量濃度などの重要な規制パラメータを測定できます。質量濃度の測定には、当社の最先端技術を用いたテーパー要素振動マイクロバランス(TEOM)、ベータ減衰、散乱光比濁法をご利用ください。
Thermo Scientific連続大気微粒子モニタリングシステムおよび手動型環境大気微粒子サンプリング装置は、高度な技術により環境大気中の微粒子をモニタリングします。
お客様に最適のシステムをお探しの場合は、こちらの製品比較ガイドをご利用ください。
当社の認定モニタリングソリューションを使用することにより、PM 2.5、PM 10、PM Coarseの質量濃度を同時にまたは個別に測定できます。
テーパー要素振動マイクロバランス(TEOM)技術は、一定の流量でフィルターを通過する大気を重力測定する技術で、フィルターを継続的に計量し、粒子状物質のほぼリアルタイムの質量濃度を計算します。
ベータ減衰技術は、サンプル収集用のフィルターテープメディアと低レベルの放射線検出システムを採用した、信頼性の高い正確な手法です。
Thermo Scientific Partisolモニターシリーズは、米国EPAサンプリングネットワークを根幹から支える存在で、世界各地の大気モニタリング機関によってPM-2.5、PM-10、PM-Coarse、TSP粒子状物質のサンプリングに採用されています。Partisolサンプラーは、極限の気候を含むさまざまな環境条件で日常的に使用されており、ラボ分析用の気体および微粒子状の大気種、ならびに環境微粒子の高品質サンプルを収集する簡便かつ柔軟な手段を提供します。非二分法サンプラーとの組み合わせにより、PM Coarseの測定も可能です。
新しい大気モニタリングは、企業、地域、地元住民に、周囲の大気質に関する明確な情報を提供します。センサーを用いたモニタリングソリューションによって、より低コスト、よりコンパクト、かつより広い範囲で、必要なときに必要な場所で地域や企業が大気質データを収集できるようになります。
新製品のThermo Scientific GM-5000大気質モニターは、大気中の重要汚染物質の濃度をリアルタイムで測定します。このユニットには、粒子測定用のレーザーベースの粒子計数器と、ガス測定用の電気化学センサーおよび光イオン化検出器が組み込まれており、中央ラボや内部メモリへの連続リアルタイムデータ送信による無人モニタリングが可能です。
詳細は、以下のインフォグラフィックをご覧ください。GM-5000大気質モニター:モニタリングと検出
当社の認定モニタリングソリューションを使用することにより、PM 2.5、PM 10、PM Coarseの質量濃度を同時にまたは個別に測定できます。
テーパー要素振動マイクロバランス(TEOM)技術は、一定の流量でフィルターを通過する大気を重力測定する技術で、フィルターを継続的に計量し、粒子状物質のほぼリアルタイムの質量濃度を計算します。
ベータ減衰技術は、サンプル収集用のフィルターテープメディアと低レベルの放射線検出システムを採用した、信頼性の高い正確な手法です。
Thermo Scientific Partisolモニターシリーズは、米国EPAサンプリングネットワークを根幹から支える存在で、世界各地の大気モニタリング機関によってPM-2.5、PM-10、PM-Coarse、TSP粒子状物質のサンプリングに採用されています。Partisolサンプラーは、極限の気候を含むさまざまな環境条件で日常的に使用されており、ラボ分析用の気体および微粒子状の大気種、ならびに環境微粒子の高品質サンプルを収集する簡便かつ柔軟な手段を提供します。非二分法サンプラーとの組み合わせにより、PM Coarseの測定も可能です。
新しい大気モニタリングは、企業、地域、地元住民に、周囲の大気質に関する明確な情報を提供します。センサーを用いたモニタリングソリューションによって、より低コスト、よりコンパクト、かつより広い範囲で、必要なときに必要な場所で地域や企業が大気質データを収集できるようになります。
新製品のThermo Scientific GM-5000大気質モニターは、大気中の重要汚染物質の濃度をリアルタイムで測定します。このユニットには、粒子測定用のレーザーベースの粒子計数器と、ガス測定用の電気化学センサーおよび光イオン化検出器が組み込まれており、中央ラボや内部メモリへの連続リアルタイムデータ送信による無人モニタリングが可能です。
詳細は、以下のインフォグラフィックをご覧ください。GM-5000大気質モニター:モニタリングと検出
サーモフィッシャーサイエンティフィックサービスソリューションはお客様の製品ライフサイクルにとって重要な要素です。この包括的なソリューションは、スピードが求められる機器が最大限の性能を発揮できるよう、特別に開発されました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックと提携することにより、お客様の機器の製造工場で訓練を受けたエンジニアにアクセスできます。また、お客様がお持ちの機器用に設計された予備部品のみを送付します。弊社の専門家サービスチームは、まさにお客様の製品ライフサイクルの一部です。