Search Thermo Fisher Scientific
弊社のスタックエミッションモニタリングシステムは、難易度の高いモニタリング条件における厳格な制要件への準拠を支援します。製造業者や産業プラントが確実に規制を遵守するには、高度な技術と最大限の信頼性を備えた機器を必要とします。
弊社のスタックエミッションモニタリングシステムは、難易度の高いモニタリング条件における厳格な制要件への準拠を支援します。環境は重要な情報を継続的に提供してくれます。新しいiQシリーズガス分析装置は、それらの情報を取得する手段となります。
42iQ NO-NO2-NOx分析計は、化学蛍光技術を利用して、排出源の窒素酸化物を従来と同等の性能レベルで測定します。
43iQ二酸化硫黄分析計は、パルス蛍光技術を利用して、環境大気中の最大100 ppmまでの二酸化硫黄(SO2)を従来と同等の性能で測定します。
二酸化炭素ガス分析計(CO2分析計)は、高度なNDIR光学フィルター技術を利用して、排気中の二酸化炭素(CO2)濃度を測定します。
高濃度CO排出から大気中の微量COまで、幅広い範囲のCOを測定します。
モデル51iは、FID(水素炎イオン化検出法)技術を利用して、広い線形範囲で高感度な有機化合物検出を行います。高温タイプと低温タイプの両方があります。
ろ過した環境大気から一酸化炭素および炭化水素を確実に除去するシステムや超高純度ゼロ空気生成システムといった、分析および処理装置で必要とされるシステムをご用意しています。
標準ガスを生成するガスキャリブレーターを用いて環境大気質モニタリングおよびその他のガスモニタリング装置を校正しましょう。その結果を使用して、ゼロ、精度、レベル1のスパンチェック、監査、およびマルチポイント作業を行う機器を、米国EPA要件に準拠して校正できます。
弊社のThermo Scientific排気モニタリングプローブおよびコントローラーシリーズは、お客様の排気およびガスモニタリング作業をサポートします。
連続排気モニタリングシステムは、固定された発生源のモニタリングにおいて、さまざまな理由から必要となります。弊社は、お客様固有の規制遵守とプロセス管理のニーズを満たす幅広い製品とサービスを提供しています。弊社の専門部門は、大気に関する許容基準の確認、ソリューションの統合、現場でのサービスにおいて、40年以上の経験を有しています。
Thermo Scientific水銀フリーダムシステムは、水銀のモニタリングにおいて世界をリードするシステムです。世界中に600以上設置され、個々のお客様や規制のニーズに対応しています。最大の稼働時間とデータ可用性を誇るこの水銀フリーダムシステムは、世界各地の連続的モニタリング環境で採用されています。
全還元硫黄用Thermo Scientific連続排気モニタリングシステムは、アプリケーションのニーズに適した連続排気システムに、現場で実証されたパルス蛍光技術を組み込み、全還元硫黄量を測定します。このシステムは元々、米国EPAが規定する40 CFR Part 60の規制要件に準拠するというパルプおよび製紙業界のニーズを満たすべく設計されたもので、TRSの測定において、さまざまな地域のお客様のニーズを満たします。
アルバータCEMS規則では、連続排気モニタリングシステムの導入、運転、メンテナンスおよび認証についての要件が定められています。1998年に策定されたアルバータCEMS規則は現在改訂が行われており、弊社では同規則への準拠に関するサポートを提供しています。
弊社は、アンモニアスリップ規制への準拠を支援する経験と技術を有しています。また、石炭およびガス発電所のSCRまたはSNCRによる脱硝処理の最適化手段を提供しています。
弊社のスタックエミッションモニタリングシステムは、難易度の高いモニタリング条件における厳格な制要件への準拠を支援します。環境は重要な情報を継続的に提供してくれます。新しいiQシリーズガス分析装置は、それらの情報を取得する手段となります。
42iQ NO-NO2-NOx分析計は、化学蛍光技術を利用して、排出源の窒素酸化物を従来と同等の性能レベルで測定します。
43iQ二酸化硫黄分析計は、パルス蛍光技術を利用して、環境大気中の最大100 ppmまでの二酸化硫黄(SO2)を従来と同等の性能で測定します。
二酸化炭素ガス分析計(CO2分析計)は、高度なNDIR光学フィルター技術を利用して、排気中の二酸化炭素(CO2)濃度を測定します。
高濃度CO排出から大気中の微量COまで、幅広い範囲のCOを測定します。
モデル51iは、FID(水素炎イオン化検出法)技術を利用して、広い線形範囲で高感度な有機化合物検出を行います。高温タイプと低温タイプの両方があります。
ろ過した環境大気から一酸化炭素および炭化水素を確実に除去するシステムや超高純度ゼロ空気生成システムといった、分析および処理装置で必要とされるシステムをご用意しています。
標準ガスを生成するガスキャリブレーターを用いて環境大気質モニタリングおよびその他のガスモニタリング装置を校正しましょう。その結果を使用して、ゼロ、精度、レベル1のスパンチェック、監査、およびマルチポイント作業を行う機器を、米国EPA要件に準拠して校正できます。
弊社のThermo Scientific排気モニタリングプローブおよびコントローラーシリーズは、お客様の排気およびガスモニタリング作業をサポートします。
連続排気モニタリングシステムは、固定された発生源のモニタリングにおいて、さまざまな理由から必要となります。弊社は、お客様固有の規制遵守とプロセス管理のニーズを満たす幅広い製品とサービスを提供しています。弊社の専門部門は、大気に関する許容基準の確認、ソリューションの統合、現場でのサービスにおいて、40年以上の経験を有しています。
Thermo Scientific水銀フリーダムシステムは、水銀のモニタリングにおいて世界をリードするシステムです。世界中に600以上設置され、個々のお客様や規制のニーズに対応しています。最大の稼働時間とデータ可用性を誇るこの水銀フリーダムシステムは、世界各地の連続的モニタリング環境で採用されています。
全還元硫黄用Thermo Scientific連続排気モニタリングシステムは、アプリケーションのニーズに適した連続排気システムに、現場で実証されたパルス蛍光技術を組み込み、全還元硫黄量を測定します。このシステムは元々、米国EPAが規定する40 CFR Part 60の規制要件に準拠するというパルプおよび製紙業界のニーズを満たすべく設計されたもので、TRSの測定において、さまざまな地域のお客様のニーズを満たします。
アルバータCEMS規則では、連続排気モニタリングシステムの導入、運転、メンテナンスおよび認証についての要件が定められています。1998年に策定されたアルバータCEMS規則は現在改訂が行われており、弊社では同規則への準拠に関するサポートを提供しています。
弊社は、アンモニアスリップ規制への準拠を支援する経験と技術を有しています。また、石炭およびガス発電所のSCRまたはSNCRによる脱硝処理の最適化手段を提供しています。
サーモフィッシャーサイエンティフィックサービスソリューションはお客様の製品ライフサイクルにとって重要な要素です。この包括的なソリューションは、スピードが求められる機器が最大限の性能を発揮できるよう、特別に開発されました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックと提携することにより、お客様の機器の製造工場で訓練を受けたエンジニアにアクセスできます。また、お客様がお持ちの機器用に設計された予備部品のみを送付します。弊社の専門家サービスチームは、まさにお客様の製品ライフサイクルの一部です。