Alberta CEMS Code Revision
アルバータ CEMS 規則では、連続排気モニタリングシステムの導入、運転、メンテナンスおよび認証の要件が定められました。アルバータ CEMS 規則は 1998 年に初めて制定され、現在も改訂が行われています。アルバータ CEMS において以下のような点が変更される予定です:
  • 新規設備の性能基準
  • より厳密な RATA 基準
  • 新規モニタリング計画の認可
  • PG7 および米国 EPA にしたがい、分析計の測定レンジを拡大
  • デュアルレンジ分析計
  • 稼働率の上昇
  • 6 カ月間のデータ保管およびバックアップ
発生源 CEMS
私たちは、プラント、設備、お客様によって事情がそれぞれ異なることを理解しています。水銀排出規制および連続モニタリングソリューションについて、弊社のアプリケーションスペシャリストがお客様のご相談に応じます。
アプリケーションスペシャリストに問い合わせる
42iQ 低ソース NO-NO2-NOx 分析計
Thermo Scientific 42iQ 低ソース NO-NO2-NOx 分析計は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb レベルから 500 ppm まで測定します。
43iQ 二酸化硫黄分析計
Thermo Scientific 43iQ 二酸化硫黄(SO2)分析計はパルス蛍光テクノロジーを活用し、排気中の二酸化硫黄の量を測定します。