Search Thermo Fisher Scientific
データと一日の作業を的確に管理するには、使い込むにつれてよりスマートになるよう設計された装置が必要です。不具合を予知して未然に防ぐ、Thermo Scientific iQ シリーズガス分析装置新製品のインテリジェンスをご確認ください。Thermo Scientific ガス分析装置は、使いやすいタッチスクリーンディスプレイ、事前通知、高い信頼性を備え、的確な管理を期待できます。
改善された保守性とプラグアンドプレイのコンポーネントを備え、不具合を未然に防ぎます。分析装置データに 24 時間 365 日アクセスでき、精度が高く、タフなソリューションに革新的な交換式の DMC モジュールを備えているため、トラブルシューティングにかかる時間を最短にまで短縮できます。
iQ360 と E メール通知により、最適な性能を維持します。iQ360 サービスに登録すると、アラームが起動した際に、お使いの機器から直接当社の技術サポートチームに連絡します。当社チームが修正計画を作成し、お客様側の担当者に E メールでお知らせします。iQ シリーズガス分析装置を利用すると、不測の事態を防ぎ、一日の作業を的確に管理できます。
iQ コンパニオンモバイルアプリを使うと、リアルタイムで連続リモートモニタリングが可能になります。iQ アプリにより iQ ガス分析装置のリモートモニタリングが可能になるため、当社との連絡も簡便になり、メンテナンス通知や製品文書に楽にアクセスできます。
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb 以下のレベルから 100 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQ 低ソース NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb のレベルから 500 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQ 高レベル NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を 10 ppm から 5000 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQ 微量レベル NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb 以下のレベルから 1000 ppb まで測定します。
Thermo Scientific 42iQD NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb 以下のレベルから 100 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 43iQ 二酸化硫黄分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用し、空気中の二酸化硫黄の量を測定します。
Thermo Scientific 43iQ 高レベル SO2 分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用し、空気中の二酸化硫黄の量を 1000 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 43iQ 微量 SO2 分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用し、空気中の二酸化硫黄の量を 0.05 ppb まで測定します。
Thermo Scientific 48iQ 一酸化炭素分析装置はガスフィルター相関テクノロジーを活用し、空気中の一酸化炭素の量を測定します。
Thermo Scientific 48iQ 微量レベル一酸化炭素分析装置はガスフィルター相関テクノロジーを活用し、空気中の一酸化炭素の量を測定します。
Thermo Scientific 49iQ オゾン分析装置は UV 光度測定テクノロジーを活用し、空気中のオゾンの量を ppb レベルから 200 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 49iQ オゾン一次標準は UV 光度測定テクノロジーを活用し、最大 5000 ppb の濃度でオゾンを生成します。
Thermo Scientific 410iQ 二酸化炭素分析装置は高度な非分散型赤外線(NDIR)光学フィルターテクノロジーを活用し、CO2 の濃度を測定します。
Thermo Scientific 410iQ 高レベル二酸化炭素分析装置は高度な非分散型赤外線(NDIR)光学フィルターテクノロジーを活用し、CO2 の濃度を測定します。
Thermo Scientific 450iQ 硫化水素・二酸化硫黄分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用します。
Thermo Scientific 111iQ ゼロエアー発生装置は 30 PSI の圧力で毎分最高 20 リットルの流量を供給し、NO、NO2、O3、SO2、CO、および炭化水素の汚染がないことが求められるアプリケーション用に設計されています。
Thermo Scientific 146iQ マルチガスキャリブレーターは、ユーザーが必要とするオゾン、一酸化炭素、非メタン炭化水素、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素などのガスを精密レベルで供給します。