Search Thermo Fisher Scientific
使い込むにつれてよりスマートになるよう設計された iQ シリーズガス分析装置は、連続でデータを利用できるよう製造されており、業務や一日の作業に重要な機器の稼働時間をより的確に管理します。24 時間 365 日可能な分析装置の情報へのアクセス、革新的な交換式の修理モジュール、タッチスクリーンディスプレイを備え、iQ プラットフォームはトラブルシューティングにかかる時間を最低限に抑えられます。
改善された保守性とプラグアンドプレイのコンポーネントを備え、不具合を未然に防ぎます。分析装置データに 24 時間 365 日アクセスでき、精度が高く、タフなソリューションに革新的な交換式の DMC モジュールを備えているため、トラブルシューティングにかかる時間を最短にまで短縮できます。
iQ360 と E メール通知により、最適な性能を維持します。iQ360 サービスに登録すると、アラームが起動した際に、お使いの機器から直接当社の技術サポートチームに連絡します。当社チームが修正計画を作成し、お客様側の担当者に E メールでお知らせします。iQ シリーズガス分析装置を利用すると、不測の事態を防ぎ、一日の作業を的確に管理できます。
iQ コンパニオンモバイルアプリを使うと、リアルタイムで連続リモートモニタリングが可能になります。iQ アプリにより iQ ガス分析装置のリモートモニタリングが可能になるため、当社との連絡も簡便になり、メンテナンス通知や製品文書に楽にアクセスできます。
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb 以下のレベルから 100 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQ 低ソース NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb のレベルから 500 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQ 高レベル NO-NO2-NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を 10 ppm から 5000 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 42iQD NOx 分析装置は化学発光テクノロジーを活用し、空気中の酸化窒素の量を ppb 以下のレベルから 100 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 43iQ 二酸化硫黄分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用し、空気中の二酸化硫黄の量を測定します。
Thermo Scientific 43iQ 高レベル SO2 分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用し、空気中の二酸化硫黄の量を 1000 ppm まで測定します。
Thermo Scientific 48iQ 一酸化炭素分析装置はガスフィルター相関テクノロジーを活用し、空気中の一酸化炭素の量を測定します。
Thermo Scientific 410iQ 高レベル二酸化炭素分析装置は高度な非分散型赤外線(NDIR)光学フィルターテクノロジーを活用し、CO2 の濃度を測定します。
Thermo Scientific 450iQ 硫化水素・二酸化硫黄分析装置はパルス蛍光テクノロジーを活用します。
Thermo Scientific 146iQ マルチガスキャリブレーターは、ユーザーが必要とするオゾン、一酸化炭素、非メタン炭化水素、二酸化硫黄、一酸化窒素、二酸化窒素などのガスを精密レベルで供給します。