heat-exchangers-showcase-image-230x195
用途に応じて、効率的かつ低コストで冷却
従来のコンプレッサーベースのチラーに対し、効率的かつ低コストな代替手段となる Thermo Scientific™ の熱交換式循環冷却装置をご覧ください。清浄かつ安定に制御されたクローズドループ水冷システムのメリットは、既存の施設内給水系にプロセスからの熱を混入させないことです。
当社の熱交換式循環冷却装置は施設内給水系を直接利用することによる流量の不足や変動、水圧の変化、水質の劣化、温度変動などの問題を排除するよう、設計段階から配慮されています。
既存の施設内給水系を利用して冷却することができます。Thermo Scientific System 水-水熱交換式循環冷却装置は、従来のコンプレッサーベースのチラーに比べ、省電力、低コストで運用可能です。清浄かつ安定に制御されたクローズドループ水冷システムを利用するため、既存の施設内給水系にプロセスからの熱を混入させません。
この方式は、施設内給水系を直接利用することによる流量の不足や変動、水圧の変化、水質の劣化、温度変動といった問題を排除できます。
semi-processes-showcase-image-230x195
半導体製造プロセスをサポート
コンパクトで信頼性の高い熱交換式循環冷却装置は、半導体試験などの水冷が必要な作業において、低電力かつ効率的に冷却が行えます。
サポート
Unity Lab Services: 当社の専門家によるサービスチーム、サポートプランに関する情報、部品および消耗品のリソース、および分析装置に関するその他のサービスにアクセスできます。