オンラインウェブ用厚み&坪量測定システム
効率的で費用対効果の高いフィルム・シート製造を実現
原料の無駄を最小限に抑えながら、顧客からの厳しい要求仕様を満たし、製品の性能を保証します。Thermo Scientific™ のウェブゲージを用いることで、均一で、信頼性が高く、機能的な製品を効率的に製造できます。当社はさまざまなオンライン非接触式坪量または厚み測定ゲージを提供しています。これらは、プラスチック、ゴム、およびテキスタイルのフラットシートアプリケーションにおいて、過酷な測定環境下においても厳しい要求仕様を満たします。
販売代理店へのお問い合わせ        メーリングリストに登録
関連するオンラインウェブ測定製品
IPlus! 測定および制御システム
IPlus! は、シングルスキャナーおよびセンサーを用いて、基本重量、直接測定による厚み、または水分重量を測定します。使用可能なシステムは次のとおりです。
Thermo Scientific PROSIS™ 赤外線プロセス分析厚み測定センサーは近赤外線フルスペクトルセンサーです。オンラインウェブアプリケーションを用いて正確な厚み、水分データを取得し、生産性の向上、原料使用の正確な管理を実現します
押出コーティング、不織布、屋根材、および建材向けには Thermo Scientific Beta Plus™ 坪量透過型センサーを用いることで、原料の節約、生産性向上、およびより高品質な製品の生産が可能です。
ダイレクト厚み測定ゲージを用いた正確かつ高い信頼性の測定により、より優れたプロセス制御、および品質と生産性の向上を得ることができます。
動画:非接触式坪量および厚さ測定ゲージ
オンラインウェブ用厚み測定システムについて知っておくべきことの eBook
適切なシステムでプロセスを最適化
お客様のアプリケーションに最適な厚み測定プラットホーム、センサーおよびスキャナーをどのようにして選択するかご存知ですか?無料の eBook オンラインウェブ用厚み測定システムについて知っておくべきことをダウンロードください。
eBook をダウンロードする