ウェブの厚さと坪量測定
効率的で費用対効果の高い製造
原料の無駄を最小限に抑えながら、顧客からの厳しい仕様を満たし、製品の性能を保証できます。Thermo Scientific ウェブ厚および坪量ゲージは、均一で信頼性が高く、機能的な製品の効率な生産を実現します。当社は、プラスチック、加工、ゴム、リチウムイオン電池、建築用製品、および繊維産業におけるフラットシートアプリケーション用の広範囲なオンライン非接触式坪量または厚さ測定ゲージを提供しており、これらはもっとも困難な測定環境で厳しい仕様要件を満たします。
関連するウェブの厚さおよび坪量測定カテゴリー
生産性と効率性を向上させながら高品質製品を製造できます。当社は、押し出しプラスチック、パッケージングフィルム、コーティング、ゴム、リチウムイオン電池、建築用製品、および繊維産業におけるフラットシートアプリケーション用のオンライン非接触式測定ソリューションポートフォリオを提供しており、これらはもっとも困難な測定環境で厳しい仕様要件を満たします。 
Thermo Scientific の厚さおよび坪量測定および制御システムは、さまざまなアプリケーションで、均一で信頼性が高く、機能的な製品の効率な生産を実現します。当社の製品ポートフォリオには、パワフルな制御プラットフォーム、赤外線、アイソトープ、X 線、テラヘルツ、およびレーザーなどの先進技術を用いて正確に測定するインテリジェントセンサー、およびさまざまな構成で信頼性と汎用性を実現するよう構築された堅牢なスキャンフレームがあります。
動画:非接触式坪量および厚さ測定ゲージ
ウェブ計測の測定システムについて知っておくべきことの eBook
適切なシステムでプロセスを最適化
お客様のアプリケーションに最適な厚み測定プラットホーム、センサーおよびスキャナーをどのようにして選択するかご存知ですか?無料の eBook ウェブ計測の測定システムについて知っておくべきことの eBookをダウンロードください。
eBook をダウンロードする
テラヘルツセンシングテクノロジーは、さまざまな単層および多層アプリケーションで使用される、非原子力式のオンライン測定ソリューションです。このテクノロジーは厚さ、坪量、および密度の同時測定を可能にします。テラヘルツテクノロジーと、それが新しい独自の測定機能をどのようにして提供するかについてご確認ください。
詳細を見る