厚みおよび坪量測定用ウェブ計測センサー
正確かつ再現性の高い測定
顧客が要求する厳格な仕様を満たして製品品質を保証しつつ、ラインに最適な投資を行い、原材料廃棄を最小限に抑えることができます。Thermo Scientific 厚みおよび坪量測定センサーを使用すれば、優れたシグナルノイズ比で、正確かつ再現性の高い測定を迅速に行えます。各ソリューションは、多種多様なアプリケーションに対応し、原料の節約とライン稼働率の向上を実現します。
ウェブ計測センサー
Thermo Scientific Beta Plus 透過型センサーにより、さまざまなウェブ計測処理アプリケーションにおいて正確なオンライン坪量測定が可能です。線源から放射されるベータ粒子の吸収をもとに坪量を測定し、最適な測定と最適なプロセス管理を実現できます。
コーティング厚み測定ゲージ、塗料厚み測定ゲージ、またはフィルム厚み測定ゲージのいずれが必要な場合でも Thermo Scientific PROSIS 赤外線プロセス分析センサーでは、近赤外線領域のフルスペクトルレンジを利用し、製造ライン上の材料を分析して正確な多層厚さデータを提供します。これによって、製品品質を向上し、廃棄物を削減します。
Thermo Scientific ShadowMaster ダイレクト厚み測定センサーは、生産ライン上を流れているシートの厚みを非接触で正確にオンライン測定します。さまざまな素材を測定でき、よりよいプロセス管理、品質および生産性の向上を実現します。キャリブレーションや規制当局の承認は必要ありません。
Thermo Scientific Terahertz センサーは、単層または多層を計測するアプリケーション用の放射線を用いない安全なオンライン測定ソリューションであり、多層プラスチックシート押出成形、多層発泡樹脂押出成形、ゴムタイヤのカレンダリング、コンベヤーベルト、屋根ふき材料、屋根板などの幅広いアプリケーションに対応する工業用テラヘルツセンサー技術を採用しています。
Thermo Scientific X 線 Master 重量および厚みセンサーはライン上を流れるウェブ製品を非接触で測定します。製品の X 線吸収の特徴を用いてその性質を正確に測定するため、幅広い種類の製品について高精度、高分解能の測定データが得られます。
テラヘルツセンシングテクノロジーは、さまざまな単層および多層アプリケーションで使用される、非原子力式のオンライン測定ソリューションです。このテクノロジーは厚さ、坪量、および密度の同時測定を可能にします。テラヘルツテクノロジーと、それが新しい独自の測定機能をどのようにして提供するかについてご確認ください。
詳細を見る
動画:非接触式坪量および厚さ測定ゲージ
Thermo Scientific ウェブ用厚みおよび坪量測定システムにより、プラスチック、ゴム、リチウムイオン電池、織物産業のフラットシート状素材の性能をどのようにして確保するか、ご覧ください。
ウェブ計測の測定システムについて知っておくべきことの eBook
適切なシステムでプロセスを最適化
お客様のアプリケーションに最適な厚み測定プラットホーム、センサーおよびスキャナーをどのようにして選択するかご存知ですか?無料の eBook ウェブ計測の測定システムについて知っておくべきことの eBookをダウンロードください。
eBook をダウンロードする