Search Thermo Fisher Scientific
当社は、非接触式の金属および非金属コーティング重量測定システムの包括的な製品を提供を提供しており、これらは、あらゆるアプリケーションのもっとも厳しい仕様を満たしながら原料の利用を最大化する正確なリアルタイム測定を提供します。溶融めっきや電着コーティングから圧延コーティングまたはスプレーコーティングまで、均一な被覆を確保し最高品質の完成品の実現に役立つ正確なコーティング重量測定は当社にお任せください。
Thermo Scientific の塗料厚ゲージは、塗料や有機コーティングの迅速かつ正確で信頼できるプロファイル測定を実現し、生産プロセスを最適化するための情報を提供します。
Thermo Scientific オイル厚ゲージは、フラットシートのガルバニール仕上げ製品に塗布されたオイルコーティング重量を迅速かつ正確に非接触式で測定します。薄膜や超薄膜コーティングおよび多層コーティングの選択的測定に特に最適です。
Thermo Scientific 金属コーティングゲージは、フラットシートのガルバニール仕上げ製品に塗布されたコーティング重量を迅速かつ正確に非接触式で測定し、コーティングの均一性と製品品質の確保をサポートします。
Thermo Scientific 金属厚およびコーティング重量測定製品が製鋼プロセスのすべての段階をより効率的にする理由をご覧ください。