先端技術をプロセス全体に適用することで、効率性を高め、品質とビジネスパフォーマンスを向上させます。
鉄鋼製造の方法とプロセスは、市場の要求、競争圧力、新たな経済的現実、政府の規制への対応のために、さらに迅速に進化する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、鉄鋼製造プロセスを改善する技術を開発・応用し、お客様の収益性を向上させるという点において、もっとも信頼できる業界パートナーであり続けます。
即発ガンマ中性子放射化分析/パルス高速熱中性子放射化(PGNAA/PFTNA)
PGNAA/PFTNAは、プロセス最適化におけるリアルタイムの品質管理に使用され、原材料のプロセスストリーム全体の高頻度オンライン元素分析を提供します。PGNAA/PFTNAを使用した分析計は、コンベヤーベルト上に直接配置され、原材料の断面全体を放射線が浸透するため、試料だけでなく原材料の全体の流れを分刻みで均一に測定できます。
PGNAA/PFTNAは、ベルト上の素材全体を代表していない限られた深さや表面積しか測定できない蛍光X線(XRF)、X線回折(XRD)、およびスペクトル分析などの他の表面分析技術よりも、優れた利点を提供します。鉄鋼メーカーは、この技術を利用して、品質管理の強化やプロセスの効率化を図ることができます。
即発ガンマ線中性子放射化分析およびパルス高速熱中性子放射化は、低エネルギーの中性子と原子間の原子核内部で起こる反応に基づいています。熱中性子、というより低エネルギーの中性子(<0.025 eV)が原子核に至近接近または衝突すると、中性子と原子核との間で相互作用が起こります。中性子のエネルギーが原子核に伝達されると、一時的な励起エネルギー状態にまで上昇します。このエネルギーはほぼ瞬時にガンマ線として放出されます。
CB Omni Agileオンライン元素分析計
Thermo Scientific CB Omni Agileオンライン元素分析計は、PGNAA/PFTNA技術を使用して、原材料のプロセスストリーム全体のリアルタイムオンライン元素分析を行い、連続サンプリングを必要とせず、ブレンド、ソート、製品品質のモニタリングを実現します。このシステムは、焼結原料の塩基性の制御に役立ち、焼結ストランドへのより一貫した供給を提供します。
プロセス質量分析
鉄鋼生産では、炉を最高の効率で稼働させることが重要な要件です。炉からの排出ガスの分析は、炭素から一酸化炭素および二酸化炭素への変換を制御し、最適化するためのプロセス制御戦略の重要な部分です。プロセス質量分析計は、炉の制御システムや動的制御モデルにリアルタイムの排出ガス分析データを提供し、プロセスに大きなメリットをもたらします。
1台の分析計で幅広い成分を測定できるという機能に、高度な校正、データ送信機能、自己診断ソフトウェアを組み合わせることにより、現代プラントに導入するうえで理想的な質量分析計となっています。高炉では、優れたガス分析を使用して、プローブ分析によるガス効率、マス・ヒートバランス、および熱プロファイルの計算を行います。また、冷却水の漏れや試料システムの不具合を早期に検出するために不可欠なツールとなります。
Prima PROプロセス質量分析計
Thermo Scientific Prima PROプロセス質量分析計は、包括的なガス分析を提供し、統合されたスチール圧延機およびミニ圧延機による一次および二次変換法の効率的なモニターを実現します。Prima PROプロセス質量分析計は、バッチプロセスの終点の決定や連続プロセスの制御パラメーターの迅速な更新など、今日の最新の製鋼所の特定のニーズを満たすように設計されています。
放射線検出
鉄鋼はスクラップ金属から製造されることが多く、放射性物質がスクラップ金属のリサイクル過程で放射性物質が混入しないよう、慎重に選別する必要があります。スクラップ金属のリサイクルに使用される放射線検出技術には、入荷原材料用のポータルモニタリングシステム、および施設内のスクラップの山を監視するためのワイヤレスグラップル搭載の放射線検出システムがあります。携帯型放射線検出装置は、ガンマ線を正確な線量率でリアルタイムに検出し、放射性物質の発見を確認し、放射能が自然由来のものか人工(人造)由来のものかを評価します。高感度中性子応答とアラームしきい値を備えた携帯型機器を使用すると、ガンマ感度とエネルギー補償型線量率測定をモニターすることができます。
RadEye GRグラプルモニタリングシステム
Thermo Scientific RadEye GRグラップルモニタリングシステムは、スクラップ金属を監視するグラップルに設置するためのワイヤレス放射線検出システムです。バッテリー駆動の受信機は、現在の測定値を表示し、アラームを通知し、データをワイヤレスで記録します。このとき、作業者がクレーンの運転室にいるか、グラップルの近くにいるかは関係ありません。複数のユニットが1つのグラプル検出器からデータを受信できます。
RadEye SPRD 個人放射線検出器
Thermo Scientific RadEye SPRD個人放射線検出器は、誤警報を増やすことなく、より遠くにいる作業者に放射線被ばくの可能性を警告します。検出器の感度とインテリジェントなアラーム機能の独自の組み合わせにより、もっとも困難なケースでも確実に検出でき、不要なアラームを排除することができます。さらに、SPRDはシンプルな人工物と天然物区別から、工業用、SNM用、医療用の分類、そして完全な分光分析まで、お客様の業務やユーザーのスキルに合わせて設定することができます。
ASM IVシリーズ自動スクラップモニタリングシステム
Thermo Scientific ASM-IV自動スクラップモニタリングシステムは、放射性物質がスクラップ金属および金属加工のワークフローに混入し、高価な工場の汚染除去や操業停止につながることを防ぐための設定可能なプラットフォームです。ASM-IVシステムは、高感度と信頼性を提供し、可能な限り低いアラームしきい値を必要とするポータル監視アプリケーションに最適なソリューションを提供します。
蛍光X線
蛍光X線(XRF)分光計は、材料の元素組成を測定するために使用される非破壊分析技術です。XRF分析計は、一次X線源によって励起された場合に試料から放出される蛍光(または二次)X線を測定することで機能します。試料に含まれる各元素は、一連の特徴的な蛍光X線、または固有の「指紋」を生成します。定量・定性分析の優れたツールであるXRF分析計は、この「指紋」が元素によって異なることを利用しています。鉄鋼製造では、XRFは原材料、スラグ、および合金の分析に使用されます。
Niton XL5携帯型蛍光X線(XRF)分析計
Thermo Scientific Niton XL5携帯型XRF成分分析計は、スクラップ金属の選別、出荷製品、製造工程における金属および合金の検証のための正確な金属分析を提供します。革新的な設計により、重要な状況下での迅速な意思決定を行うための実用的なデータを瞬時に取得できます。使いやすいインターフェースを備えた携帯型分析計は、ほぼすべての場所、現場環境、気象条件において、迅速で信頼性の高い化学物質の同定と材料検証を実現します。
2台のOESまたはXRF管理用ARL SMS-3500自動化装置
2台のOESまたはXRFを管理するARL SMS-3500自動化装置は、カートリッジ保管機能によりすべての試料を1カ所から導入にすることで、試料操作を簡素化します。これにより、応答時間が短縮され、試料処理頻度を増加させ、非常に重要な製造管理環境における自動試料調製の効率を高めます。
ARL 9900同時シーケンシャルXRFシリーズ
Thermo Scientific ARL 9900同時シーケンシャルXRFシリーズは、鉄鋼生産原料の優れた元素分析機能を提供します。このシステムは、一台の装置に完全な同時連続機能統合されており、コスト削減と品質管理を促進します。ARL 9900シリーズには、革新的なゴニオメーターSmartGonioを搭載することで、シンプルでコスト効率の高い構成が可能となり、また、汎用ゴニオメーターを搭載することで、より高度で柔軟な分析が可能となります。最大24のモノクロメーター固定チャンネルにより、固体、溶融ビーズ、または粉体中のBeからAmまでの迅速な同時分析が可能です。
ARL QUANT’X EDXRF Spectrometer
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF分光分析装置は、鉱物や冶金スラグの主要元素、マイナー元素、微量元素の定量を可能にします。元素分析において優れた性能、汎用性、および信頼性を提供します。そのコンパクトなデスクトップ設計、密結合光学系、および高度な電気的冷却式検出器により、ppmからパーセントまでの元素濃度という幅広いダイナミックレンジで、最高の分析精度を可能にします。
ARL PERFORM’X WDXRF分光分析装置
高度な材質特徴分析に適したThermo ARL PERFORM'X蛍光X線分光分析装置には、バルク元素分析とマッピングおよび小スポット分析が統合されており、ほぼすべての固体または液体試料に対して、90種類もの元素を評価するソリューションを作成できます。ARL PERFORM'X分光分析装置により、寸法、コーティング、層、不均一性および介在物について幅広い材質の分析、すなわち幅広い元素に対応し、濃度範囲が広く、さまざまな試料マトリックスを処理できることが要求される分析を、希望の精度および検出限界で実行できます。原材料中の主要元素、マイナーおよび微量元素の分析にお勧めです。
ARL OPTIM'X WDXRF分光分析装置
ARL OPTIM'Xは、卓越した性能を備えた低消費電力のWDXRF分光分析装置です。原材料、合金鉄、スラグの分析に最適で、フッ素の定量や鋼板のコーティングの分析も可能です。
厚さおよびコーティングの測定
高い製品品質と最大の生産性を実現するには、非接触および非破壊の厚さおよびコーティング重量の測定が必要です。熱間圧延や冷間圧延用のオンライン厚さ計は、鋼板およびシートの高速生産中に正確なリアルタイムな測定を可能にします。亜鉛メッキ鋼板の場合、オンラインの溶融コーティング重量計は、定評のある蛍光 X 線(XRF)を使用したコーティング管理のための迅速なフィードバックを提供します。クローズドループのコーティング重量制御システムと組み合わせることで、亜鉛の原料消費量を最小限に抑えることができ、大幅な経済的節約につながります。
熱間圧延機用SIPRO同時プロファイルゲージ
Thermo Scientific SIPRO同時プロファイルゲージは、オフゲージ製品のバー内補正を可能にする高速寸法測定ゲージです。このゲージにより、熱間圧延機の出口で鋼板の中心線と横方向の厚さ、温度、プロファイル、幅、エッジドロップと形状を同時に測定し、スループット品質管理を向上させることができる。
RM 310 EH溶融コーティング重量ゲージ
Thermo Scientific RM 310 EH溶融コーティング重量ゲージは、エアナイフから測定までのデッドタイムを減らすことで、コーティング重量の管理を大幅に改善します。このゲージは、亜鉛メッキ鋼(Zn)、ガルバームスチール(Zn/Al)、バイナリコーティング(Zn/Ni)、アルミメッキ鋼(Al)、スズメッキ鋼(Sn)、テルンコーティング(Pb/Sn)、その他の鉄鋼上の金属コーティングに有効です。
RM 210 CM厚み測定ゲージ
Thermo Scientific RM 210 CM厚み測定ゲージは、お客様の鋼帯製造アプリケーションに合わせて、センサーのカスタム設定が可能です。自動ゲージコントロール(AGC)は、より厳しい公差で圧延し、製品の品質と生産性を全体的に向上させることができます。また、酸洗ライン/タンデムミル、リバース冷間圧延、タンデム冷間圧延、連続亜鉛メッキライン、電解錫メッキライン、スリッターライン、リコイリングラインなどにおいて、幅広い標準的な合金補正機能に対応します。
固体発光分光分析(OES)
固体発光分光分析(OES)は、アーク/スパーク励起を使用して、固体金属試料の微量元素からパーセント元素濃度レベルまでの元素分析を迅速に行うことができます。この技術は、生産管理から研究開発、材料の受入検査からスクラップの選別にいたるまで、冶金産業や分析ラボラトリーのもっとも厳しい分析ニーズを満たします。OESメタルアナライザーは、非金属微量介在物の高速オンライン評価にも使用できます。
ARL iSpark固体発光分光分析装置
Thermo Scientific ARL iSpark固体発光分光分析装置は、生産中の鉄鋼の管理分析に最適な高性能の固体発光分光分析装置です。この装置は、試料に含まれるすべての元素について、微量からパーセントまでの濃度レベルで最高の精度と正確さでの元素分析を可能にします。さらに、非金属微小介在物の分析を元素分析と同時に実行できるため、製鉄所における介在物に起因する品質問題やコストを最小限に抑えることができる独自の方法を提供しています。
ARL easySparkメタルアナライザー
Thermo Scientific ARL easySparkメタルアナライザーは、鉄や鉄鋼などの金属中の元素分析を行うためのコンパクトな卓上型の発光分光分析装置です。この装置は、鋳造所、金属加工業者、およびその他の冶金産業やラボラトリーにおけるあらゆる冶金作業において、品質と生産性を向上させる低価格のソリューションです。これにより、広範囲の元素に対応した品質管理、入荷/出荷材料の分類、または工程内生産管理が可能になります。 
ラボラトリー自動化装置
鉄鋼メーカーは、ラボラトリー自動化技術を使用して、アプリケーションのプロセス制御と効率をさらに高めることができます。OESおよびXRFの両方の分光分析装置を完全に自動化することで、スループットの向上、分析精度の向上、コストの削減を実現できます。このレベルの自動化により、完全なラボラトリーのワークフローソリューションが実現でき、応答時間の短縮、試料処理の頻度の増加、非常に重要な生産管理環境における自動試料調製の可用性の向上が可能になります。
OES/XRF用ARL SMS-2300ロボティクス型自動化装置
Thermo Scientific ARL SMS-2300システムをOESまたはXRF装置と組み合わせることで、鉄鋼生産業務を最適化する自動品質管理ソリューションとなります。高性能ARL SMS-2300システムでは、複雑な試料でも、オペレーターの介入なしに再現性のある条件下で調製および分析されるため、人為的な変数や主観的な要因を排除できます。その結果、生産性の向上、信頼性の高い結果、コストの削減、迅速な投資回収が可能になります。
シングルまたはツインOES/XRF用のARL SMS-3300自動化装置
完全なラボラトリーワークフロー自動化ソリューションである、シングルまたはデュアルOES/XRF用のThermo Scientific ARL SMS-3300自動化装置により、プロセス制御ラボラトリーの効率を向上できます。ARLのSMS-3300システムを使って、シングルまたはデュアルの分光分析装置と前処理装置を自動化することで、試料分析コストの削減、試料スループットの向上、再現性の向上、高品質な結果が得られ、より包括的で統合された自動化ソリューションを必要とするユーザーに適しています。
XRF用ARL SMS-XY自動化装置
Thermo Scientific ARL SMS-XY自動化装置により、 Thermo Scientific ARL 9900シリーズX線分光分析装置の継続的な無人運転が可能になります。自動化を進めることで、分析品質の向上、分析コストの削減、予測可能で再現性のある応答時間による持続的な分析、短い投資回収期間を実現します。
Thermo Scientific ARL OEM-XY自動試料ローダーを使用すると、Thermo Scientific ARL PERFORM'XまたはARL 9900シリーズX線分光分析装置を全自動の前処理装置に接続することができます。調製された試料は、通常プレスされたペレットであり、プレスから分光分析装置まで搬送ベルト上を移動します。エンジニアリング会社のソフトウェアによる監視で、継続的な無人運転を実現しています。
排出量分析
弊社の連続排気モニタリングシステム(CEMS)のシステムは、生産のさまざまな段階で、次のようなプロセスガスの全スペクトルをモニタリングします(これらに限定されるものではありません):SO2、NOx、CO、CO2、H2S、TRS、THC、Hg、O2、HCl、全硫黄を、元素検出・測定の要求に応じて、複数の技術を組み合わせて測定できます。これらの技術には、一酸化炭素、二酸化炭素、HCl、およびその他の赤外線吸収ガスの測定に使用される非分散型赤外線(NDIR);窒素ベースの化合物を測定するための化学発光;SO2測定に使用されるパルス蛍光;USEPAメソッド25Aおよび25Bの基準を満たす炭化水素測定用の炎イオン化検出(FID);原子蛍光;不透明度モニタリング用の透過率計;ガス流の流量を測定するためのクロススタックおよびインスタック超音波モニター;完全抽出型プローブおよび希釈抽出型プローブなどがあります。これらの技術を組み合わせることで、規制当局のガイドラインに準拠しつつ、お客様独自の大気質モニタリングのニーズに応えることができます。本システムは、US EPA 40CFR Part 60および75基準を満たすように設計されていると同時に、卓越した感度、精度、信頼性を実現します。
連続排気モニタリングシステム
Thermo Scientific連続排気モニタリングシステム(CEMS)は、規制ガイドラインに準拠しつつ、お客様独自の大気質モニタリングのニーズを満たすカスタマイズ可能なソリューションです。本システムは、US EPA 40CFR Part 60および75基準を満たすように設計されていると同時に、卓越した感度、精度、信頼性を実現します。