Search Thermo Fisher Scientific
高分解能GC-MS分析の画期的なパフォーマンスが、サンプルに関する最大限の知見をもたらします。Orbitrap Exploris GC 240質量分析計は、次のようなメリットをもたらします。
究極のパフォーマンスと精度の実現 | 強力な機能での簡単な検出 | 多様な分析課題に対応する汎用性 |
---|---|---|
1度の測定で正しい答えを導き出す能力と、進化する研究ニーズに適応する柔軟性Orbitrap Exploris GC 240質量分析計は、画期的な240,000の質量分解能、MS/MS機能、優れた感度を、あらゆるアプリケーションの研究者にもたらします。発見への最前線に立ち、最高クラスのデータ品質と包括的な定量情報を確保して研究を促進しましょう。 | 装置のセットアップに煩わされることなく、結果に集中できます。直感的な装置制御およびメソッドテンプレートは、研究チームのすべてのメンバーによる卓越したデータへのアクセスを可能にします。化合物の定量と同定を行う統合型インフォマティクスソリューションは、極めて難易度の高いサンプルにおいても詳細な特性評価を可能にし、データを科学的知見へと変換します。コンパクトなOrbitrap Exploris GC 240質量分析計は、分解能、質量精度の一貫性、堅牢性を明確に向上させ、ラボの能力を強化します。 | 究極のGC-MSパフォーマンスと柔軟性により、現在および将来の多様な分析上の課題に対応できます。Thermo Scientific ExtractaBrite電子イオン化/化学イオン化(EI/CI)、直接導入プローブ、MS/MS機能、モジュール式GCにより、分析の可能性が拡がります。分析技術、イオン源、プローブ、カラムの切り替えは、迅速かつ簡単に行えます。 |
Orbitrap Exploris GC 240質量分析計は、最高クラスのデータ品質で科学的発見を促進し、かつてない詳細な分析を実現します。卓越したパフォーマンスと分析の柔軟性を兼ね備えたこのシステムは、極めて難易度の高い分析上の課題にも応えることができます。
GC Orbitrap質量分析計が他の質量分析計とどのように異なるのか、また、正確な結果をどのように迅速に取得して科学的な発見を行うことができるのかをご覧ください。Thermo Scientific GC Orbitrap質量分析は、定量、スクリーニング、サンプルプロファイリング、未知物質の同定などのアプリケーションに適した強力なテクノロジーです。多様なアプリケーション分野のユーザーがGC Orbitrap MSをどのように活用しているかをご覧ください。
Orbitrapテクノロジーは20年以上にわたり、高度なパフォーマンス、日常的な信頼性、コンパクトな設置面積の提供を目指して洗練され続けてきました。高分解能MSユーザーは、初心者でも熟練者でも、信頼性と正確性に優れた結果を効率的に取得して、科学的理解を深めることができます。
電子イオン化(EI)および化学イオン化(CI)の堅牢なパフォーマンスに加えて、イオン源は完全な取り外しが可能で、真空状態のまま、メンテナンス、カラム交換、EIからCIへの切り換えを行えます。
中性物質の四重極マスフィルターへの侵入を防ぎ、局所帯電の影響を排除することにより、ノイズが低減し、堅牢性を向上
0.4 Da FWHMのプリカーサーイオン単離幅により感度が向上
正確なイオン注入を実現する湾曲リニアトラップ
分解能はm/z 200で最大240,000、最大で40 Hzの取得速度を設定可能
高エネルギー衝突解離(HCD)フラグメンテーションに対応
サーモフィッシャーサイエンティフィックとOwlstone Medicalは、信頼性の高いサンプリングと包括的な結果が得られる、非侵襲的な呼気検査のワークフローを提供しています。
Thermo Scientific TriPlus RSHオートサンプラーは、GCおよびGC-MS分析ワークフローにおけるサンプル調製のボトルネックを解消します。
Thermo Scientific Compound Discovererソフトウェアは、低分子データ、フルスキャンデータ、MSnデータを、既知の化合物および分子経路に変換できます。
世界はより迅速に進むためのサイエンスを求めています。それはかつてないほどです。そのため、当社が利点をもたらす最新のサイエンス装置に、より多くの科学者がアクセスしています。これが、当社のLab-Forward下取りプログラムの唯一の目的です。期間限定で、ご使用中のクロマトグラフィーおよび質量分析計を下取りに出して節約できます。