Search Thermo Fisher Scientific
業界をリードする高感度、6桁のダイナミックレンジ、選択性に優れたフルスキャン分析が、化合物検出に最高レベルの信頼性をもたらします。最大240,000の分解能(m/z 200)とサブppmレベルの質量精度でフルスキャンデータを取得でき、pptレベルの感度を実現します。この特長は広範囲のスクリーニングや、信頼性の高い超微量レベルの検出を必要とする複雑なマトリックスに対する定量分析に適しています。
選択性に優れたフルスキャン分析は、簡単な分析セットアップ、広範囲の分析対象、効率的な自動データ処理、回顧的なデータ分析など、ハイスループットの汚染物質検出と食品研究に新しい可能性をもたらします。Orbitrap Exploris GC質量分析計は、GCトリプル四重極質量分析計に匹敵する定量性能と、Thermo Scientific Orbitrap質量分析計テクノロジーのフルスキャンHRAM機能を組み合わせることで、ラボの生産性を向上させます。
出荷する最終製品が品質管理基準に準拠していることの確認、あるいは新製品の開発や疑わしい汚染物質の同定などさまざまな目的に対し、高分離能のガスクロマトグラフィー分離と高感度のHRAM測定をインテリジェントな同定ソフトウェアと組み合わせることで、各々のサンプルの組成に関する情報が速やかにもたらされます。
このシステムは、複数のノミナル質量または精密質量ライブラリを用いて化合物の自動同定を実施できるThermo Scientific TraceFinderまたはThermo Scientific Compound Discovererソフトウェアと組み合わせることが可能です。こうしたライブラリには、社内で開発された既存のスペクトルライブラリを始め、NISTやWileyなどの市販のライブラリ、あるいは公式のOrbitrap GC-MSライブラリを利用できます。分析対象が限定的なライブラリを利用することでノンターゲット分析の範囲を狭めたり、より広範なライブラリや複数のライブラリを適用することで範囲を広げたりすることが可能です。
自動チューニングとキャリブレーションにより、数分以内にサンプル測定の準備を整え、最高の状態でシステムを稼働させることができます。選択性に優れたフルスキャン分析は、メソッド設定に関する不安を払拭します。データを取得して処理するだけで、さまざまな分析上の疑問に対する回答が得られます。
複数のターゲットメソッドを一つの装置で担うことにより、ラボの効率向上、コストの削減、操作の簡素化を実現します。メソッドの統合は、データ処理を合理化し、変化する要求への柔軟な対応を可能にします。
Orbitrap Exploris GC 240質量分析計は、研究能力のパフォーマンスをかつてないレベルに引き上げ、科学的発見を促進します。
分析検査ワークフローに変革をもたらすOrbitrap Exploris GC質量分析計は、操作を簡素化し、一貫して正確な結果を提供します。
Orbitrap Exploris GC 240質量分析計の性能をご覧ください。
Orbitrap Exploris GC質量分析計がラボに何をもたらすかをご覧ください。
Nicholas Warner(シニアサイエンティスト、Norwegian Institute for Air Research)、Dominic Roberts(プロダクトマーケティングマネージャー、GC Orbitrap、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Orbitrap Exploris GC 240質量分析計の性能をご覧ください。
Orbitrap Exploris GC質量分析計がラボに何をもたらすかをご覧ください。
Thermo Scientific TriPlus RSHオートサンプラーは、GCおよびGC-MS分析ワークフローにおけるサンプル調製のボトルネックを解消します。
製品番号 | 製品名 | 価格(円) |
---|---|---|
BRE725537 | Orbitrap Exploris GC 240質量分析計 | お見積依頼 › |
BRE725540 | Orbitrap Exploris GC質量分析計 - 分解能30,000、MS/MS機能なし | お見積依頼 › |
BRE725541 | Orbitrap Exploris GC質量分析計 - 分解能60,000、MS/MS機能なし | お見積依頼 › |
BRE725542 | Orbitrap Exploris GC質量分析計 - 分解能30,000、MS/MS機能あり | お見積依頼 › |
BRE725543 | Orbitrap Exploris GC質量分析計 - 分解能60,000、MS/MS機能あり | お見積依頼 › |
*必須項目