ガスクロマトグラフィー
サンプル調製から結果まで、ガスクロマトグラフィー(GC)ワークフローを自動化
サンプル調製、高度なサンプル処理、先進的な GC システム、高品質カラム、最新のレポート機能を備えたこれらのソリューションは、食品、環境、医薬品、工業、その他の分野で、製造工程を改善し、有害な汚染物質から人や環境を守るために幅広く利用されています。
ガスクロマトグラフィーについての簡単な説明は「GCとは?初心者必見!知っておきたいガスクロマトグラフィーの基礎」で触れていますので、参考にしてください。
お問い合わせ 
関連するガスクロマトグラフィーカテゴリー
この最新のシステムは Instant Connect インジェクターおよび検出器を搭載しています。単独システムとして、または質量分析と組み合わせて、ご利用できます。
高度なアプリケーション向けのソリューションです。当社の優れた機器は、パフォーマンス、信頼性、有用性の厳しい要件に対応します。
Instant Cconnect インジェクターは最大限の柔軟性を備え、あらゆるタイプのルーチンおよびハイスループットの分析ニーズに応えます。Instant Cconnect インジェクターは、わずか 2 分で交換できます。
Instant Connect 検出器は、わずか 2 分で交換できます。熱伝導、水素炎イオン、パルス放電、窒素リン、電子捕獲検出器が含まれます。
これらの使いやすいシステムは、液体、ヘッドスペース、SPME インジェクションなどのさまざまなサンプル処理機能に加えて、希釈、添加、誘導体化の各種機能を備えています。
定評のある当社の GC カラムは優れた温度安定性、低ブリード、および長寿命を特長とし、極性・無極性の GC カラムのほか、特殊 GC カラムも取り揃えており、多種多様な GC または CG-MS アプリケーションにご利用できます。
ガスフィルター、インジェクションポート用アクセサリ、GC 専用シリンジ、ツール、チュービング、誘導体化システムやバイアル/クロージャーなどの GC サンプル処理製品を取り揃えています。
さまざまな GC および GC-MS アプリケーションに使用できる、高純度シリル化/アシル化誘導体化試薬です。
関連するクロマトグラフィー動画
Thermo Scientific TRACE 1300 シリーズガスクロマトグラフの利点や特長をご覧ください。
リソース