vials-closures-mondrian-470x250
貴重な研究の保護
当社の包括的なポートフォリオは、マイクロサンプリングからヘッドスペースの用途まで、お客様の用途やオートサンプラーの要件に合うバイアルとクロージャーをご用意しています。サンプルの安全性と整合性の改善を重視した Thermo Scientific™ AVCS™ 9 mm クロージャー、および SureStop™ 9 mm スクリュートップバイアルは、あらゆる分離において一貫した生産性を可能にする製品です。
お問い合わせ
バイアル/クロージャーのカテゴリー
当社は、あらゆるオートサンプラーに合うバイアルとクロージャーを提供しています。先進的なオートサンプラーに最適な製品です。
この製品には、組み立て済みのキャップ/セプタムの組み合わせとしてスナップ、スクリュー、クリンプキャップが含まれるほか、個別のキャップ、セプタム、またはプラグも含まれています。  
バイアルインサートにより、標準的なバイアルでのマイクロサンプリングが可能です。汎用アプリケーションには、ポリスプリング付きのインサートをご利用ください。  
当社のバイアルキットは使いやすく、未組み立てでも、組み立て済のキットとしても使用できます。
HPLC および GC 分析用に全ロットが検査され、すべてのパッケージに適合証明書が添付されています。MS アプリケーションや微量成分分析には、洗浄済み MSCert バイアルキットをご利用ください。
これらの特殊バイアルには、EPA、ヘッドスペース、洗浄済み、サンプルストレージ、シェルバイアルが含まれます。  
このラベリングシステムでは、バイアルを正確に識別できるように、文字、グラフィックス、バーコード、ロゴを直接バイアルに転写します。
当社のクリンパーは確実で繰り返し可能なクリンプが可能で、デクリンパーは、損傷のリスクを最小限に抑えながらシールを除去します。
当社の堅牢なバイアル用ラックとアクセサリは、品質、信頼性、一貫性において定評があります。
当社のウェルプレートとシールは、さまざまな分析課題の解決やクロマトグラフィーアプリケーションにご利用ください。
関連する Virtuoso™ バイアル ID システムの動画
サンプル安全性と信頼性の高いデータは、研究成果に貢献します。  当社はお客様の分析ワークフロー全体に対するサンプル処理ソリューションを提供し、クロマトグラフィーサンプルの完全性を保つことを目標としています。安全なラボ環境を確保するという目的にあったサンプル処理製品を提供しております。